Vai a
1.02459
Iron(II) chloride tetrahydrate
extra pure special grade
Sinonimo/i:
Ferrous chloride tetrahydrate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 kg
Spedizione prevista il04 agosto 2026daMerck S.p.A
152,00 €
12.5 kg
Spedizione prevista il04 agosto 2026daMerck S.p.A
2.020,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
FeCl2 · 4H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
198.81
UNSPSC Code:
12352302
NACRES:
NA.21
MDL number:
152,00 €
Spedizione prevista il04 agosto 2026Dettagli
Packaging: HDPE bottle
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
vapor pressure
10 mmHg ( 693 °C)
Quality Segment
pH
2.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
107 °C (Elimination of water of crystallisation)
SMILES string
O.O.O.O.Cl[Fe]Cl
InChI
1S/2ClH.Fe.4H2O/h2*1H;;4*1H2/q;;+2;;;;/p-2
InChI key
WSSMOXHYUFMBLS-UHFFFAOYSA-L
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
449392202991.03861
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
pH
2.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pH
2.5 (20 °C, 100 g/L)
pH
2.5 (20 °C, 100 g/L)
pH
2.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
107 °C (Elimination of water of crystallisation)
mp
-
mp
-
mp
105-110 °C (Elimination of water of crystallisation)
vapor pressure
10 mmHg ( 693 °C)
vapor pressure
10 mmHg ( 693 °C)
vapor pressure
10 mmHg ( 693 °C)
vapor pressure
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Iron(II) chloride tetrahydrate
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash