This product does not contain TMS or another stabilizer.
Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
100 mL | Spedizione prevista il25 maggio 2026daMerck S.p.A | 107,00 € |
Informazioni su questo articolo
vapor pressure
211 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
form
liquid
potency
695 mg/kg LD50, oral (Rat), >3980 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
technique(s)
NMR: suitable
impurities
≤0.010% Water (H<SUB>2</SUB>O) (NMR)
bp
60 °C/1013 hPa
mp
-64.1 °C
solubility
4.6 g/L
density
1.50 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
ClC(Cl)(Cl)[2H]
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H/i1D
InChI key
HEDRZPFGACZZDS-MICDWDOJSA-N
General description
Application
Analysis Note
Water (NMR, H₂O): ≤ 0.010 %
Performance test (NMR-spectrum): passes test
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| technique(s) NMR: suitable | technique(s) NMR: suitable | technique(s) NMR: suitable | technique(s) NMR: suitable |
| solubility 4.6 g/L | solubility - | solubility - | solubility - |
| form liquid | form liquid | form liquid | form - |
| mp -64.1 °C | mp −64 °C (lit.) | mp −64 °C (lit.) | mp −64 °C (lit.) |
| bp 60 °C/1013 hPa | bp 60.9 °C (lit.) | bp 60.9 °C (lit.) | bp 60.9 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chloroform-D1
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
865-49-6
-
What concentration of TMS is present?
1 risposta-