Vai a
1.02431
Cloroformio
EMPROVE® ESSENTIAL
Sinonimo/i:
Triclorometano, Tricloruro di metilidina
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
1 L
Spedizione prevista il22 maggio 2026daMerck S.p.A
70,60 €
2.5 L
Spedizione prevista il22 maggio 2026daMerck S.p.A
130,00 €
25 L
Spedizione prevista il25 maggio 2026daMerck S.p.A
561,00 €
190 L
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
CHCl3
Numero CAS:
Peso molecolare:
119.38
EC Index Number:
200-663-8
UNSPSC Code:
12191502
Beilstein/REAXYS Number:
1731042
MDL number:
70,60 €
Spedizione prevista il22 maggio 2026Dettagli
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
vapor density
4.1 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
160 mmHg ( 20 °C)
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
assay
99.0-99.4% (GC)
form
liquid
technique(s)
API processing | polymorph screening: suitable
refractive index
n20/D 1.445 (lit.)
bp
60.5-61.5 °C (lit.)
mp
−63 °C (lit.)
density
1.492 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
liquid formulation
pharmaceutical
storage temp.
2-30°C
SMILES string
ClC(Cl)Cl
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H
InChI key
HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
General description
Trovare l′eccipiente opportuno nella formulazione, in grado di soddisfare le proprie esigenze e i requisiti normativi può essere complesso. Grazie al nostro know-how applicativo e alla nostra competenza in materia normativa, possiamo assistervi in ogni fase dello sviluppo, del passaggio di scala e della produzione.
Le materie prime incluse nel programma Emprove® sono sempre accompagnate da una documentazione completa, per aiutarvi a conseguire la conformità dei vostri prodotti farmaceutici e biofarmaceutici, la piena trasparenza della supply-chain e una ragionevole riduzione del rischio. Il portafoglio di prodotti di elevata qualità SAFC® per la formulazione e la produzione biofarmaceutica e farmaceutica supera severe procedure di controllo della qualità ed è prodotto nel rispetto delle cGMP pertinenti.
Application
Il cloroformio è utilizzato nei processi produttivi farmaceutici e come agente di inattivazione nei vaccini.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
1.07024CX1060CX1055
Chloroform EMPROVE® ESSENTIAL
SAFC
1.02431
Chloroform
Chloroform for analysis EMPARTA® ACS
Supelco
1.07024
Chloroform
Chloroform
Supelco
CX1060
Chloroform
Chloroform Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Supelco
CX1055
Chloroform
application(s)
liquid formulation
pharmaceutical
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
technique(s)
API processing | polymorph screening: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
assay
99.0-99.4% (GC)
assay
≥99.8% (according to ACS), 99.0-99.4% (GC)
assay
≥99.8% chloroform + ethanol basis
assay
≥99.8% chloroform + ethanol basis
density
1.492 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.492 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.492 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.492 g/mL at 25 °C (lit.)
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
product line
EMPARTA®
product line
-
product line
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cloroformio
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system, Liver,Kidney
Classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
67-66-3
CAS No.
Mantenere la conformità alle GMP utilizzando il programma Emprove®.
Accelerate la qualificazione, mantenete la conformità e risparmiate tempo con Emprove® Dossiers.
Scarica Dossiers
Nota: verrete portati su EmproveSuite.com. Il vostro nome utente e la vostra password sono separati da SigmaAldrich.com e possono essere diversi.
Registrati gratuitamente e accedi a Emprove® Dossiers in pochi minuti. Aggiornate il vostro piano di abbonamento per sbloccare contenuti avanzati e personalizzati nella Emprove® Suite.
Non trovate quello che state cercando? Visitate la pagina di aiuto del programma Emprove®..
Possiedi già questo prodotto?
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Instead of addressing API solubility during formulation, tackle it early during development. Read about the various methods for API processing.
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
102431919004022536033426
102431100004022536033358
102431250004022536033372
102431602504022536033402
102431619004022536905709