Vai a
1.02413
L-Tyrosine disodium salt dihydrate
suitable for cell culture
Sinonimo/i:
L-Tyrosine disodium salt dihydrate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
100 g
1 kg
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H9NNa2O3 · 2H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
261.18
MDL number:
UNSPSC Code:
41106213
Non è possibile acquistare questo articolo come utente ospite. Per ulteriori informazioni ti preghiamo di contattarci +39 02 38 59 40 13o
.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Quality Segment
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Na+].[Na+].N[C@@H](Cc1ccc(cc1)[O-])C(=O)[O-].O.O
InChI
1S/C9H11NO3.2Na.2H2O/c10-8(9(12)13)5-6-1-3-7(11)4-2-6;;;;/h1-4,8,11H,5,10H2,(H,12,13);;;2*1H2/q;2*+1;;/p-2/t8-;;;;/m0..../s1
InChI key
WFTCFVUQORELJZ-USHJOAKVSA-L
General description
for cell culture media (not for dietary use)
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
102413100004027269846015
102413010004054839017278