Vai a
1.02407
di-sodio ossalato
volumetric standard, secondary reference material for redox titration, traceable to NIST Standard Reference Material (SRM) Certipur® Reag. USP
Sinonimo/i:
di-sodio ossalato, Sale sodico dell’acido ossalico
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
60 g
Spedizione prevista il22 maggio 2026daMerck S.p.A
103,00 €
87,55 €
60 g
Spedizione prevista il22 maggio 2026daMerck S.p.A
167,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C2Na2O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
134.00
UNSPSC Code:
41116107
EC Index Number:
200-550-3
NACRES:
NA.24
MDL number:
87,55 €
Prezzo di listino103,00 €Risparmia il 15%
Promozione valida solo online
Spedizione prevista il22 maggio 2026Dettagli
This product is equipped with an integrated RFID tag in the label for seamless data transfer to the titration instrument.
Richiedi un ordine in bloccoRichiedi maggiori informazioni
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
agency
ISO 17025, reag. USP
form
solid
potency
375 mg/kg LD50, oral (Rat)
technique(s)
titration: suitable
pH
8 (20 °C, 30 g/L in H2O)
mp
250-270 °C (decomposition)
density
2.27 g/cm3 at 20 °C
bulk density
600 kg/m3
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[O-]C(=O)C(=O)[O-]
InChI
1S/C2H2O4.2Na/c3-1(4)2(5)6;;/h(H,3,4)(H,5,6);;/q;2*+1/p-2
InChI key
ZNCPFRVNHGOPAG-UHFFFAOYSA-L
General description
L′ossalato di disodio è uno standard volumetrico prodotto in condizioni rigorose e misurato con la più alta precisione possibile. La sua frazione di massa viene determinata mediante titolazione potenziometrica e viene qualificata in un laboratorio accreditato DIN EN ISO/IEC 17025.
Per avere accesso ai certificati di accreditamento attuali, siete pregati di visitare la pagina Certificazioni ISO e autovalutazioni della qualità delle sedi
Per prendere visione dei parametri certificati, compresa l′incertezza e la data di scadenza, potete scaricare il vostro certificato da http://www.sigma-aldrich.com
Application
Viene impiegato come materiale di riferimento certificato (CRM) per la determinazione del titolo nelle titolazioni redox, in conformità ai capitoli sui reagenti della USP e della Ph. Eur.
Features and Benefits
  • Disponibile in forma solida in una bottiglia di vetro sicura che ne garantisce la stabilità per l′intera vita di scaffale, fino all′apertura
  • Materiale di riferimento certificato secondo la norma ISO 17034
  • Materiale di elevata purezza tracciabile ai materiali di riferimento standard del NIST
  • Qualificato in un laboratorio accreditato DIN EN ISO/IEC 17025
  • In base ai capitoli sui reagenti di USP e Ph.
  • Qualità elevata che permette un′accurata determinazione del titolo
  • Fornito con un Certificato di Analisi (CdA)
Packaging
Le confezioni il cui codice SKU termina con “3”, ad es., xxxxxx1003 o xxxxxxx 4003, sono SmartChemicals e la loro etichetta è dotata di tag RFID per l′immediato trasferimento dei dati allo strumento. Ulteriori informazioni alla pagina www.sigmaaldrich.com/SmartChemicals
Legal Information
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
7180471800379735
di-Sodium oxalate volumetric standard, secondary reference material for redox titration, traceable to NIST Standard Reference Material (SRM) Certipur® Reag. USP
Supelco
1.02407
di-Sodium oxalate
Sodium oxalate reference material for titrimetry, certified by BAM, >99.5%
Supelco
71804
Sodium oxalate
Sodium oxalate puriss. p.a., ACS reagent, ≥99.5% (RT)
Sigma-Aldrich
71800
Sodium oxalate
Sodium oxalate ≥99.99% trace metals basis
Sigma-Aldrich
379735
Sodium oxalate
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
form
solid
form
-
form
powder or crystals
form
powder
density
2.27 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
-
density
-
potency
375 mg/kg LD50, oral (Rat)
potency
-
potency
-
potency
-
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
bulk density
600 kg/m3
bulk density
-
bulk density
-
bulk density
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under di-sodio ossalato
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
SmartChemicals enable wireless CoA data transfer, reducing human error in titration experiments.
The titer determination or standardization of a titration solution is essential for accurate and reliable titration results.
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
102407006004022536555836
102407006304054839654404