Vai a
1.02015
Cadmium oxide
EMPLURA®
Sinonimo/i:
Cadmium oxide
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 kg
Spedizione prevista il26 maggio 2026daMerck S.p.A
584,00 €
438,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
CdO
Numero CAS:
Peso molecolare:
128.41
UNSPSC Code:
12352303
EC Index Number:
215-146-2
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
≥99.0% (complexometric)
Form:
solid
Solubility:
0.0021 g/L
438,00 €
Prezzo di listino584,00 €Risparmia il 25%
Promozione valida solo online
Spedizione prevista il26 maggio 2026Dettagli
Packaging: Metal can
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
product line
EMPLURA®
assay
≥99.0% (complexometric)
form
solid
potency
72 mg/kg LD50, oral (Rat)
surface area
2.0-4.0 m2/g , BET
particle size
≤5 μm (D 50)
pH
9-10 ( in H2O, aqueous suspension)
mp
950 °C
solubility
0.0021 g/L
density
6.95 g/cm3 at 20 °C
bulk density
400 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.002%, sulfate (SO42-): ≤0.01%
cation traces
Cu: ≤0.001%, Fe: ≤0.001%, Zn: ≤0.005%
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Cd]=O
InChI
1S/Cd.O
InChI key
CXKCTMHTOKXKQT-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (complexometric): ≥ 99.0 %
Chloride (Cl): ≤ 0.002 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.01 %
Fe (Iron): ≤ 0.001 %
Cu (Copper): ≤ 0.001 %
Zn (Zinc): ≤ 0.005 %
Particle size (D 50): ≤ 5.0 µm
Specific surface area (BET): 2.0 - 4.0 m²/g
Legal Information
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
1.020011.020041.02003
Cadmium oxide EMPLURA®
Supelco
1.02015
Cadmium oxide
Cadmium coarse powder, for analysis and for filling reductors particle size about 0.3-1.6 mm EMSURE®
Supelco
1.02001
Cadmium
Cadmium granular, for analysis particle size about 3-6 mm EMSURE®
Supelco
1.02004
Cadmium
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
solubility
0.0021 g/L
solubility
-
solubility
insoluble 8.2 mg/L
solubility
-
assay
≥99.0% (complexometric)
assay
-
assay
-
assay
≥99.0% ((CH3COO)2Cd.2H2O basis, complexometric)
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
pH
9-10 ( in H2O, aqueous suspension)
pH
-
pH
-
pH
7 (20 °C, 50 g/L in H2O)
cation traces
Cu: ≤0.001%, Zn: ≤0.005%, Fe: ≤0.001%
cation traces
-
cation traces
-
cation traces
Ca: ≤0.005%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0005%, Na: ≤0.002%, Pb: ≤0.001%, Zn: ≤0.002%
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cadmium oxide
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 2 - Repr. 2 - STOT RE 1
Classe di stoccaggio
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
1306-19-0
CAS No.
1306-19-0
CAS No.
Certificati d'analisi (COA)