Informazioni su questo articolo
grade
reagent grade
Quality Level
product line
EMSURE®
form
liquid
autoignition temp.
285 °C
expl. lim.
1.2-7.5 % (v/v)
dilution
(for analytical testing)
impurities
≤0.000002% B (Boron), ≤0.00005% Al (Aluminium), ≤0.0002 meq/g Acidity, ≤0.005% Sulfur compounds (as S), ≤0.01% Aromatics (as benzene), ≤0.01% Water
evapn. residue
≤0.003%
color
APHA: ≤10
bp
30-50 °C/1013 hPa
iodine value
≤0.3
transition temp
flash point <-30 °C
density
0.65 g/cm3 at 20 °C
cation traces
Ba: ≤0.00001%, Ca: ≤0.00005%, Cd: ≤0.000005%, Co: ≤0.000002%, Cr: ≤0.000002%, Cu: ≤0.000002%, Fe: ≤0.00001%, Mg: ≤0.00001%, Mn: ≤0.000002%, Ni: ≤0.000002%, Pb: ≤0.00001%, Sn: ≤0.00001%, Zn: ≤0.00001%
storage temp.
2-30°C
General description
Other Notes
Legal Information
signalword
Danger
Hazard Classifications
Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Flam. Liq. 1 - Muta. 1B
Classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
flash_point_c
< -30 °C
hcodes
flash_point_f
<-22.0 °F
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
64742-49-0
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1017862500 | 04022536025278 |
| 1017861000 | 04022536025261 |