Vai a
1.01697
Endonucleasi Benzonase®
EMPROVE® EXPERT
Sinonimo/i:
Endonucleasi
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
500 kU
Spedizione prevista il01 luglio 2026daMerck S.p.A
2.260,00 €
5000 kU
Spedizione prevista il18 maggio 2026daMerck S.p.A
14.000,00 €
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
UNSPSC Code:
12352204
MDL number:
Numero CE:
2.260,00 €
Spedizione prevista il01 luglio 2026Dettagli
Richiedi un ordine in bloccoRichiedi un campione
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
Serratia marcescens
Quality Level
recombinant
expressed in E. coli
description
suitable for biopharmaceutical production EMPROVE® bio
product line
EMPROVE® EXPERT
assay
≥99% (SDS-PAGE)
form
buffered aqueous glycerol solution
concentration
≥250 units/μL
pH
8.0 (25 °C in H2O)
application(s)
pharma/biopharma processes
shipped in
dry ice
storage temp.
-10 to -25°C
General description
Il nostro portfolio di prodotti di alta qualità SAFC® per il bioprocesso supera l′esame delle più severe procedure di controllo della qualità ed è prodotto nel rispetto dei requisiti MQ-500 come definiti dal programma M-Clarity.
Programma M-Clarity
In quanto parte del nostro programma EMPROVE®, le nostre materie prime sono accompagnato dai dossier EMPROVE®, che mettono a vostra disposizione un supporto documentale completo e aggiornato che vi aiuterà a superare gli ostacoli normativi, a gestire i rischi e a migliorare i vostri processi produttivi.
Non solo la nostra offerta completa di prodotti chimici per i processi upstream mette a disposizione dei produttori del comparto biofarmaceutico le materie prima di alta qualità necessarie alla produzione di soluzioni terapeutiche consolidate o innovative, ma li assiste anche nel velocizzare il percorso fino al mercato e a superare gli ostacoli normativi. Abbiamo prodotti in grado di rispondere a qualunque esigenza produttiva, da quelli di grado non-GMP per le applicazioni a basso rischio, fino ai prodotti conformi alle IPEC-PQG GMP per le applicazioni a più alto rischio,
L′endonucleasi Benzonase® agisce come endonucleasi aspecifica e degrada sia il DNA sia l′RNA riducendoli in piccoli frammenti di 3-5 paia di basi (< 6 kDa) senza preferenza per l′una o l′altra base. È lo strumento ideale per rimuovere l′acido nucleico durante la produzione di vettori e vaccini virali come richiesto dagli enti regolatori. Inoltre, l′uso dell′endonucleasi Benzonase® aumenta la resa della purificazione dai virus, protegge dalla contaminazione la cromatografia e i filtri a valle e riduce la viscosità del flusso di alimentazione.
L′endonucleasi Benzonase® è la soluzione intelligente che da più di 30 anni ha dimostrato la sua efficacia per rimuovere il DNA durante la produzione di vettori e vaccini virali. Offre una soluzione equilibrata tra efficienza e conformità regolatoria grazie all′affidabilità e alla qualità elevata derivanti dalla produzione effettuata secondo le Norme di buona fabbricazione (GMP ICH Q7). Al cliente che intende presentare alle autorità regolatorie i file relativi al processo di produzione dei vaccini offriamo i nostri esaurienti pacchetti di documentazione dei dossier Emprove® e la disponibilità di un Drug Master File FDA di tipo II.
Application
Utilizzato per rimuovere gli acidi nucleici dai campioni di proteine.
Biochem/physiol Actions
Digerisce DNA ed RNA nativi o denaturati con calore.
Analysis Note
Aspetto (descrizione): limpido
Aspetto (colore): incolore
Attività (DNA; pH 8,0; 30 min; 37 °C): ≥ 250 U/µl
Attività spec.(calc. sulle proteine): ≥ 1,1E+06 U/mg
Identificazione (elettroforesi): conforme
Purezza (calc. sulle proteine): ≥ 99,0%
Proteasi: non rilevabili
Conteggio delle colonie (batteri aerobi): <10 UFC in 100.000 U
Conteggio delle colonie (lieviti e muffe): <10 UFC in 100.000 U
Endotossine (test LAL): <0,25 EU in 1.000 U
Legal Information
Benzonase is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
1.016951.016541.01656
Benzonase&#174; suitable for biopharmaceutical production EMPROVE&#174; bio
SAFC
1.01695
Benzonase®
Benzonase&#174; purity grade II (&gt;90%) for biotechnology
SAFC
1.01654
Benzonase®
assay
≥99% (SDS-PAGE)
assay
≥99% (SDS-PAGE)
assay
≥90% (SDS-PAGE)
assay
≥90% (SDS-PAGE)
pH
8.0 (25 °C in H2O)
pH
8.0 (25 °C in H2O)
pH
8.0 (25 °C in water)
pH
8 (25 °C in H2O)
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
-
shipped in
dry ice
biological source
Serratia marcescens
biological source
Serratia marcescens
biological source
Serratia marcescens
biological source
Serratia marcescens
concentration
≥250 units/μL
concentration
≥250 units/μL
concentration
≥250 units/μL
concentration
≥250 units/μL
form
buffered aqueous glycerol solution
form
buffered aqueous glycerol solution
form
buffered aqueous glycerol solution
form
buffered aqueous glycerol solution
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
Mantenere la conformità alle GMP utilizzando il programma Emprove®.
Accelerate la qualificazione, mantenete la conformità e risparmiate tempo con Emprove® Dossiers.
Scarica Dossiers
Nota: verrete portati su EmproveSuite.com. Il vostro nome utente e la vostra password sono separati da SigmaAldrich.com e possono essere diversi.
Registrati gratuitamente e accedi a Emprove® Dossiers in pochi minuti. Aggiornate il vostro piano di abbonamento per sbloccare contenuti avanzati e personalizzati nella Emprove® Suite.
Non trovate quello che state cercando? Visitate la pagina di aiuto del programma Emprove®..
Possiedi già questo prodotto?
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Questa pagina riporta considerazioni chiave per la lisi cellulare e descrive come sfruttare la combinazione di un'alta concentrazione salina e di un'endonucleasi tollerante al sale per aumentare il titolo e l'infettività dei vettori durante la produzione di vettori AAV.
This page describes key considerations for cell lysis and how the combination of a high salt concentration and a salt tolerant endonuclease can be used to increase vector titer and infectivity during AAV vector manufacturing.
Benzonase®endonuclease efficiently removes nucleic acid contaminants from viral production, crucial for cell and gene therapies and vaccines.
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
101697001004022536654966
101697000104022536023717