Vai a
1.01201
Perossodisolfato di ammonio
for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Sinonimo/i:
Perossodisolfato di ammonio
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
500 g
Spedizione prevista il25 maggio 2026daMerck S.p.A
60,60 €
1 kg
Spedizione prevista il25 maggio 2026daMerck S.p.A
93,30 €
5 kg
Spedizione prevista il25 maggio 2026daMerck S.p.A
327,00 €
12 kg
Spedizione prevista il12 giugno 2026daMerck S.p.A
1.070,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
(NH4)2S2O8
Numero CAS:
Peso molecolare:
228.20
UNSPSC Code:
12352301
EC Index Number:
231-786-5
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
≥98.0% (iodometric)
Grade:
ACS reagent
Form:
solid
60,60 €
Spedizione prevista il25 maggio 2026Dettagli
Packaging: HDPE bottle
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
ACS reagent
Quality Segment
agency
reag. Ph. Eur.
product line
EMSURE®
assay
≥98.0% (iodometric)
form
solid
potency
742 mg/kg LD50, oral (Rat)
impurities
≤0.005% Insoluble matter, ≤0.04 meq/g Titrable free acid
ign. residue
≤0.05% (as SO4)
pH
3.2 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
120 °C (decomposition)
density
1.98 g/cm3 at 20 °C
bulk density
900 kg/m3
anion traces
chloride, chlorate (as Cl-): ≤0.001%
cation traces
Fe: ≤0.001%, Mn: ≤0.00005%, heavy metals (as Pb): ≤0.001%
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[S](=O)(=O)([O-])OO[S](=O)(=O)[O-].[N+H4].[N+H4]
InChI
1S/2H3N.H2O8S2/c;;1-9(2,3)7-8-10(4,5)6/h2*1H3;(H,1,2,3)(H,4,5,6)
InChI key
ROOXNKNUYICQNP-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Perossidosolfato di ammonio nel trattamento ambientale. Nello studio viene dimostrata l'efficacia nel trattamento del percolato di vecchie discariche attraverso una combinazione di elettro-ossidazione ed elettro-coagulazione assistita da perossidosolfato, dimostrando il suo potenziale in scenari complessi di trattamento delle acque reflue (Ma et al., 2024).
  • Sistemi a rilascio controllato di farmaci. Il perossidodisolfato è stato utilizzato nello sviluppo di nuovi network polimerici reticolati degradabili idroliticamente per il rilascio controllato di farmaci, indicando il suo ruolo nel progresso delle tecnologie di somministrazione farmaceutica(Mehmood et al., 2023).
  • Sintesi di microgel. Il perossidodisolfato è stato impiegato nella sintesi e nella valutazione in vitro di microgel a base di acido aspartico progettati per la veicolazione sostenuta di farmaci, mostrando le sue capacità catalitiche nella chimica dei polimeri (Suhail et al., 2021).
  • Polimerizzazione ossidativa chimica. Il perossidosolfato di ammonio viene utilizzato nella polimerizzazione chimica ossidativa del blu di metilene, contribuendo a chiarire il meccanismo di reazione e gli aspetti della struttura della catena, cruciali per la comprensione e lo sviluppo di nuovi materiali polimerici (Mezhuev et al., 2021).
Analysis Note
Saggio (iodometrico): ≥ 98,0%
Sostanza insolubile: ≤ 0,005%
Acido libero titolabile: ≤ 0,04 meq/g
Cloruro, Clorato (come Cl): ≤ 0,001%
Metalli pesanti (come Pb): ≤ 0,001%
Fe (Ferro): ≤ 0,001%
Mn (Manganese): ≤ 0,00005%
Residuo alla combustione (come SO₄): ≤ 0,05%
Other Notes
Sostituisce: AX1340; AX1340-1; AX1340-20; AX1340-3
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
1.01200908932911127
form
solid
form
solid
form
powder
form
powder
assay
≥98.0% (iodometric)
assay
≥98.0% (iodometric)
assay
≥98.0%
assay
98%
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
grade
ACS reagent
grade
-
grade
ACS reagent, anhydrous
grade
reagent grade
cation traces
Fe: ≤0.001%, heavy metals (as Pb): ≤0.001%, Mn: ≤0.00005%
cation traces
Fe: ≤0.001%, Mn: ≤0.0002%, heavy metals (as Pb): ≤0.003%
cation traces
-
cation traces
-
impurities
≤0.005% Insoluble matter, ≤0.04 meq/g Titrable free acid
impurities
-
impurities
-
impurities
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Perossodisolfato di ammonio
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
101201100004022536017761
101201901204027269691523
101201500004022536017785
101201050004022536017747