The net and gross weight of each package size is as follows:
1007310510 Net wt. 0.92 Kg , Gross wt. 1.43 Kg
1007311011 Net wt. 1.84 Kg , Gross wt. 2.01 Kg
1007311010 Net wt. 1.84 Kg , Gross wt. 2.52 Kg
1007312511 Net wt. 4.60 Kg , Gross wt. 4.75 Kg
1007312500 Net wt. 4.60 Kg , Gross wt. 5.83 Kg
1007312510 Net wt. 4.60 Kg , Gross wt. 5.93 Kg
1007319025 Net wt. 46.0 Kg , Gross wt. 47.25 Kg
Scegli un formato
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 1 L | Spedizione prevista il01 giugno 2026daMerck S.p.A | 33,70 € | |
| 0.5 L | Spedizione prevista il18 maggio 2026daMerck S.p.A | 35,90 € | |
| 1 L | Spedizione prevista il17 giugno 2026daMerck S.p.A | 37,10 € | |
| 1 L | Spedizione prevista il18 maggio 2026daMerck S.p.A | 38,70 € | |
| 2.5 L | Spedizione prevista il17 giugno 2026daMerck S.p.A | 65,90 € | |
| 2.5 L | Spedizione prevista il17 giugno 2026daMerck S.p.A | 72,40 € | |
| 2.5 L | Spedizione prevista il17 giugno 2026daMerck S.p.A | 75,80 € | |
| 25 L | Spedizione prevista il18 maggio 2026daMerck S.p.A | 268,00 € | |
| 200 L | Spedizione prevista il17 giugno 2026daMerck S.p.A | 2.560,00 € |
Informazioni su questo articolo
33,70 €
Spedizione prevista il01 giugno 2026Dettagli
Nome del prodotto
Acido solforico al 95-97%, for analysis EMSURE® ISO
Quality Segment
agency
reag. ISO
vapor density
<0.3 (25 °C, vs air)
vapor pressure
0.0001 hPa ( 20 °C), 1 mmHg ( 146 °C)
product line
EMSURE®
assay
95-97% (alkalimetric)
form
liquid
concentration
95-97%
pH
0.3 (25 °C, 49 g/L in H2O)
bp
~290 °C (lit.)
mp
-20 °C
solubility
water: soluble
density
1.834 -1.837 g/cm3 at 20 °C, 1.840 g/mL at 25 °C (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.1 ppm, nitrate (NO3-): ≤0.2 ppm, phosphate (PO43-): ≤0.5 ppm
SMILES string
OS(O)(=O)=O
cation traces
Ag: ≤0.010 ppm, Al: ≤0.050 ppm, As: ≤0.010 ppm, Au: ≤0.050 ppm, B: ≤0.050 ppm, Ba: ≤0.050 ppm, Be: ≤0.010 ppm, Bi: ≤0.050 ppm, Ca: ≤0.1 ppm, Cd: ≤0.01 ppm, Co: ≤0.01 ppm, Cr: ≤0.020 ppm, Cu: ≤0.01 ppm, Fe: ≤0.1 ppm, Ga: ≤0.05 ppm, Ge: ≤0.02 ppm, In: ≤0.05 ppm, K: ≤0.1 ppm, Li: ≤0.01 ppm, Mg: ≤0.05 ppm, Mn: ≤0.01 ppm, Mo: ≤0.02 ppm, NH4+: ≤1 ppm, Na: ≤0.3 ppm, Ni: ≤0.02 ppm, Pb: ≤0.01 ppm, Pt: ≤0.1 ppm, Sn: ≤0.05 ppm, Sr: ≤0.01 ppm, Ti: ≤0.02 ppm, Tl: ≤0.02 ppm, V: ≤0.01 ppm, Zn: ≤0.05 ppm, Zr: ≤0.02 ppm
storage temp.
no temp limit
InChI
1S/H2O4S/c1-5(2,3)4/h(H2,1,2,3,4)
InChI key
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- Un'indagine sistematica dei fattori chiave della precipitazione degli acidi nucleici per ottimizzare l'isolamento di DNA/RNA. Questa ricerca esamina l'uso del 2-propanolo nella precipitazione degli acidi nucleici, ottimizzando le condizioni per le procedure di isolamento di DNA e RNA in biologia molecolare (Li et al., 2020).
- Colorazione di RNA e DNA su gel elettroforetici e in citologia con succo di bacche di Vaccinium myrtillus. Il lavoro utilizza il 2-propanolo nel processo di colorazione degli acidi nucleici sui gel, migliorando la visibilità e la differenziazione delle bande di RNA e DNA (Ahokas, 2019).
Legal Information
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| concentration 95-97% | concentration - | concentration ≥65.0% (alkalimetric) | concentration - |
| assay 95-97% (alkalimetric) | assay 95-97% (alkalimetric) | assay 95-97% (alkalimetric) | assay ≥98% (alkalimetric) |
| Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 300 |
| agency reag. ISO | agency reag. ISO, reag. Ph. Eur. | agency - | agency - |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| storage temp. no temp limit | storage temp. no temp limit | storage temp. no temp limit | storage temp. no temp limit |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acido solforico al 95-97%
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Protocolli
Determinazione fotometrica con cromazurolo S dopo mineralizzazione acida
Photometric determination with Cuprizon subsequent to acid mineralisation
Determinazione fotometrica con Cuprizon dopo mineralizzazione acida
Articoli
Acid and base chart lists the strength of acids and bases (strongest to weakest) in order. Simple to use laboratory reference chart for scientists, researchers and lab technicians.
EMSURE® Grade Inorganic Solvents and Reagents offer exceptional purity and quality control, ensuring reliable, compliant results for regulated analyses.
Contenuto correlato
Glass bottles are ideal for storing acids because they are inert and offer a long shelf life.
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1007312500 | 04022536009889 |
| 1007311010 | 04054839164231 |
| 1007312510 | 04022536676227 |
| 1007319201 | 04027269685690 |
| 1007310510 | 04054839164248 |
| 1007311000 | 04022536009865 |
| 1007312511 | 04022536530185 |
| 1007319800 | 04022536686387 |
| 1007311011 | 04022536530161 |
| 1007319025 | 04022536009933 |
-
cual es el peso neto y bruto de la presentación 1.007311000
1 risposta-
Utile?
-
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 risposta-
If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdfUtile?
-
-
Is 95%-97% Sulfuric acid in v/v, m/v or m/m?
1 risposta-
The percentage reported is w/w.
Utile?
-
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 risposta-
Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
Utile?
-
-
What is the difference between 1007311011 and 1007311000
1 risposta-
Product 1007311011 is packaged in a HPDE bottle while product 1007311000 is packaged in a amber glass bottle.