Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
250 mL | Spedizione prevista il26 maggio 2026daMerck S.p.A | 384,00 € 326,40 € |
1 L | Spedizione prevista il26 maggio 2026daMerck S.p.A | 938,00 € 797,30 € |
Informazioni su questo articolo
326,40 €
Prezzo di listino384,00 €Risparmia il 15%Spedizione prevista il26 maggio 2026Dettagli
Quality Segment
description
for inorganic trace analysis
assay
69-72%
form
liquid
bp
198.7 °C/1013 hPa
mp
-18 °C
density
1.68 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
15-25°C
SMILES string
OCl(=O)(=O)=O
InChI
1S/ClHO4/c2-1(3,4)5/h(H,2,3,4,5)
InChI key
VLTRZXGMWDSKGL-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
- Tenore (acidimetria): 69 – 72%
- Colore: ≤ 10 Hazen
- Cloruri (Cl): ≤ 1000 ppb
- Fosfati (PO₄): ≤ 100 ppb
- Solfati (SO₄): ≤ 1000 ppb
- Ag (argento): ≤ 1 ppb
- Al (alluminio): ≤ 5 ppb
- As (arsenico): ≤ 0,5 ppb
- Au (oro): ≤ 0,5 ppb
- Ba (bario): ≤ 1 ppb
- Be (berillio): ≤ 0,5 ppb
- Bi (bismuto): ≤ 0,5 ppb
- Ca (calcio): ≤ 30 ppb
- Cd (cadmio): ≤ 1 ppb
- Co (cobalto): ≤ 0,5 ppb
- Cr (cromo): ≤ 5,0 ppb
- Cu (rame): ≤ 0,5 ppb
- Fe (ferro): ≤ 20 ppb
- Ga (gallio): ≤ 0,5 ppb
- Ge (germanio): ≤ 0,5 ppb
- Hg (mercurio): ≤ 5 ppb
- In (indio): ≤ 0,5 ppb
- K (potassio): ≤ 5 ppb
- Li (litio): ≤ 0,5 ppb
- Mg (magnesio): ≤ 5 ppb
- Mn (manganese): ≤ 1 ppb
- Mo (molibdeno): ≤ 0,5 ppb
- Na (sodio): ≤ 20 ppb
- Ni (nichel): ≤ 2 ppb
- Pb (piombo): ≤ 1 ppb
- Pd (palladio): ≤ 1 ppb
- Pt (platino): ≤ 5 ppb
- Sb (antimonio): ≤ 0,5 ppb
- Sn (stagno): ≤ 1 ppb
- Sr (stronzio): ≤ 0,5 ppb
- Ti (titanio): ≤ 1 ppb
- Tl (tallio): ≤ 0,5 ppb
- U (uranio): ≤ 0,5 ppb
- V (vanadio): ≤ 0,5 ppb
- Zn (zinco): ≤ 5 ppb
- Zr (zirconio): ≤ 0,5 ppb
- Residuo alla calcinazione (come solfati): ≤ 2000 ppb
- I valori effettivi dell′analisi sono soggetti a inevitabili variazioni sistematiche in questo intervallo di concentrazione
Legal Information
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| assay 69-72% | assay - | assay - | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 300 |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C |
| density 1.68 g/cm3 at 20 °C | density 1.68 g/cm3 at 20 °C | density 1.53 g/cm3 at 15 °C | density 1.68 g/cm3 at 20 °C |
| bp 198.7 °C/1013 hPa | bp 198.7 °C/1013 hPa | bp - | bp 198.7 °C/1013 hPa |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2
target_organs
Thyroid
Classe di stoccaggio
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c