Vai a
1.00286
L-glutammina
EMPROVE® EXPERT, DAB, JP, USP
Sinonimo/i:
5-ammide dell’acido L-glutammico, Acido (S)-2,5-diammino-5-ossopentanoico, Levoglutamide
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
1 kg
Spedizione prevista per OGGIdaMerck S.p.A
406,00 €
Disponibile per la spedizione OGGIdaMerck S.p.A
2.820,00 €
10 kg
Spedizione prevista il15 luglio 2026daMerck S.p.A
2.820,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
H2NCOCH2CH2CH(NH2)CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
146.14
UNSPSC Code:
12352209
EC Index Number:
200-292-1
Beilstein/REAXYS Number:
1723797
406,00 €
Spedizione prevista per OGGIDettagli
Richiedi un ordine in bloccoRichiedi un campione
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
agency
DAB, JP, USP
description
EMPROVE® EXPERT DAB,USP
product line
EMPROVE® EXPERT
form
solid
potency
7500 mg/kg LD50, oral (Rat)
technique(s)
API processing | cocrystal formation: suitable, API processing | salt formation: suitable
pH
4.0-6.0 (20 °C, 25 g/L in H2O)
mp
185 °C (dec.) (lit.)
solubility
100 g/L
density
1.47 g/cm3 at 20 °C
bulk density
640 kg/m3
storage temp.
2-30°C
General description
Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical processing withstands strict quality control procedures and is produced according to MQ-500 requirements as defined by the M-Clarity program.
M-Clarity Program
As part of our EMPROVE® Program, our raw materials are offered with EMPROVE® Dossiers which provide comprehensive, up-to-date documentation to help you navigate regulatory challenges, manage risks, and improve your manufacturing processes.
Our comprehensive portfolio of upstream process chemicals not only provides biopharmaceutical manufacturers with high-quality raw materials for production of classical and novel therapies, but also helps them get to market faster and simplify regulatory challenges. Trust us to deliver supply chain transparency and reliable sourcing around the globe, streamlining your product qualification with best-in-class regulatory support and service.
Biochem/physiol Actions
La L-glutammina è un amminoacido essenziale oltre che un componente fondamentale dei terreni di coltura e costituisce un′importante fonte di energia per le cellule coltivate. La L-glutammina è molto stabile in forma di polvere secca e di soluzione congelata. Tuttavia, nei terreni liquidi e nelle soluzioni madri, la L-glutammina si degrada con relativa rapidità. Per una resa ottimale delle cellule è generalmente necessaria l′integrazione dei terreni di coltura con la L-glutammina prima dell′uso.
Analysis Note
Assay (perchloric acid titration, calculated on dried substance)99.0 - 101.0 %Identity (IR-spectrum)passes testAppearancewhite to almost white, fine powderAppearance of solution (25 g/l; CO₂-free water)clear and colorlessSpec. rotation (α 20/D, 100 g/l, hydrochloric acid 2 mol/l, calc. on dried substance)+31.5 to +33.0Spec. rotation (α 20/D, 40 g/l, water, calc. on dried substance)+6.3 to +7.3pH (25 g/l; CO₂-free water)4.0 - 6.0Chloride (Cl)≤ 200 ppmSulfate (SO₄)≤ 200 ppmHeavy metals (as Pb)≤ 10 ppmCu (Copper)≤ 25 ppmFe (Iron)≤ 10 ppmFe (Iron) (ICP)≤ 10 ppmMn (Manganese)≤ 25 ppmNi (Nickel)≤ 2 ppmZn (Zinc)≤ 130 ppmNH₄ (Ammonium)≤ 0.1 %Ninhydrin - positive substances (TLC)≤ 0.5 %Residual solvents (ICH Q3C)excluded by manufacturing processSulfated ash (600 °C)≤ 0.1 %Loss on drying (105 °C; 3 h)≤ 0.3 %Bacterial endotoxins≤ 2.0 I.U./gElemental impurity specifications have been set considering ICH Q3D (Guideline for Elemental Impurities). Class 1-3 elements are not likely to be present above the ICH Q3D option 1 limit, unless specified and indicated (*).Corresponds to DAB, USP
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
PHR112576523PHL83798
L-Glutamine EMPROVE® EXPERT, DAB, JP, USP
SAFC
1.00286
L-Glutamine
L-Glutamine Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1125
L-Glutamine
L-Glutamine certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Supelco
76523
L-Glutamine
L-Glutamine phyproof® Reference Substance
PHL83798
L-Glutamine
agency
DAB, USP, JP
agency
traceable to USP 1294808
agency
-
agency
-
technique(s)
API processing | cocrystal formation: suitable, API processing | salt formation: suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
form
solid
form
-
form
-
form
crystals
bulk density
640 kg/m3
bulk density
-
bulk density
-
bulk density
-
solubility
100 g/L
solubility
-
solubility
-
solubility
-
product line
EMPROVE® EXPERT
product line
-
product line
TraceCERT®
product line
phyproof® Reference Substance
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-glutammina
Classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Mantenere la conformità alle GMP utilizzando il programma Emprove®.
Accelerate la qualificazione, mantenete la conformità e risparmiate tempo con Emprove® Dossiers.
Scarica Dossiers
Nota: verrete portati su EmproveSuite.com. Il vostro nome utente e la vostra password sono separati da SigmaAldrich.com e possono essere diversi.
Registrati gratuitamente e accedi a Emprove® Dossiers in pochi minuti. Aggiornate il vostro piano di abbonamento per sbloccare contenuti avanzati e personalizzati nella Emprove® Suite.
Non trovate quello che state cercando? Visitate la pagina di aiuto del programma Emprove®..
Possiedi già questo prodotto?
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Instead of addressing API solubility during formulation, tackle it early during development. Read about the various methods for API processing.
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
100286100004022536906720
100286901004022536906737