Vai a
09-403
Anticorpo anti-TKS5 (SH3 #1)
from rabbit
Sinonimo/i:
Adaptor protein TKS5, Five SH3 domain-containing protein, SH3 and PX domains 2A, SH3 multiple domains 1, SH3 multiple domains protein 1, five SH3 domains
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
100 μg
Spedizione prevista il20 maggio 2027daMerck S.p.A
478,00 €
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ICC, IP, WB
Citations:
6
478,00 €
Spedizione prevista il20 maggio 2027Dettagli
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse, human
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... SH3PXD2A(9644)
mouse ... Sh3Pxd2A(14218)
General description
130-150 kDa. In alcuni lisati cellulari si possono osservare una o più bande non caratterizzate.
Tks5 (in precedenza nota con il nome Fish), è una grande proteina impalcatura (scaffolding protein) con un dominio PX ammino-terminale e cinque domini SH3. Nei fibroblasti normali è localizzata nel citoplasma. Nelle cellule trasformate con il gene Src, Tks5 è localizzata nei podosomi. La coespressione di Tks5 e di Src costitutivamente attivo nelle cellule di epiteliomi ha determinato la comparsa di podosomi/invadopodi. L′invasività attraverso il Matrigel delle cellule con espressione ridotta di Tks5 risulta scarsa. Tks5 è espresso e localizzato a livello dei podosomi/invadopodi di alcune linee cellulari di cancri umani invasivi e nel tessuto tumorale, in particolare quello dei melanomi e dei cancri della mammella. Da quanto sopra, si può concludere che Tks5 sia necessario per la formazione dei podosomi/invadopodi e per l′invasività di alcune cellule neoplastiche.
Immunogen
Epitopo: 166-225 aa
Proteina ricombinante, aa: 166-225. Omologia: uomo, cane, cavallo, ratto, bovino (100%, 60/60); pollo (93%, 56/60)
Application
Categoria di ricerca
Struttura cellulare
L′anticorpo anti-TKS5 (SH3 #1) rivela il livello di TKS5 (SH3 #1) & è descritto in letteratura & convalidato per l′uso nelle analisi di WB, IC & IP.
Saggio di Western blotting: l′anticorpo ha permesso di rilevare TKS5 in 20 μg lisato di cellule NIH-3T3 (al 100% di confluenza).
Sottocategoria di ricerca
Trasmissione del segnale nel citoscheletro
Biochem/physiol Actions
Altre omologie: uomo, cane, cavallo, ratto, bovino (omologia di sequenza del 100%), pollo (omologia di sequenza del 93%)
Physical form
Formato: purificato
Purificato con proteina A
Purificato, in tampone contenente Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM con azoturo di sodio 0,05%.
Preparation Note
Conservare a 2-8°C in aliquote non diluite per un anno dalla data di ricevimento.
Analysis Note
Controllo
Western blotting:
lisato di cellule NIH-3T3 (al 100% di confluenza).
Immunocitochimica:
cellule 3T3-Src(Y527F) di topo
Valutato di routine mediante Western blotting su lisato di cellule NIH-3T3 (al 100% di confluenza).
Other Notes
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Disclaimer
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
09-268MABT336MABT337
species reactivity
mouse, human
species reactivity
mouse, human
species reactivity
human
species reactivity
human
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
13H6.3, monoclonal
clone
9H2.1, monoclonal
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
purified immunoglobulin
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
mouse
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
ambient
shipped in
ambient
Still not finding the right product?
Provate il nostro Motore di ricerca dei prodotti per restringere le opzioni.
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visita l’Archivio dei documenti
Contenuto correlato
QCM™ Gelatin Invadopodia Assays provide optimized materials and protocols to enable reproducible analysis of invadopodia in invasive tumor cells (Catalog No. ECM670 for green fluorescence, Catalogue No. ECM671 for red fluorescence). Reagents are provided for coating glass culture surfaces with fluorescent matrix and for colocalizing the actin cytoskeleton and nuclei with invadopodial degradation sites. This assay may also be used for assessing the activity of inhibitors and promoters of invadopodia formation and function. Furthermore, different cell types and individual cells in heterogeneous populations may be analyzed for invasive potential. Finally, the assay kits provide troubleshooting suggestions, recommendations for coating on multiple substrate formats, and example studies in several assay systems (e.g., various cell types, time-course studies, degradation modulation).
Karla C Williams et al.
Oncogene, 38(19), 3598-3615 (2019-01-18)
Invadopodia are cell protrusions that mediate cancer cell extravasation but the microenvironmental cues and signaling factors that induce invadopodia formation during extravasation remain unclear. Using intravital imaging and loss of function experiments, we determined invadopodia contain receptors involved in chemotaxis
Samuel J Ghilardi et al.
Molecular biology of the cell, 32(18), 1707-1723 (2021-07-01)
Interactions between the actin cytoskeleton and the plasma membrane are important in many eukaryotic cellular processes. During these processes, actin structures deform the cell membrane outward by applying forces parallel to the fiber's major axis (as in migration) or they
Nawal Bendris et al.
Journal of cell science, 129(14), 2804-2816 (2016-06-10)
The ability of cancer cells to degrade the extracellular matrix and invade interstitial tissues contributes to their metastatic potential. We recently showed that overexpression of sorting nexin 9 (SNX9) leads to increased cell invasion and metastasis in animal models, which
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
09-40304053252620867