Cambia visualizzazione
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ICC, WB
Citations:
188
Il prodotto 07-330 al momento non è in vendita nel tuo paese Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartibiological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
rat, canine, human, mouse, monkey
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... PARD3(56288), PHIP(55023)
General description
La proteina adattatrice PAR3 è coinvolta nella divisione cellulare asimmetrica e nei processi di polarizzazione cellulare. Risulta avere un ruolo centrale nella formazione delle giunzioni epiteliali di tipo occludente. L'associazione con PARD6B può prevenire l'interazione di PAR3 con F11R/JAM1, impedendo così l'assemblaggio della giunzione occludente. Il complesso PARD6-PAR3 lega il GTP delle piccole GTPasi Rho alle protein-chinasi C atipiche. PAR3 interagisce con PARD6A e PARD6B. L'isoforma 2, ma non l'isoforma 3 e probabilmente nemmeno altre isoforme, interagisce con PRKCZ. PAR3 interagisce con PRCKI. PAR3 fa parte anche di un complesso con PARD6A o PARD6B, PRKCI o PRKCZ e CDC42 o RAC1. PAR3 interagisce con F11R/ JAM1. Gli anticorpi anti-PAR3 sono presenti nel siero di pazienti con linfomi cutanei a cellule T.
~180, 150 & 100 kDa
Immunogen
Proteina di fusione con GST corrispondente ai residui 457-744 di PAR-3 di topo (N° accesso: AY02657).
Application
Categoria di ricerca
Struttura cellulare
Struttura cellulare
Immunocitochimica:
con un lotto precedente di questo anticorpo, un laboratorio indipendente ha ottenuto positività all'immunocolorazione di PAR3 in cellule MDCK fissate in paraformaldeide 3% e permeabilizzate con Triton X-100 0,1%.
con un lotto precedente di questo anticorpo, un laboratorio indipendente ha ottenuto positività all'immunocolorazione di PAR3 in cellule MDCK fissate in paraformaldeide 3% e permeabilizzate con Triton X-100 0,1%.
L'anticorpo anti-PAR3 (partitioning defective 3) è rivolto contro la proteina PAR3 ed è convalidato per l′uso nelle analisi di IC e WB e dispone di oltre 20 citazioni in letteratura.
Sotto categoria di ricerca
Citoscheletro
Citoscheletro
Biochem/physiol Actions
Riconosce tutte e 3 le forme di splicing alternativo di PAR-3, di PM ~180, 150, 100 kDa.
Physical form
Anticorpo policlonale purificato di coniglio in tampone contenente tampone fosfato 0,014 M, pH 7,6, NaCl 0,175 M, azoturo di sodio 0,07% e glicerolo 30%.
Formato: purificato
Purificato per affinità
Preparation Note
Stabile per 1 anno a -20 ºC dalla data di ricevimento.
Analysis Note
Controllo
Controllo antigenico positivo: N° Cat. 12-305, lisato di cellule 3T3/A31. Aggiungere 2,5 μL di 2-mercaptoetanolo/100 μL di lisato e bollire per 5 minuti per ottenere una preparazione ridotta. Caricare 20 μg di lisato ridotto per corsia di minigel.
Controllo antigenico positivo: N° Cat. 12-305, lisato di cellule 3T3/A31. Aggiungere 2,5 μL di 2-mercaptoetanolo/100 μL di lisato e bollire per 5 minuti per ottenere una preparazione ridotta. Caricare 20 μg di lisato ridotto per corsia di minigel.
Valutata mediante Western blotting su lisati per RIPA di cellule 3T3/A31, A431 e HeLa.
Saggio di Western blotting:
questo anticorpo alla diluizione di 0,5-2 µg/mL ha permesso di rivelare le isoforme di PAR-3 in lisati per RIPA di cellule 3T3/A31, A431 e HeLa.
Saggio di Western blotting:
questo anticorpo alla diluizione di 0,5-2 µg/mL ha permesso di rivelare le isoforme di PAR-3 in lisati per RIPA di cellule 3T3/A31, A431 e HeLa.
Other Notes
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Sostituisce: MABS174
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Still not finding the right product?
Provate il nostro Motore di ricerca dei prodotti per restringere le opzioni.
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Par proteins: partners in polarization.
Macara, Ian G
Current Biology, 14, R160-R162 (2004)
Roles of nectins in cell adhesion, migration and polarization.
Nakanishi, Hiroyuki and Takai, Yoshimi
Biological Chemistry, 385, 885-892 (2004)
PAR3 is essential for cyst-mediated epicardial development by establishing apical cortical domains.
Hirose, T; Karasawa, M; Sugitani, Y; Fujisawa, M; Akimoto, K; Ohno, S; Noda, T
Development null