Vai a
07-2139-I
Anti-Cysteine Sulfenic Acid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
25 μL
Spedizione prevista per OGGIdaMerck S.p.A
260,00 €
100 μL
Spedizione prevista il20 maggio 2026daMerck S.p.A
404,00 €
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
51111800
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
-
Application:
Citations:
-
260,00 €
Spedizione prevista per OGGIDettagli
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
clone
polyclonal
Quality Level
isotype
IgG
Immunogen
KLH-conjugated cysteine sulfenic acid.
Biochem/physiol Actions
This rabbit polyclonal antibody detects cysteine sulfenic acid in proteins.
Preparation Note
Please refer to guidance on suggested starting dilutions and/or titers per application and sample type.
Stable for 1 year at -10°C to -25°C from date of receipt. Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
07-2139-I-25UL04065265237833
07-2139-I-100UL04065265237826