Vai a
06-284
Anticorpo FLAG
Upstate®, from rabbit
Sinonimo/i:
Anti-nitrotirosina, Anticorpo di rivelazione, Anticorpo per rivelare la nitrotirosina
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
100 μg
Spedizione prevista il25 maggio 2026daMerck S.p.A
711,00 €
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Technique(s):
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
Application:
ICC, IHC, IP, WB
Citations:
378
711,00 €
Spedizione prevista il25 maggio 2026Dettagli
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity (predicted by homology)
all
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... NOS1(4842)
General description
La nitrotirosina è stata identificata come un indicatore di danno cellulare e infiammazione, nonché della produzione di NO. Si ritiene che la misura della concentrazione di nitrotirosina possa servire come marker del danno cellulare causato da NO. Gli studi hanno mostrato che la nitrotirosina si trova in condizioni infiammatorie tra cui le placche aterosclerotiche e l'artrite reumatoide.
PM atteso per la BSA nitrata: 85 kDa
Immunogen
KLH nitrato.
Application
  • Immunocitochimica: un lotto rappresentativo diluito 1:200 ha rivelato la nitrotirosina in cellule A-431 fissate e permeabilizzate trattate con perossinitrito 5 mM per 15 minuti.
  • Applicazioni in immunoistochimica: un lotto rappresentativo ha rivelato la nitrotirosina in sezioni di tessuto di cancro al colon umano, cervello umano affetto da Alzheimer e reni umani di soggetti diabetici.
  • Nota: le effettive diluizioni di lavoro ottimali vanno determinate dall′operatore poiché sia i campioni che le condizioni sperimentali possono variare in base all'uso finale.
Questo anticorpo policlonale di coniglio anti-nitrotirosina, N° Cat. 06-284, è testato per l′uso in Western blotting, immunoistochimica e immunocitochimica per la rivelazione della nitrotirosina.
Sottocategoria di ricerca
Neurotrasmettitori &recettori
Malattie neurodegenerative
Biochem/physiol Actions
Riconosce le proteine nitrate.
Physical form
Formato: purificato
IgG di coniglio purificate in tampone contenente 0,1M Tris-glicina, 0,15M NaCl, pH 7,4, 0,05% azoturo di sodio e 10 mg/signaling BSA.
Purificazione per immunoaffinità
Preparation Note
Si conserva per 1 anno dalla data di spedizione a -20°C. Suddividere in aliquote per evitare di scongelare/ricongelare ripetutamente Per massimizzare il recupero del prodotto, centrifugare la provetta dopo lo scongelamento e prima di togliere il tappo.
Analysis Note
Testata di routine mediante immunoblotting su controlli di nitrotirosina per immunoblotting (N° Cat. 12-354)
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
AB541105-23316-310
Anticorpo FLAG Upstate®, from rabbit
Sigma-Aldrich
06-284
Anticorpo FLAG
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
rabbit
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
1A6, monoclonal
clone
polyclonal
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
Gene Information
human ... NOS1(4842)
Gene Information
human ... NOS1(4842)
Gene Information
human ... NOS1(4842)
Gene Information
human ... NOS1(4842)
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anticorpo FLAG
o
Provate il nostro Motore di ricerca dei prodotti per restringere le opzioni.
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c