Scegli un formato
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 50 μg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 711,00 € |
Informazioni su questo articolo
711,00 €
Nome del prodotto
Anticorpo anti-Fas (umano, attivante), clone CH11, clone CH11, Upstate®, from mouse
biological source
mouse
Quality Segment
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
CH11, monoclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
flow cytometry: suitable, immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgM
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... FAS(355)
General description
Attività biologica
Questo anticorpo mostra attività citolitica sulle cellule umane che esprimono Fas. Le cellule murine WR19L e L929 transfettate con il cDNA che codifica per il Fas umano vanno incontro ad apoptosi in risposta a questo anticorpo.
Immunogen
Application
Apoptosi & cancro
Apoptosi - Altro
un precedente lotto a una concentrazione compresa tra 0,5 e 2 μg/mL ha permesso di rivelare il Fas in lisato di cellule Raji.
Immunocitochimica:
un precedente lotto a una concentrazione compresa tra 5 e 10 μg/mL ha permesso di rivelare il Fas in cellule HeLa fissate con formalina al 4%/ acido acetico al 2%
Citometria a flusso:
un lotto precedente è stato testato da un laboratorio indipendente utilizzando 20 μg/mL di anticorpo anti-Fas, clone CH11 (Yonehara, S., 1989; Kobayashi, N., 1990).
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
Lisato di cellule di tumore epatico umano, di tumore mammario umano o di cellule intere Jurkat, lisato di cellule Raji.
Saggio di apoptosi:
questo lotto a una concentrazione compresa tra 15 e 20 µg/mL ha indotto il livello massimo di apoptosi in cellule Jurkat umane, con una mortalità dell'83% dopo 24 ore di trattamento.
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse |
| clone CH11, monoclonal | clone ZB4, monoclonal | clone DX2, monoclonal | clone 2G3, monoclonal |
| species reactivity human | species reactivity human | species reactivity human | species reactivity human |
| antibody form affinity purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified from hybridoma cell culture | antibody form purified immunoglobulin |
| Gene Information human ... FAS(355) | Gene Information human ... FAS(355) | Gene Information human ... FAS(355) | Gene Information human ... FAS(355) |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anticorpo anti-Fas (umano, attivante), clone CH11
— o —
Provate il nostro Motore di ricerca dei prodotti per restringere le opzioni.
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Protocolli
Explore our flow cytometry guide to uncover flow cytometry basics, traditional flow cytometer components, key flow cytometry protocol steps, and proper controls.
Learn key steps in flow cytometry protocols to make your next flow cytometry experiment run with ease.
Articoli
Troubleshooting guide offers solutions for common flow cytometry problems, ensuring improved analysis performance.
Flow cytometry dye selection tips match fluorophores to flow cytometer configurations, enhancing panel performance.
Application note on how the CellASIC® ONIX2 microfluidic system can be used to analyze caspase-3 mediated apoptosis/cell death and cellular hypoxia in live immune and cancer cell lines.