Vai a
02-102
Supplemento per la crescita delle cellule endoteliali, 150mg
The Endothelial Cell Growth Supplement is designed for use as a cell culture media supplement. This cell growth supplement is available in a 150 mg format & has been optimized & validated for cell culture.
Sinonimo/i:
Primary Cell Culture Supplement
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
150 mg
Disponibile per la spedizione OGGIdaMerck S.p.A
455,00 €
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.81
eCl@ss:
32160801
455,00 €
Disponibile per la spedizione OGGIDettagli
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Level
form
liquid
manufacturer/tradename
Millipore, Upstate®
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
input
sample type neural stem cell(s)
sample type epithelial cells
shipped in
dry ice
storage temp.
-10 to -25°C
General description
L′ECGS è mitogenico per molti tipi di cellule coltivate senza siero o con siero in quantità ridotte, come cellule endoteliali di mammifero, uccello e uomo, cellule muscolari lisce, cheratinociti, melanociti e ibridomi. E′ in grado di sostituire completamente il feed layer nella coltura di molti tipi di cellule esigenti.
Application
Da usare come supplemento nei terreni di coltura cellulare.
Il supplemento per la crescita delle cellule endoteliali è inteso per l'uso come supplemento per i terreni di coltura cellulare. Questo supplemento è disponibile in un formato da 150 mg ed è stato ottimizzato e validato per l′uso nelle colture cellulari.
Physical form
150 mg, in confezioni da 10 flaconi, ogni flacone contiene 15 mg di estratto proteico di ipotalamo bovino, ricco di fattori di crescita e di adesione cellulare, liofilizzato da acqua sterile contenente tracce di NaCl e solfato di streptomicina.
Preparation Note
Liofilizzato: stabile per 2 anni dalla data di spedizione a -20°C. Reidratato: stabile per 3 mesi a -20 °C.
Analysis Note
Testato regolarmente in un test di crescita di 5 giorni su cellule endoteliali del cuore fetale bovino.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
02-101211-GSC-39210
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
input
sample type neural stem cell(s)
sample type epithelial cells
input
sample type neural stem cell(s)
sample type epithelial cells
input
-
input
-
Classe di stoccaggio
Visita l’Archivio dei documenti
S Strömblad et al.
The Journal of clinical investigation, 98(2), 426-433 (1996-07-15)
Induction of p53 activity in cells undergoing DNA synthesis represents a molecular conflict that can lead to apoptosis. During angiogenesis, proliferative endothelial cells become apoptotic in response to antagonists of integrin alphavbeta3 and this leads to the regression of angiogenic
A T Kovala et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 14(15), 2486-2494 (2000-12-02)
The definition of signaling pathways in endothelial cells has been hampered by the difficulty of transiently transfecting these cells with high efficiency. This investigation was undertaken to develop an efficient technique for the transfection of endothelial cells for functional analyses.
N A Lanson et al.
Nucleic acids research, 28(15), 2882-2892 (2000-07-25)
To investigate molecular controls of cardiomyocyte proliferation, we utilized cardiomyocytes induced to proliferate indefinitely by SV40 large T antigen (T-ag). In the T-ag-immortalized AT-1, AT-2 and HL-1 cardiomyocytes, normal cellular proteins associating with T-ag and p53 were identified, isolated and
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
02-10204053252513060
Domande
  1. Does this supplement contain glucose? I need it to perform experiments in glucose-free conditions.
    1 risposta
    1. This product does not contain glucose. Each bottle contains 15 mg of bovine hypothalamic protein extract, rich in cell growth and attachment factors. The final product is lyophilized from sterile water containing trace amounts of NaCl and streptomycin sulfate.