Vai a
02-0046-02
Set di 20 standard di taratura SMC®
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
1.160,00 €
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.84
UNSPSC Code:
12161703
1.160,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
storage temp.
-65 to -96°C
Legal Information
SMC is a registered trademark of Singulex
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
02-0046-0204055977327496