Vai a
SYNF687500A
Synthware Sure-Grip separatory funnel
500 mL, stopper size #27
Sinonimo/i:
Synthware F687500A
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
1 ea
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
151,00 €
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121809
Packaging:
pkg of 1 ea
151,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware F687500A
capacity
500 mL , 500 mL
General description
Globe shaped separatory funnel with a long stopper neck and straight section between the funnel body and stopcock, which provides a secure grip while shaking and also aids in clamping. Available with PTFE stopcocks. Supplied complete with one listed size PTFE or glass stopper.
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SYNF477500ASYNF68272LSYNF477500
capacity
500 mL , 500 mL
capacity
500 mL , 500 mL
capacity
2000 mL , 2000 mL
capacity
500 mL , 500 mL
manufacturer/tradename
Synthware F687500A
manufacturer/tradename
Synthware F477500A
manufacturer/tradename
Synthware F68272L
manufacturer/tradename
Synthware F477500
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
SYNF687500A-1EA04061832208787