Cambia visualizzazione
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
1 ea | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 162,00 € |
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121800
162,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartijoint
joint: ST/NS19/22
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware C129200
hose size
8 mm
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea |
| manufacturer/tradename Synthware C129200 | manufacturer/tradename Synthware C121120 | manufacturer/tradename Synthware C124200 | manufacturer/tradename Synthware C124300 |
| hose size 8 mm | hose size 8 mm | hose size 10 mm | hose size 10 mm |
| joint joint: ST/NS19/22 | joint joint: ST/NS14/20 | joint joint: ST/NS24/40 | joint joint: ST/NS24/40 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Synthware™ inner coil condenser
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?