Vai a
GF67028126
Polyacrylonitrile-Butadiene-Styrene
(ABS), rod, diam. 12.7 mm, L 600 mm, natural
Sinonimo/i:
AB307913
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.23
UNSPSC Code:
12352100
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
rod
manufacturer/tradename
Goodfellow 670-281-26
L
600 mm
diam.
12.7 mm
color
natural
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
GF31714994GF38839911GF19325358
diam.
12.7 mm
diam.
12.7 mm
diam.
12.7 mm
diam.
12.7 mm
L
600 mm
L
300 mm
L
1200 mm
L
100 mm
manufacturer/tradename
Goodfellow 670-281-26
manufacturer/tradename
Goodfellow 317-149-94
manufacturer/tradename
Goodfellow 388-399-11
manufacturer/tradename
Goodfellow 193-253-58
form
rod
form
rod
form
rod
form
rod
color
natural
color
natural
color
natural
color
natural
Still not finding the right product?
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)