Merck
Entrate nella nuova era della preparazione dei terreni
Con questa sacca e con il nostro nuovo sistema ReadyStream® potrete erogare fino a 100 L di terreno di coltura preriscaldato, sterile e conforme ai requisiti ISO!
PREPARAZIONE DI TERRENI DI COLTURA ON DEMAND
Il rivoluzionario sistema ReadyStream® prepara ed eroga on demand fino a 100 litri di terreno preriscaldato, quando e dove necessario, semplicemente premendo un tasto.
Abbiamo sviluppato questa soluzione davvero innovativa per garantire risparmio di tempo, energia, spazio e risorse dopo aver compreso quanto impegno richiedono le attuali procedure per la preparazione dei terreni.
Il sistema ReadyStream® assicura:
  • nessuna manipolazione dei terreni disidratati
  • nessuna sterilizzazione in autoclave
  • nessun laboratorio preposto alla preparazione dei terreni
  • nessun flacone, nessun lavaggio
  • piccolo ingombro
  • minore variabilità della qualità del terreno
  • riscaldamento rapido dei terreni prima dell’uso
  • fino a 100 L di terreno pronto all’uso e tuttavia semplice da trasportare
Il sistema ReadyStream® reinventa la preparazione e l’erogazione dei terreni; il principio di funzionamento consiste nella diluizione con acqua sterile di soluzioni concentrate di terreno, con grandi vantaggi.
I principali vantaggi del sistema ReadyStream®
Uno scienziato tiene in mano una sacca di terreno ReadyStream
Sacche di terreno facili da immagazzinare e da trasportare
600 litri di terreno, facili da trasportare. Risparmiate spazio nell’area di stoccaggio e in laboratorio. Le sacche di terreno ReadyStream®, fornite già piene di terreno granulare disidratato, nella loro comoda configurazione piatta sono agevoli da immagazzinare e da trasportare; la più grande, utile per preparare fino a 100 litri di terreno, pesa meno di 3 kg. Anche dopo l’aggiunta del volume d’acqua necessario per preparare il concentrato 10X, questa sacca pesa meno di 13 kg.
    Il sistema ReadyStream
    Il sistema ReadyStream® prepara on demand il terreno concentrato che viene poi diluito con acqua sterile fino a raggiungere la concentrazione corretta ed erogato nella sacca del campione.
    Una sacca di terreno ReadyStream® da 3 litri consente di erogare fino a 30 litri di terreno di coltura e una sacca da 10 litri fino a 100 litri. Il terreno concentrato 10X può essere conservato al massimo per 5 giorni.
      L'"autoclave" ReadyStream
      Per la preparazione del concentrato, l’acqua viene sterilizzata dal filtro dell’unità ReadyStream® prima di entrare nella sacca ReadyStream® contenente il terreno di coltura disidratato GranuCult® sterilizzato per irradiazione e conforme alle norme ISO. Dopo questa fase che richiede 20 minuti di tempo, con il concentrato è possibile preparare fino a 100 litri di terreno on demand.
        Sistema di preriscaldamento ReadyStream
        Appena ne avrete bisogno, il sistema ReadyStream® erogherà un volume di terreno di coltura compreso tra 90 e 9.999 mL, preriscaldato a una temperatura preimpostata tra 30 e 42 °C.
          Possibilità d'integrazione in qualunque configurazione di laboratorio
          Uno scienziato utilizza il sistema ReadyStream® connesso all’attrezzatura del laboratorio
          Collegando il sistema ReadyStream® a un qualsiasi diluitore attraverso un flacone intermedio che funga da serbatoio del terreno di coltura, si possono realizzare numerose configurazioni; ciò garantisce una maggiore libertà di scelta delle modalità operative, ad esempio si può trasportare il flacone all'interno del laboratorio e collegarlo a più diluitori. Inoltre, facilita l'aggiunta di supplementi.
          Guardate il webinar sul sistema ReadyStream®
          Guardate il nostro webinar on-demand sul sistema ReadyStream® che offre una dimostrazione del sistema e delle sue modalità d'impiego. Inoltre, ascolterete le risposte dei nostri esperti ad alcune domande poste durante la sessione. È tuttora possibile condividere le proprie domande: basta registrarsi nella nostra piattaforma per poter accedere al webinar e inviare le proprie domande. 
          Scoprite il nostro sistema ReadyStream®
          Saremo più che felici di fornirvi altre informazioni sul sistema ReadyStream® o di portarvelo in laboratorio per una dimostrazione. È sufficiente compilare e inviare il modulo sottostante.
          Prodotti correlati
          Si è verificato un errore inatteso.
          Network error: Failed to fetch