• 2026-05-16T01:30+00:00
  • bvseo_fps, prod_bvrr, vn_firebird_3.1.50
  • cp_1, bvpage1
  • loc_it_IT, BP751SIAL, prd, sort_relevancy
  • co_noreviews, co_noquestions, tv_0, tr_0
  • Prodotti
    • Chimica analitica
      • Cromatografia analitica
        • Siringhe analitiche
        • Fiale analitiche
        • Adsorbenti al carbonio
        • Standard cromatografici
        • Colonne GC, accessori e adsorbenti
        • Tamponi HPLC
        • Colonne HPLC
        • Supporti e accessori LPLC
        • Trappole di spurgo
        • Solventi
        • Piastre TLC e adsorbenti
      • Reagenti analitici
        • Acidi
        • Siringhe analitiche
        • Fiale analitiche
        • Alcali e basi caustiche
        • Reagenti per cromatografia e spettroscopia
        • Kit di test colorimetrici e titrimetrici
        • Indicatori
        • Reagenti Karl Fischer
        • Standard Karl Fischer
        • Metalli
        • Strisce reattive per il pH, cartine per il pH, lettori e accessori
        • Sali
        • Solventi
        • Strumenti, kit e accessori per la fotometria Spectroquant
        • Strisce reattive, carte e lettori
        • Reagenti di titolazione
      • Preparazione del campione analitico
        • Dispositivi e tubi per il monitoraggio dell'aria
        • Portafiltri da laboratorio
        • Membrane filtranti da laboratorio Millipore<sup>®</sup>
        • Filtri per siringa Millex<sup>®</sup>
        • Trappole di spurgo
        • Estrazione in fase solida (SPE) e QuEChERS
        • Microestrazione in fase solida (SPME)
        • Colonne, resine e accessori per l'estrazione di liquidi supportati (SLE)
      • Sicurezza del laboratorio
        • Detergenti e detergenti per laboratorio
        • Manipolazione sicura
        • Accessori di sicurezza
        • Assorbimento delle fuoriuscite
      • Fotometria e test chimici rapidi
        • Kit di test colorimetrici e titrimetrici
        • Strisce reattive per il pH, carte per il pH, lettori e accessori
        • Strumenti per fotometria, kit di test e accessori
        • Strisce reattive, carte e lettori
        • Analisi turbidimetrica
      • Materiali di riferimento
        • Standard di aminoacidi, peptidi e proteine
        • Standard per biomarcatori e metaboliti
        • Standard della cannabis
        • Standard dei carboidrati
        • Materiali di riferimento certificati
        • Standard cromatografici
        • Standard sugli additivi alimentari
        • Standard dei componenti alimentari e cosmetici
        • Standard ICP e AAS
        • Standard di miscela di impurità elementari inorganiche
        • Standard per cromatografia ionica
        • Standard Karl Fischer
        • Standard lipidici
        • Standard dei materiali della matrice
        • Standard di microbiologia
        • Standard per gli inquinanti organici
        • Standard sui pesticidi
        • Standard petrolchimici
        • Standard farmaceutici
        • Prodotti farmaceutici, droghe illecite e biomarcatori diagnostici
        • Norme della Farmacopea e degli Istituti Metrologici
        • Proprietà fisiche e chimiche Standard
        • Standard fitochimici
        • Standard vitaminici
    • Coltura e analisi cellulare
      • Coltura cellulare 3D
        • Idrogeli
        • Organoidi
        • Ponteggi
      • Reagenti per colture cellulari privi di componenti animali
      • Analisi delle cellule
        • Apparecchiature per il conteggio delle cellule
        • Analisi della salute delle cellule
        • Strumenti di imaging cellulare
        • Kit di isolamento cellulare
        • Saggi di migrazione e invasione cellulare
        • Reagenti per l'imaging di cellule vive
      • Terreni e tamponi per colture cellulari
        • Terreni di coltura cellulare per il bioprocessing
        • Terreni di coltura cellulare liquidi e tamponi per bioprocessi
        • Media classici e buffer
        • Terreni di coltura cellulare GMP personalizzati
        • Terreni di coltura per piante
      • Integratori e reagenti per colture cellulari
        • Albumine e proteine di trasporto
        • Aminoacidi
        • Antibiotici
        • Fattori di attaccamento
        • Bioprocessing Integratori ricombinanti
        • Carboidrati
        • Reagenti per la dissociazione cellulare
        • Reagenti per il congelamento delle cellule
        • FBS
        • Fattori di crescita e citochine
        • Ormoni
        • Siero umano
        • (Altro) Sera
        • Reagenti per colture vegetali
        • Sera
        • Integratori per la coltura cellulare
        • Vitamine
      • Linee cellulari e colture cellulari speciali
        • Linee cellulari per il bioprocesso
        • Linee cellulari di mammiferi
        • Terreni per embrioni di topo
        • Cellule primarie
        • Cellule staminali
      • Filtrazione e coltura sterile dei media di laboratorio
        • Materiali per la coltura cellulare
        • Filtri per siringa Millex<sup>®</sup>
        • Inserti e piastre per colture cellulari Millicell<sup>®</sup>
        • Filtri sterili Millipore<sup>®</sup>
        • Piastre filtranti MultiScreen<sup>®</sup>
        • Filtri sottovuoto Stericup<sup>®</sup>
    • Chimica e biochimica
      • Aminoacidi, resine e reagenti per la sintesi dei peptidi
      • Prodotti biochimici
        • Agarosio
        • Aminoacidi
        • Antibiotici
        • Avanti Research™, un marchio Croda
        • Tamponi biologici
        • Carboidrati
        • Agenti chelanti e riducenti
        • Coenzimi
        • Detergenti
        • Lipidi
        • Glicoconiugati
        • Prodotti e reagenti biochimici di elevata purezza
        • Kit di analisi del metabolismo
        • Librerie di metaboliti
        • Prodotti naturali
        • Nucleosidi e nucleotidi
        • Vitamine
      • Blocchi di costruzione
        • Blocchi costruttivi fluorurati
        • Eterocicli alogenati
        • Blocchi costruttivi eterociclici
        • Elementi costitutivi organici
      • Catalizzatori
        • Catalizzatori e ligandi Buchwald
        • Catalizzatori di attivazione C-H
        • Catalizzatori e ligandi chirali
        • Catalizzatori di accoppiamento incrociato
        • Catalizzatori di idrogenazione
        • Catalizzatori inorganici
        • Ligandi e complessi NHC
        • Metatesi delle olefine
        • Organocatalizzatori
        • Catalizzatori a trasferimento di fase
        • Ligandi fosfina
        • Fotocatalizzatori
        • Catalizzatori di metalli di transizione
      • Biologia chimica
        • Carboidrati
        • Strumenti di biologia chimica
        • Reagenti chimici a clic
        • Reticolanti
        • Elementi costitutivi del degradatore di proteine
      • Sintesi chimica
        • Acidi boronici e derivati
        • Reagenti per la formazione del legame C-C
        • Ausiliari chirali
        • Reagenti di accoppiamento e nucleosidi
        • Reagenti di Grignard
        • Reagenti di alogenazione
        • Reagenti Organoalluminio
        • Reagenti organolitici
        • Reagenti organosiliconici
        • Reagenti organostannici
        • Reagenti Organozinc
        • Reagenti di ossidazione
        • Reagenti di protezione/depurazione
        • Agenti riducenti
      • Aromi e profumi
      • Formulazione
        • Formulazione di biomolecole
        • Materiali granulati
        • Formulazione liquida
        • Stabilizzatori di proteine
        • Formulazione semisolida
        • Formulazione solida
      • Prodotti chimici di laboratorio
        • Assorbenti e adsorbenti
        • Acidi
        • Alcali e basi caustiche
        • Agenti essiccanti
        • Ausiliari di filtraggio e materiali filtranti
        • Indicatori
        • Metalli
        • Sali
        • Solventi
      • Sicurezza del laboratorio
        • Detergenti e detergenti per laboratorio
        • Manipolazione sicura
        • Accessori di sicurezza
        • Assorbimento delle fuoriuscite
      • Isotopi stabili
      • Strumenti di abilitazione alla sintesi
        • Sintesi chimica automatizzata
        • Screening ad alta produttività
        • Fotoreattori
        • Elettrosintesi
    • Clinica e diagnostica
      • Tipizzazione del sangue
        • Reagenti finiti per la tipizzazione del sangue
        • Intermedi per la tipizzazione del sangue per uso ulteriore di produzione (FFMU)
      • Cell Marque™
        • Vetrini di controllo
        • Marchio&amp;commercio di cellule; Sistemi di rilevamento e reagenti ausiliari
        • Anticorpi primari Cell Marque
      • Membrane a flusso laterale
      • ProClin™ Conservanti
      • Diagnostica tissutale
        • Coloranti batteriologici
        • Mezzi di separazione cellulare
        • Coloranti per citologia
        • Coloranti secchi e mordenti certificati
        • Coloranti ematologici
        • Coloranti istologici
        • Reagenti universali per la diagnostica tissutale
    • Filtrazione
      • Filtri a concentrazione
        • Centrifughe Amicon<sup>®</sup>
        • Filtri centrifughi
      • Carta da filtro
      • Filtrazione per il bioprocesso
        • Filtrazione tampone
        • Sistemi e supporti per filtri di chiarificazione
        • Alloggiamenti per filtri
        • Filtrazione e riempimento sterili finali
        • Filtri per gas e sfiati
        • Tester di integrità
        • Filtrazione multimediale
        • Prefiltri e controllo della carica biologica
        • Filtri sterili
        • Sistemi e supporti per filtri antivirus
        • Filtri antivirus
      • Portafiltri da laboratorio
      • Membrane filtranti da laboratorio
        • Membrane filtranti
        • Membrane filtranti Millipore<sup>®</sup>
      • Filtri per siringhe da laboratorio
        • Filtri per siringhe
        • Filtri per siringa Millex<sup>®</sup>
      • Piastre filtranti MultiScreen<sup>®</sup>
      • Dispositivi filtranti sterili da laboratorio
        • Filtri sterili Millipore<sup>®</sup>
        • Filtri sottovuoto Stericup<sup>®</sup>
      • Filtri a vuoto
    • Prodotti alternativi più ecologici
    • Microbiologia industriale
      • Monitoraggio ambientale e simulazione del processo asettico
      • Monitoraggio dell'igiene
      • Terreni di coltura microbica
      • Materie prime dei terreni di coltura microbici
      • Filtrazione microbica
      • Test di identificazione microbica e reagenti biochimici
      • Standard di microbiologia
      • Kit per lo screening dei patogeni, strumenti e materiali monouso
      • Test dei pirogeni
      • Dispositivi di test per indicatori di qualità
      • Materiali di consumo, supporti e strumenti per test di sterilità
    • Automazione di laboratorio
      • Stazione di lavoro per analisi automatizzate AAW™
    • Articoli da laboratorio
      • Coltura cellulare e criogenia
        • Materiali per la coltura cellulare
        • Conservazione criogenica
        • Inserti e piastre per colture cellulari Millicell<sup>®</sup>
      • Filtrazione
        • Filtri centrifughi
        • Membrane filtranti
        • Carta da filtro
        • Portafiltri da laboratorio
        • Filtri per siringhe
        • Filtri a vuoto
        • Centrifughe Amicon<sup>®</sup>
        • Filtri per siringa Millex<sup>®</sup>
        • Membrane filtranti Millipore<sup>®</sup>
        • Filtri sterili Millipore<sup>®</sup>
        • Piastre filtranti MultiScreen<sup>®</sup>
        • Filtri per vuoto Stericup<sup>®</sup>
      • Vetreria
      • Apparecchiature di laboratorio
        • Bilanci
        • Centrifugazione
        • Macinatori e omogeneizzatori
        • Agitazione e miscelazione in laboratorio
        • Frigoriferi e congelatori
        • Depurazione dell'acqua
      • Partner per i prodotti da laboratorio
        • Prodotti scientifici di riferimento
        • Prodotti BRAND<sup>®</sup>
        • Prodotti Corning<sup>®</sup>
        • Prodotti Cytiva
        • Prodotti DWK
        • Prodotti Eppendorf<sup>®</sup>
        • Prodotti scientifici Excel
        • Prodotti Heathrow Scientific<sup>®</sup>
        • Prodotti LGC Biosearch
        • Prodotti OHAUS<sup>®</sup>
        • Prodotti Pop-Bio
        • Prodotti Roche<sup>®</sup>
      • Manipolazione ed erogazione di liquidi
      • Vetrini e camere per microscopio
      • Materiali e attrezzature per PCR
      • Piastre
        • Inserti e piastre per colture cellulari Millicell<sup>®</sup>
        • Piastre filtranti MultiScreen<sup>®</sup>
        • Piastre MultiScreen<sup>®</sup> a fondo solido
      • Gestione dei campioni
        • Macinatori e omogeneizzatori
        • Contenitori da laboratorio e stoccaggio
        • Etichette di laboratorio
        • Raccolta dei campioni di laboratorio
        • Agitazione e miscelazione in laboratorio
      • Pellicole sigillanti, pellicole, nastri
      • Septa
    • Scienza dei materiali
      • Materiali biomedici
        • Bioprinting 3D
        • Polimeri biomedici
        • Kit di formulazione per la somministrazione di farmaci
        • Polimeri idrofili
        • Polimeri idrofobici
        • Glicole polietilenico (PEG e PEO)
        • Microsfere polimeriche e nanoparticelle
        • Strumenti di polimerizzazione
      • Materiali elettronici
        • Nanomateriali di carbonio
        • Prodotti chimici e mordenzanti per l'elettronica
        • Nanomateriali inorganici e metallici
        • Cristalli liquidi
        • Materiali OLED e PLED
        • Materiali OFET e OPV
        • Materiali fotonici e ottici
        • Materiale elettronico stampato
        • Autoassemblaggio e stampa a contatto
        • Materiali in silicone
        • Polimeri speciali e intelligenti
        • Substrati e componenti elettronici prefabbricati
      • Materiali energetici
        • Materiali della batteria
        • Calcogenidi
        • Membrane e materiali per celle a combustibile
        • Metalli e leghe di elevata purezza
        • Sali di elevata purezza
        • Ossidi e ceramica
        • Punti quantici
        • Materiali per l'energia solare
        • Precursori per soluzione e deposizione in corrente di vapore
    • Biologia molecolare e genomica funzionale
      • Clonazione ed espressione
        • Clonazione molecolare ed espressione di proteine
        • Trasfezione
      • Epigenetica
      • Editing genico e genomica funzionale
        • CRISPR e editing genico
        • Screening genetico
        • Librerie RNAi
        • Cloni singoli RNAi
      • Microbioma
      • Preparazione delle librerie NGS
      • Elettroforesi e ibridazione degli acidi nucleici
        • Elettroforesi degli acidi nucleici, trasferimento e quantificazione
        • Etichettatura dell'acido nucleico
      • Purificazione dell'acido nucleico
        • Purificazione del gDNA
        • Purificazione del DNA plasmidico
        • Pulizia della reazione
        • Purificazione dell'RNA
      • Oligo, sonde qPCR e peptidi
        • Oligo di DNA e sonde qPCR personalizzate e predefinite
        • Oligo di RNA personalizzati e predefiniti, duplex di siRNA e controlli
        • Peptidi personalizzati
      • PCR e amplificazione
        • Reagenti PCR Kapa Biosystems
        • Reagenti e kit per PCR
        • Materiali e attrezzature per PCR
        • Amplificazione dell'intero genoma
      • Roche<sup>®</sup> Prodotti per le scienze della vita
    • Sviluppo e produzione di mAbs
      • Scoperta di farmaci anticorpali
        • Selezione e ottimizzazione dei lead
        • Sviluppo preclinico
        • Scoperta dell'obiettivo
      • Caratterizzazione e controllo qualità
        • Analisi degli aggregati
        • Analisi della massa intatta
        • Mappatura dei peptidi
        • Modifica post-traduzionale
        • Determinazione del titolo
      • Sviluppo del processo, produzione, formulazione e riempimento finale
        • Elaborazione a valle (DSP)
        • Formulazione e riempimento finale
        • Trattamento a monte (USP)
    • Sviluppo e produzione di mRNA
      • Controllo analitico e di qualità dell'mRNA
      • Sviluppo dell'mRNA
      • Produzione e formulazione di mRNA
      • Ricerca sull'mRNA
    • Produzione farmaceutica e biofarmaceutica
      • Principi attivi farmaceutici
        • Prodotti chimici per la lavorazione API
        • Folati
        • API di portafoglio
      • Materie prime per bioprocessi e formulazioni
        • Terreni di coltura cellulare liquidi e tamponi per bioprocessi
        • Tamponi e regolatori di pH
        • Pulizia in loco
        • Detergenti per applicazioni biofarmaceutiche
        • Prodotti chimici di processo e di formulazione a valle
        • Endonucleasi
        • Prodotti chimici di alta qualità per la produzione di mRNA
        • Prodotti chimici di processo a monte
      • Bioprocessing Coltura cellulare
        • Terreni di coltura cellulare per il bioprocessing
        • Linee cellulari per il bioprocesso
        • Terreni di coltura cellulare liquidi e tamponi per bioprocessi
        • Bioprocessing Integratori ricombinanti
        • Sacchetti di trasferimento per polveri sfuse
        • Ritenzione cellulare
        • Terreni di coltura cellulare GMP personalizzati
        • Filtrazione multimediale
        • Piattaforme upstream per vettori virali
      • Sistemi di bioprocesso
        • Colonne cromatografiche per il bioprocesso
        • Sistemi di cromatografia
        • Sistemi e supporti per filtri di chiarificazione
        • Tester di integrità
        • Miscelatori monouso
        • Connettori, valvole e miscelatori in acciaio inox
        • Titolari e sistemi di filtrazione a flusso tangenziale
        • Sistemi e supporti per filtri antivirus
      • Preparazione del tampone e dei terreni di coltura
        • Tamponi e regolatori di pH
        • Filtrazione tampone
        • Filtrazione multimediale
        • Miscelatori monouso
      • Cromatografia
        • Resine per cromatografia di affinità
        • Colonne cromatografiche per il bioprocesso
        • Sistemi di cromatografia
        • Resine per cromatografia a scambio ionico
        • Cromatografia a membrana
        • Resine per cromatografia in fase inversa/normale
        • Resine per cromatografia ad esclusione dimensionale
      • Chiarimenti e raccolta
        • Filtri di profondità per la chiarificazione e soluzioni di pretrattamento
        • Sistemi e supporti per filtri di chiarificazione
        • Prefiltri di chiarificazione
      • Gestione dei fluidi
        • Connessione/disconnessione per il bioprocesso
        • Trasporto e stoccaggio dei fluidi
        • Gruppi monouso
        • Miscelatori monouso
        • Connettori, valvole e miscelatori in acciaio inox
      • Formulazione
        • PEG attivati e funzionalizzati
        • Formulazione di biomolecole
        • Materiali granulati
        • Formulazioni iniettabili e parenterali
        • Formulazione liquida
        • Stabilizzatori di proteine
        • Formulazione semisolida
        • Formulazione solida
        • Lipidi sintetici
        • Piattaforma di riduzione della viscosità
      • Soluzioni per campionamento sterile e asettico
        • Campionamento di processi sterili
        • Migliora il campionamento dei bioprocessi con la soluzione di campionamento automatico MAST<sup>®</sup>
      • Filtrazione sterile e controllo della carica biologica
        • Filtrazione tampone
        • Alloggiamenti per filtri
        • Filtrazione e riempimento sterili finali
        • Filtri per gas e sfiati
        • Tester di integrità
        • Filtrazione multimediale
        • Prefiltri e controllo della carica biologica
        • Filtri sterili
      • Ultrafiltrazione e Diafiltrazione
        • Dispositivi di filtrazione a flusso tangenziale
        • Titolari e sistemi di filtrazione a flusso tangenziale
      • Liquidazione virale
        • Tester di integrità
        • Sistemi e supporti per filtri antivirus
        • Filtri antivirus
        • Inattivazione del virus
    • Biologia delle proteine
      • Anticorpi
        • Anticorpi di convalida potenziati
        • Anticorpi per citometria a flusso
        • Anticorpi Prestige<sup>®</sup>
        • Anticorpi primari
        • Anticorpi secondari
        • Anticorpi in confezione piccola
        • Anticorpi ricombinanti ZooMAb<sup>®</sup>
      • Piccole molecole bioattive
        • Consorzio di genomica strutturale
      • Duolink<sup>®</sup> PLA - Tecnologia di interazione tra proteine
      • Soluzioni di piattaforma per immunodosaggi
        • Kit ELISA
        • Kit MILLIPLEX<sup>®</sup>
        • Tecnologia SMC<sup>™</sup>
      • Elettroforesi delle proteine e Western Blotting
        • Apparecchiature per elettroforesi e trasferimento
        • Membrane di trasferimento e kit
        • Reagenti e substrati per l'immunodetezione
        • Dispositivi di immunodetezione a membrana
        • Gel e tamponi per l'elettroforesi delle proteine
        • Coloranti per gel di elettroforesi delle proteine
        • Marcatori proteici
        • Tamponi di trasferimento e reagenti
      • Proteine ed enzimi
        • Albumine e proteine di trasporto
        • Coenzimi
        • Substrati ed enzimi di rivelazione
        • Enzimi per l'analisi dei farmaci
        • Strumenti di profilazione glicobiologica
        • Nucleasi
        • Proteasi
        • Dissociazione dei tessuti
      • Spettrometria di massa delle proteine
      • Cromatografia per la purificazione delle proteine
        • Purificazione delle proteine anticorpali
        • Purificazione delle proteine biotinilate
        • Purificazione FLAG<sup>®</sup>
        • Purificazione della proteina con tag di ricombinazione/fusione
      • Preparazione dei campioni di proteine
        • Centrifughe Amicon<sup>®</sup>
        • Purificazione delle proteine anticorpali
        • Purificazione delle proteine biotinilate
        • Purificazione FLAG<sup>®</sup>
        • Cocktail inibitori
        • Dispositivi di concentrazione di laboratorio
        • Dispositivi di laboratorio per dialisi e diafiltrazione
        • Purificazione delle proteine con tag di ricombinazione/fusione
        • Reagenti per il frazionamento subcellulare
        • Reagenti e potenziatori per la lisi di cellule intere
    • Depurazione dell'acqua
      • Sistemi di purificazione dell'acqua da banco Milli-Q<sup>®</sup>
      • Sistemi di purificazione dell'acqua Milli-Q<sup>®</sup> ad alto flusso
      • Sistemi di purificazione dell'acqua per uso clinico Milli-Q<sup>®</sup>
      • Milli-Q<sup>®</sup> Materiali di consumo
      • Accessori Milli-Q<sup>®</sup>
  • Applicazioni
    • Chimica analitica
      • Spettroscopia atomica
      • Calibrazione, qualificazione, convalida
      • Gascromatografia (GC)
      • Cromatografia liquida
        • HPLC per grandi molecole
        • Cromatografia liquida a bassa pressione
        • HPLC per piccole molecole
      • Spettrometria di massa (MS)
      • Risonanza magnetica nucleare (NMR)
      • Fotometria e riflettometria
      • Preparazione del campione
        • Filtrazione del campione
        • Purificazione del campione
        • Preparazione del campione QuEChERS
        • Estrazione in fase solida
        • Microestrazione in fase solida
      • Cromatografia su strato sottile (TLC)
      • Titolazione e Karl Fischer
      • Acqua per la chimica analitica
      • Analisi chimica a umido
    • Coltura e analisi cellulare
      • Analisi delle cellule
        • Saggi basati sulle cellule
        • Conteggio delle cellule e analisi della salute
        • Analisi di imaging e imaging di cellule vive
      • Coltura cellulare per tipo di cellula
        • Coltura di cellule di mammifero
        • Coltura cellulare microbica
        • Coltura di tessuti vegetali
        • Coltura cellulare primaria
        • Coltura di cellule staminali
      • Coltura cellulare per tecnica
        • Coltura cellulare 3D
        • Preparazione dei terreni di coltura cellulare
        • Crescita e mantenimento delle cellule
        • Trasfezione e modifica genica
      • Coltura cellulare per la produzione
      • Risoluzione dei problemi della coltura cellulare
    • Chimica e sintesi
      • ADC e bioconiugazione
      • Scoperta del piombo
      • Sintesi dei peptidi
      • Degradazione delle proteine
      • Progettazione e ottimizzazione delle reazioni
      • Metodi sintetici
        • Funzionalizzazione C-H
        • Accoppiamento trasversale
        • Fluorurazione
        • Metatesi
        • Cassetta degli attrezzi per le reazioni organiche
        • Fotocatalisi
    • Clinica e diagnostica
      • Batteriologia
      • Tipizzazione del sangue
      • Test clinici e forensi
      • Citologia e citodiagnosi
      • Immunoistochimica diagnostica
      • Ematologia
      • Istologia/istopatologia
      • Produzione di IVD
      • Acqua per la diagnostica clinica
    • Test ambientali e sulla cannabis
      • Campionamento e monitoraggio dell'aria
      • Test sulla cannabis
        • Cannabinoidi e potenza
        • Pesticidi e micotossine
        • Terpeni
      • Analisi dell'acqua potabile
      • Analisi del suolo, dei rifiuti solidi e delle acque sotterranee
      • Analisi delle acque reflue e di processo
    • Test e produzione di alimenti e bevande
      • Analisi chimica
      • Formulazione di aromi e profumi
      • Analisi microbiologica
      • Conformità normativa
    • Genomica
      • Editing genico avanzato
      • Clonazione ed espressione
      • Purificazione di DNA e RNA
      • Epigenetica
      • Screening genomico funzionale
      • Espressione e silenziamento genico
      • Sequenziamento Next Gen
      • Elettroforesi su gel dell'acido nucleico
      • Etichettatura e rivelazione dell'acido nucleico
      • PCR
      • qPCR
      • Sequenziamento
    • Scienza e ingegneria dei materiali
      • Bioprinting 3D
      • Stampa 3D
      • Batterie, supercondensatori, celle a combustibile
      • Bioelettronica
      • Biosensori e bioimmagini
      • Deposizione chimica da vapore
      • Produzione di lenti a contatto e dentali
      • Consegna di farmaci
      • Microscopia elettronica
      • Microelettronica e nanoelettronica
      • Sintesi di nanoparticelle e microparticelle
      • Elettronica organica
      • Fotovoltaico e celle solari
      • Sintesi dei polimeri
      • Sintesi allo stato solido
      • Ingegneria dei tessuti
    • Test microbiologici
      • Test di bioburden
      • Preparazione dei terreni di coltura
      • Riempimento dei supporti (APS)
      • Analisi microbica dell'acqua
      • Test del micoplasma
      • Test su patogeni e deterioramento
      • Test dei pirogeni
      • Test di sterilità
      • Test sulle superfici e sul personale
      • Monitoraggio dell'aria vitale
    • Sviluppo e produzione di mAbs
      • Scoperta di farmaci anticorpali
        • Selezione e ottimizzazione dei lead
        • Sviluppo preclinico
        • Scoperta dell'obiettivo
      • Caratterizzazione e controllo qualità
        • Analisi degli aggregati
        • Analisi della massa intatta
        • Mappatura dei peptidi
        • Modifica post-traduzionale
        • Determinazione del titolo
      • Sviluppo del processo, produzione, formulazione e riempimento finale
        • Elaborazione a valle (DSP)
        • Formulazione e riempimento finale
        • Trattamento a monte (USP)
    • Sviluppo e produzione di mRNA
      • Controllo analitico e di qualità dell'mRNA
      • Sviluppo dell'mRNA
      • Produzione e formulazione di mRNA
      • Ricerca sull'mRNA
    • Produzione farmaceutica e biofarmaceutica
      • Produzione di coniugati anticorpo-droga
        • Coniugazione
        • Purificazione
      • Biofarma 4.0
        • Software di automazione e controllo dei bioprocessi
        • Software di analisi dei dati di bioprocesso
        • Trattamento chiuso per la biolavorazione
        • Trattamento intensivo e continuo a monte (USP)
        • Elaborazione a valle (DSP) intensificata e continua
        • Tecnologia analitica di processo (PAT)
      • Hub delle risorse biotecnologiche
        • Scoperta
        • Pre-clinica
        • Fase I-II
        • Fase III e produzione
        • Regolamentazione
        • Programmi di avvio
      • Frazionamento del plasma sanguigno
      • Produzione di terapie cellulari
      • Produzione farmaceutica classica
        • Strategie di riempimento finale
        • Strategie di formulazione dei liquidi
        • Strategie di formulazione solida
        • Strategie di filtrazione sterile
      • Produzione di terapia genica
        • Elaborazione a monte del vettore virale
        • Elaborazione a valle del vettore virale
        • Formulazione del vettore virale e riempimento finale
        • Caratterizzazione del vettore virale e test di biosicurezza
        • Sviluppo e produzione a contratto di vettori virali
      • Analisi e CQ farmaceutico
        • Caratterizzazione di biologici e biosimilari
        • Test compendiosi e orientamenti normativi
        • Analisi di piccole molecole e controllo di qualità (CQ)
      • Campionamento sterile e asettico
      • Produzione di vaccini
        • Produzione di vaccini a base cellulare
        • Produzione di vaccini a mRNA
        • Produzione di vaccini a pDNA
        • Produzione di vaccini a subunità proteica
        • Produzione di vaccini con particelle simil-virali
        • Produzione di vaccini con vettori virali
    • Biologia delle proteine
      • ELISA
      • Saggi di attività enzimatica
      • Citometria a flusso
      • Elettroforesi su gel
      • Immunoistochimica
      • Interrogazione delle vie proteiche
      • Lisi ed estrazione delle proteine
      • Interazioni tra proteine e acidi nucleici
      • Concentrazione delle proteine e scambio di tamponi
      • Espressione delle proteine
      • Etichettatura e modifica delle proteine
      • Pulldown proteico
      • Purificazione delle proteine
      • Quantificazione delle proteine
      • Analisi strutturale delle proteine
      • Western Blotting
      • Spettrometria di massa delle proteine
    • Aree di ricerca e patologie
      • Ricerca sul cancro
      • Ricerca sulla biologia cellulare e dello sviluppo
      • Segnalazione cellulare
      • Glicologia
      • Ricerca metabolica
      • Ricerca sulle neuroscienze
      • Ricerca in farmacologia e scoperta di farmaci
    • Depurazione dell'acqua
      • Acqua per la chimica analitica
      • Acqua per la biologia cellulare e molecolare
      • Acqua per la diagnostica clinica
      • Capire l'acqua di laboratorio
  • Servizi
    • Produzione a contratto
      • ADC e bioconiugazione
      • Servizi diagnostici OEM e CMO
      • mRNA e LNP
        • Servizi CDMO per i lipidi
        • Servizio CDMO per nanoparticelle lipidiche
      • Piccole molecole
        • Polietilenglicole attivato (PEG)
        • API
        • API altamente potenti
      • Vettore virale
        • Produzione di AAV
        • Sviluppo del processo di terapia genica
        • Vettori lentivirali
    • Test del contratto
      • Sviluppo analitico
        • Caratterizzazione del prodotto ADC
        • Sviluppo analitico e caratterizzazione del virus adeno-associato (AAV)
        • Caratterizzazione del prodotto mAb
        • Sviluppo analitico dell'mRNA
      • Test di rilascio del raccolto alla rinfusa
        • Test di rilascio del raccolto sfuso di terapie cellulari e geniche
        • Test di rilascio del raccolto di mAbs alla rinfusa
        • Test di rilascio del raccolto del vaccino
      • Produzione e analisi di banche di cellule e virus
        • Biorepository e stoccaggio
        • Produzione di banche di cellule
        • Caratterizzazione della linea cellulare
        • Test di stabilità genetica
        • Produzione di banche di virus
      • Test di rilascio del prodotto finale
        • Test di rilascio del prodotto finale per terapie cellulari e geniche
        • Test di rilascio finale del prodotto mAbs
      • Rilevamento molecolare rapido
        • Blazar™ Rapid Molecular Detection
        • Sequenziamento di nuova generazione
      • Test sulle materie prime
      • Servizi di test di stabilità
      • Test di clearance virale
        • Servizi di liquidazione Provise<sup>®</sup>
        • Servizi di sgombero standard e ibridi
    • Prodotti personalizzati
      • Sacchetti di trasferimento per polveri sfuse
      • CADI: Sviluppo e innovazione di test personalizzati
      • Servizi di analisi e stabilità dei terreni di coltura cellulare
      • Cell Design Studio™ Servizi di ingegneria cellulare
      • CHOZN<sup>®</sup> Ingegneria e sviluppo di linee cellulari
      • Contratto Servizi di sviluppo di anticorpi ZooMAb<sup>®</sup>
      • Materie prime critiche
      • Servizi di sviluppo e produzione di anticorpi diagnostici personalizzati
      • Colonne GC personalizzate
      • Terreni di coltura cellulare GMP personalizzati
      • Colonne HPLC personalizzate
      • Servizi di sviluppo multimediale personalizzati
      • Acidi nucleici personalizzati
      • Tubi SPE personalizzati e piastre da 96 pozzetti
      • Fibre SPME personalizzate
      • Strisce reattive e documenti personalizzati
      • Servizi diagnostici OEM e CMO
      • Servizi di sviluppo di resine di affinità personalizzate Eshmuno<sup>®</sup> Fit
      • Materiali in scala di produzione e servizi personalizzati
        • Catena di fornitura di prodotti di grandi dimensioni
        • Produzione scalabile e confezionamento personalizzato
      • Materiali di riferimento
      • Progettazione di librerie di piccole molecole (Aldrich Market Select)
      • Prodotti personalizzati e GMP per isotopi stabili
    • Soluzioni digitali per le scienze della vita
      • AIDDISON™ Software per la scoperta di farmaci alimentato dall'intelligenza artificiale
      • Software per l'adattamento delle curve di immunodosaggio Belysa<sup>®</sup>
      • Software di automazione e controllo dei bioprocessi
      • Software di analisi dei dati di bioprocesso
      • Piattaforma di screening dei catalizzatori Catalexis
      • Materiali di riferimento digitali di Chemistwin<sup>®</sup>
      • Servizio digitale esteso DEL
      • Strumento DOZN
      • Configuratore di terreni e prodotti chimici per colture cellulari mConfig™
      • M-Trace<sup>®</sup> Software di registrazione elettronica dei test
      • Servizi cloud di Millicell<sup>®</sup>
      • MQuant<sup>®</sup> StripScan
      • Servizi digitali MyMilli-Q<sup>™</sup>
      • SYNTHIA<sup>™</sup> Software di Retrosintesi
      • Applicazione Val@M™ per le attività di convalida
    • Sviluppo e produzione di IVD
      • Servizi di sviluppo e produzione di anticorpi diagnostici personalizzati
      • Servizi diagnostici OEM e CMO
      • Servizi di sviluppo del saggio a flusso laterale
    • Servizi per i prodotti
      • Servizi di applicazione per formulazioni di dosi solide
      • Calibrazione e verifica
        • Calibrazione e verifica di Milli-Q<sup>®</sup>
        • Sistemi di analisi microbiologica
      • Programma Elevate
      • Programma eMERGE
      • Programma Emprove<sup>®</sup>
        • Emprove<sup>®</sup> Terreno di coltura cellulare
        • Portafoglio di prodotti chimici Emprove<sup>®</sup>
        • Portafoglio di cromatografie Emprove<sup>®</sup>
        • Portafoglio di filtri e componenti monouso Emprove<sup>®</sup>
        • Suite Emprove<sup>®</sup>
      • Piani di manutenzione e assistenza
        • Sistemi di analisi microbiologica
        • Piani di manutenzione e assistenza Milli-Q<sup>®</sup>
        • Servizi per fotometri Spectroquant<sup>®</sup>
        • Piani di affidamento del servizio di sistema
      • Servizi e assistenza Milli-Q<sup>®</sup>
        • Piani di manutenzione e assistenza
        • Qualificazione e convalida
        • Calibrazione e verifica
        • Servizi aggiuntivi
        • Servizi digitali MyMilli-Q
      • mPredict™ Servizio di previsione dei co-cristalli
      • Servizi di convalida di filtri e monouso
        • Test di ritenzione batterica
        • Test di compatibilità chimica
        • Estraibili e lisciviabili
        • Test di integrità del filtro
        • Livelli di servizio della convalida
        • Consulenza sui servizi di convalida
      • Installazione di sistemi e apparecchiature
        • Installazione di apparecchiature per sistemi di bioprocesso
        • Formazione sui sistemi di bioprocesso e servizi specializzati
        • Sistemi di analisi microbiologica
      • Qualificazione dei sistemi
        • Qualificazione dei sistemi di bioprocesso
        • Qualificazione dei sistemi di controllo qualità per alimenti e bevande
        • Qualificazione e convalida di Milli-Q<sup>®</sup>
        • Qualificazione dei sistemi QC farmaceutici
      • Servizi di convalida
        • Convalida dei metodi di microbiologia per alimenti e bevande
        • Sviluppo e convalida di metodi di microbiologia farmaceutica
        • Applicazione Val@M™ per le attività di convalida
    • Supporto
      • Gestione dell'inventario
      • M Lab™ Centri di collaborazione
      • Programmi
      • Riciclaggio
        • Programma di riciclo biofarmaceutico
        • Raffreddatore più verde
        • Riciclaggio dei frigoriferi in polistirolo
      • Formazione e istruzione
  • Risorse
    • Documenti
      • Certificati di analisi (COA)
      • Schede di sicurezza (SDS)
      • Certificati di qualità (COQ)
      • Certificati di origine (COO)
    • Centro di apprendimento
  • Supporto
    • Assistenza clienti
    • Contatto
    • Diventare intelligenti nel sito
    • FAQ
    • Qualità e normative
    • Calcolatori e applicazioni
    • Webinar