2026-05-19T09:50+00:00
bvseo_fps, prod_bvrr, vn_firebird_3.1.50
cp_1, bvpage1
loc_it_IT, 692000MM, prd, sort_relevancy
co_noreviews, co_noquestions, tv_0, tr_0
Prodotti
Chimica analitica
Cromatografia analitica
Siringhe analitiche
Fiale analitiche
Adsorbenti al carbonio
Standard cromatografici
Colonne GC, accessori e adsorbenti
Tamponi HPLC
Colonne HPLC
Supporti e accessori LPLC
Trappole di spurgo
Solventi
Piastre TLC e adsorbenti
Reagenti analitici
Acidi
Siringhe analitiche
Fiale analitiche
Alcali e basi caustiche
Reagenti per cromatografia e spettroscopia
Kit di test colorimetrici e titrimetrici
Indicatori
Reagenti Karl Fischer
Standard Karl Fischer
Metalli
Strisce reattive per il pH, cartine per il pH, lettori e accessori
Sali
Solventi
Strumenti, kit e accessori per la fotometria Spectroquant
Strisce reattive, carte e lettori
Reagenti di titolazione
Preparazione del campione analitico
Dispositivi e tubi per il monitoraggio dell'aria
Portafiltri da laboratorio
Membrane filtranti da laboratorio Millipore<sup>®</sup>
Filtri per siringa Millex<sup>®</sup>
Trappole di spurgo
Estrazione in fase solida (SPE) e QuEChERS
Microestrazione in fase solida (SPME)
Colonne, resine e accessori per l'estrazione di liquidi supportati (SLE)
Sicurezza del laboratorio
Detergenti e detergenti per laboratorio
Manipolazione sicura
Accessori di sicurezza
Assorbimento delle fuoriuscite
Fotometria e test chimici rapidi
Kit di test colorimetrici e titrimetrici
Strisce reattive per il pH, carte per il pH, lettori e accessori
Strumenti per fotometria, kit di test e accessori
Strisce reattive, carte e lettori
Analisi turbidimetrica
Materiali di riferimento
Standard di aminoacidi, peptidi e proteine
Standard per biomarcatori e metaboliti
Standard della cannabis
Standard dei carboidrati
Materiali di riferimento certificati
Standard cromatografici
Standard sugli additivi alimentari
Standard dei componenti alimentari e cosmetici
Standard ICP e AAS
Standard di miscela di impurità elementari inorganiche
Standard per cromatografia ionica
Standard Karl Fischer
Standard lipidici
Standard dei materiali della matrice
Standard di microbiologia
Standard per gli inquinanti organici
Standard sui pesticidi
Standard petrolchimici
Standard farmaceutici
Prodotti farmaceutici, droghe illecite e biomarcatori diagnostici
Norme della Farmacopea e degli Istituti Metrologici
Proprietà fisiche e chimiche Standard
Standard fitochimici
Standard vitaminici
Coltura e analisi cellulare
Coltura cellulare 3D
Idrogeli
Organoidi
Ponteggi
Reagenti per colture cellulari privi di componenti animali
Analisi delle cellule
Apparecchiature per il conteggio delle cellule
Analisi della salute delle cellule
Strumenti di imaging cellulare
Kit di isolamento cellulare
Saggi di migrazione e invasione cellulare
Reagenti per l'imaging di cellule vive
Terreni e tamponi per colture cellulari
Terreni di coltura cellulare per il bioprocessing
Terreni di coltura cellulare liquidi e tamponi per bioprocessi
Media classici e buffer
Terreni di coltura cellulare GMP personalizzati
Terreni di coltura per piante
Integratori e reagenti per colture cellulari
Albumine e proteine di trasporto
Aminoacidi
Antibiotici
Fattori di attaccamento
Bioprocessing Integratori ricombinanti
Carboidrati
Reagenti per la dissociazione cellulare
Reagenti per il congelamento delle cellule
FBS
Fattori di crescita e citochine
Ormoni
Siero umano
(Altro) Sera
Reagenti per colture vegetali
Sera
Integratori per la coltura cellulare
Vitamine
Linee cellulari e colture cellulari speciali
Linee cellulari per il bioprocesso
Linee cellulari di mammiferi
Terreni per embrioni di topo
Cellule primarie
Cellule staminali
Filtrazione e coltura sterile dei media di laboratorio
Materiali per la coltura cellulare
Filtri per siringa Millex<sup>®</sup>
Inserti e piastre per colture cellulari Millicell<sup>®</sup>
Filtri sterili Millipore<sup>®</sup>
Piastre filtranti MultiScreen<sup>®</sup>
Filtri sottovuoto Stericup<sup>®</sup>
Chimica e biochimica
Aminoacidi, resine e reagenti per la sintesi dei peptidi
Prodotti biochimici
Agarosio
Aminoacidi
Antibiotici
Avanti Research™, un marchio Croda
Tamponi biologici
Carboidrati
Agenti chelanti e riducenti
Coenzimi
Detergenti
Lipidi
Glicoconiugati
Prodotti e reagenti biochimici di elevata purezza
Kit di analisi del metabolismo
Librerie di metaboliti
Prodotti naturali
Nucleosidi e nucleotidi
Vitamine
Blocchi di costruzione
Blocchi costruttivi fluorurati
Eterocicli alogenati
Blocchi costruttivi eterociclici
Elementi costitutivi organici
Catalizzatori
Catalizzatori e ligandi Buchwald
Catalizzatori di attivazione C-H
Catalizzatori e ligandi chirali
Catalizzatori di accoppiamento incrociato
Catalizzatori di idrogenazione
Catalizzatori inorganici
Ligandi e complessi NHC
Metatesi delle olefine
Organocatalizzatori
Catalizzatori a trasferimento di fase
Ligandi fosfina
Fotocatalizzatori
Catalizzatori di metalli di transizione
Biologia chimica
Carboidrati
Strumenti di biologia chimica
Reagenti chimici a clic
Reticolanti
Elementi costitutivi del degradatore di proteine
Sintesi chimica
Acidi boronici e derivati
Reagenti per la formazione del legame C-C
Ausiliari chirali
Reagenti di accoppiamento e nucleosidi
Reagenti di Grignard
Reagenti di alogenazione
Reagenti Organoalluminio
Reagenti organolitici
Reagenti organosiliconici
Reagenti organostannici
Reagenti Organozinc
Reagenti di ossidazione
Reagenti di protezione/depurazione
Agenti riducenti
Aromi e profumi
Formulazione
Formulazione di biomolecole
Materiali granulati
Formulazione liquida
Stabilizzatori di proteine
Formulazione semisolida
Formulazione solida
Prodotti chimici di laboratorio
Assorbenti e adsorbenti
Acidi
Alcali e basi caustiche
Agenti essiccanti
Ausiliari di filtraggio e materiali filtranti
Indicatori
Metalli
Sali
Solventi
Sicurezza del laboratorio
Detergenti e detergenti per laboratorio
Manipolazione sicura
Accessori di sicurezza
Assorbimento delle fuoriuscite
Isotopi stabili
Strumenti di abilitazione alla sintesi
Sintesi chimica automatizzata
Screening ad alta produttività
Fotoreattori
Elettrosintesi
Clinica e diagnostica
Tipizzazione del sangue
Reagenti finiti per la tipizzazione del sangue
Intermedi per la tipizzazione del sangue per uso ulteriore di produzione (FFMU)
Cell Marque™
Vetrini di controllo
Marchio&commercio di cellule; Sistemi di rilevamento e reagenti ausiliari
Anticorpi primari Cell Marque
Membrane a flusso laterale
ProClin™ Conservanti
Diagnostica tissutale
Coloranti batteriologici
Mezzi di separazione cellulare
Coloranti per citologia
Coloranti secchi e mordenti certificati
Coloranti ematologici
Coloranti istologici
Reagenti universali per la diagnostica tissutale
Filtrazione
Filtri a concentrazione
Centrifughe Amicon<sup>®</sup>
Filtri centrifughi
Carta da filtro
Filtrazione per il bioprocesso
Filtrazione tampone
Sistemi e supporti per filtri di chiarificazione
Alloggiamenti per filtri
Filtrazione e riempimento sterili finali
Filtri per gas e sfiati
Tester di integrità
Filtrazione multimediale
Prefiltri e controllo della carica biologica
Filtri sterili
Sistemi e supporti per filtri antivirus
Filtri antivirus
Portafiltri da laboratorio
Membrane filtranti da laboratorio
Membrane filtranti
Membrane filtranti Millipore<sup>®</sup>
Filtri per siringhe da laboratorio
Filtri per siringhe
Filtri per siringa Millex<sup>®</sup>
Piastre filtranti MultiScreen<sup>®</sup>
Dispositivi filtranti sterili da laboratorio
Filtri sterili Millipore<sup>®</sup>
Filtri sottovuoto Stericup<sup>®</sup>
Filtri a vuoto
Prodotti alternativi più ecologici
Microbiologia industriale
Monitoraggio ambientale e simulazione del processo asettico
Monitoraggio dell'igiene
Terreni di coltura microbica
Materie prime dei terreni di coltura microbici
Filtrazione microbica
Test di identificazione microbica e reagenti biochimici
Standard di microbiologia
Kit per lo screening dei patogeni, strumenti e materiali monouso
Test dei pirogeni
Dispositivi di test per indicatori di qualità
Materiali di consumo, supporti e strumenti per test di sterilità
Automazione di laboratorio
Stazione di lavoro per analisi automatizzate AAW™
Articoli da laboratorio
Coltura cellulare e criogenia
Materiali per la coltura cellulare
Conservazione criogenica
Inserti e piastre per colture cellulari Millicell<sup>®</sup>
Filtrazione
Filtri centrifughi
Membrane filtranti
Carta da filtro
Portafiltri da laboratorio
Filtri per siringhe
Filtri a vuoto
Centrifughe Amicon<sup>®</sup>
Filtri per siringa Millex<sup>®</sup>
Membrane filtranti Millipore<sup>®</sup>
Filtri sterili Millipore<sup>®</sup>
Piastre filtranti MultiScreen<sup>®</sup>
Filtri per vuoto Stericup<sup>®</sup>
Vetreria
Apparecchiature di laboratorio
Bilanci
Centrifugazione
Macinatori e omogeneizzatori
Agitazione e miscelazione in laboratorio
Frigoriferi e congelatori
Depurazione dell'acqua
Partner per i prodotti da laboratorio
Prodotti scientifici di riferimento
Prodotti BRAND<sup>®</sup>
Prodotti Corning<sup>®</sup>
Prodotti Cytiva
Prodotti DWK
Prodotti Eppendorf<sup>®</sup>
Prodotti scientifici Excel
Prodotti Heathrow Scientific<sup>®</sup>
Prodotti LGC Biosearch
Prodotti OHAUS<sup>®</sup>
Prodotti Pop-Bio
Prodotti Roche<sup>®</sup>
Manipolazione ed erogazione di liquidi
Vetrini e camere per microscopio
Materiali e attrezzature per PCR
Piastre
Inserti e piastre per colture cellulari Millicell<sup>®</sup>
Piastre filtranti MultiScreen<sup>®</sup>
Piastre MultiScreen<sup>®</sup> a fondo solido
Gestione dei campioni
Macinatori e omogeneizzatori
Contenitori da laboratorio e stoccaggio
Etichette di laboratorio
Raccolta dei campioni di laboratorio
Agitazione e miscelazione in laboratorio
Pellicole sigillanti, pellicole, nastri
Septa
Scienza dei materiali
Materiali biomedici
Bioprinting 3D
Polimeri biomedici
Kit di formulazione per la somministrazione di farmaci
Polimeri idrofili
Polimeri idrofobici
Glicole polietilenico (PEG e PEO)
Microsfere polimeriche e nanoparticelle
Strumenti di polimerizzazione
Materiali elettronici
Nanomateriali di carbonio
Prodotti chimici e mordenzanti per l'elettronica
Nanomateriali inorganici e metallici
Cristalli liquidi
Materiali OLED e PLED
Materiali OFET e OPV
Materiali fotonici e ottici
Materiale elettronico stampato
Autoassemblaggio e stampa a contatto
Materiali in silicone
Polimeri speciali e intelligenti
Substrati e componenti elettronici prefabbricati
Materiali energetici
Materiali della batteria
Calcogenidi
Membrane e materiali per celle a combustibile
Metalli e leghe di elevata purezza
Sali di elevata purezza
Ossidi e ceramica
Punti quantici
Materiali per l'energia solare
Precursori per soluzione e deposizione in corrente di vapore
Biologia molecolare e genomica funzionale
Clonazione ed espressione
Clonazione molecolare ed espressione di proteine
Trasfezione
Epigenetica
Editing genico e genomica funzionale
CRISPR e editing genico
Screening genetico
Librerie RNAi
Cloni singoli RNAi
Microbioma
Preparazione delle librerie NGS
Elettroforesi e ibridazione degli acidi nucleici
Elettroforesi degli acidi nucleici, trasferimento e quantificazione
Etichettatura dell'acido nucleico
Purificazione dell'acido nucleico
Purificazione del gDNA
Purificazione del DNA plasmidico
Pulizia della reazione
Purificazione dell'RNA
Oligo, sonde qPCR e peptidi
Oligo di DNA e sonde qPCR personalizzate e predefinite
Oligo di RNA personalizzati e predefiniti, duplex di siRNA e controlli
Peptidi personalizzati
PCR e amplificazione
Reagenti PCR Kapa Biosystems
Reagenti e kit per PCR
Materiali e attrezzature per PCR
Amplificazione dell'intero genoma
Roche<sup>®</sup> Prodotti per le scienze della vita
Sviluppo e produzione di mAbs
Scoperta di farmaci anticorpali
Selezione e ottimizzazione dei lead
Sviluppo preclinico
Scoperta dell'obiettivo
Caratterizzazione e controllo qualità
Analisi degli aggregati
Analisi della massa intatta
Mappatura dei peptidi
Modifica post-traduzionale
Determinazione del titolo
Sviluppo del processo, produzione, formulazione e riempimento finale
Elaborazione a valle (DSP)
Formulazione e riempimento finale
Trattamento a monte (USP)
Sviluppo e produzione di mRNA
Controllo analitico e di qualità dell'mRNA
Sviluppo dell'mRNA
Produzione e formulazione di mRNA
Ricerca sull'mRNA
Produzione farmaceutica e biofarmaceutica
Principi attivi farmaceutici
Prodotti chimici per la lavorazione API
Folati
API di portafoglio
Materie prime per bioprocessi e formulazioni
Terreni di coltura cellulare liquidi e tamponi per bioprocessi
Tamponi e regolatori di pH
Pulizia in loco
Detergenti per applicazioni biofarmaceutiche
Prodotti chimici di processo e di formulazione a valle
Endonucleasi
Prodotti chimici di alta qualità per la produzione di mRNA
Prodotti chimici di processo a monte
Bioprocessing Coltura cellulare
Terreni di coltura cellulare per il bioprocessing
Linee cellulari per il bioprocesso
Terreni di coltura cellulare liquidi e tamponi per bioprocessi
Bioprocessing Integratori ricombinanti
Sacchetti di trasferimento per polveri sfuse
Ritenzione cellulare
Terreni di coltura cellulare GMP personalizzati
Filtrazione multimediale
Piattaforme upstream per vettori virali
Sistemi di bioprocesso
Colonne cromatografiche per il bioprocesso
Sistemi di cromatografia
Sistemi e supporti per filtri di chiarificazione
Tester di integrità
Miscelatori monouso
Connettori, valvole e miscelatori in acciaio inox
Titolari e sistemi di filtrazione a flusso tangenziale
Sistemi e supporti per filtri antivirus
Preparazione del tampone e dei terreni di coltura
Tamponi e regolatori di pH
Filtrazione tampone
Filtrazione multimediale
Miscelatori monouso
Cromatografia
Resine per cromatografia di affinità
Colonne cromatografiche per il bioprocesso
Sistemi di cromatografia
Resine per cromatografia a scambio ionico
Cromatografia a membrana
Resine per cromatografia in fase inversa/normale
Resine per cromatografia ad esclusione dimensionale
Chiarimenti e raccolta
Filtri di profondità per la chiarificazione e soluzioni di pretrattamento
Sistemi e supporti per filtri di chiarificazione
Prefiltri di chiarificazione
Gestione dei fluidi
Connessione/disconnessione per il bioprocesso
Trasporto e stoccaggio dei fluidi
Gruppi monouso
Miscelatori monouso
Connettori, valvole e miscelatori in acciaio inox
Formulazione
PEG attivati e funzionalizzati
Formulazione di biomolecole
Materiali granulati
Formulazioni iniettabili e parenterali
Formulazione liquida
Stabilizzatori di proteine
Formulazione semisolida
Formulazione solida
Lipidi sintetici
Piattaforma di riduzione della viscosità
Soluzioni per campionamento sterile e asettico
Campionamento di processi sterili
Migliora il campionamento dei bioprocessi con la soluzione di campionamento automatico MAST<sup>®</sup>
Filtrazione sterile e controllo della carica biologica
Filtrazione tampone
Alloggiamenti per filtri
Filtrazione e riempimento sterili finali
Filtri per gas e sfiati
Tester di integrità
Filtrazione multimediale
Prefiltri e controllo della carica biologica
Filtri sterili
Ultrafiltrazione e Diafiltrazione
Dispositivi di filtrazione a flusso tangenziale
Titolari e sistemi di filtrazione a flusso tangenziale
Liquidazione virale
Tester di integrità
Sistemi e supporti per filtri antivirus
Filtri antivirus
Inattivazione del virus
Biologia delle proteine
Anticorpi
Anticorpi di convalida potenziati
Anticorpi per citometria a flusso
Anticorpi Prestige<sup>®</sup>
Anticorpi primari
Anticorpi secondari
Anticorpi in confezione piccola
Anticorpi ricombinanti ZooMAb<sup>®</sup>
Piccole molecole bioattive
Consorzio di genomica strutturale
Duolink<sup>®</sup> PLA - Tecnologia di interazione tra proteine
Soluzioni di piattaforma per immunodosaggi
Kit ELISA
Kit MILLIPLEX<sup>®</sup>
Tecnologia SMC<sup>™</sup>
Elettroforesi delle proteine e Western Blotting
Apparecchiature per elettroforesi e trasferimento
Membrane di trasferimento e kit
Reagenti e substrati per l'immunodetezione
Dispositivi di immunodetezione a membrana
Gel e tamponi per l'elettroforesi delle proteine
Coloranti per gel di elettroforesi delle proteine
Marcatori proteici
Tamponi di trasferimento e reagenti
Proteine ed enzimi
Albumine e proteine di trasporto
Coenzimi
Substrati ed enzimi di rivelazione
Enzimi per l'analisi dei farmaci
Strumenti di profilazione glicobiologica
Nucleasi
Proteasi
Dissociazione dei tessuti
Spettrometria di massa delle proteine
Cromatografia per la purificazione delle proteine
Purificazione delle proteine anticorpali
Purificazione delle proteine biotinilate
Purificazione FLAG<sup>®</sup>
Purificazione della proteina con tag di ricombinazione/fusione
Preparazione dei campioni di proteine
Centrifughe Amicon<sup>®</sup>
Purificazione delle proteine anticorpali
Purificazione delle proteine biotinilate
Purificazione FLAG<sup>®</sup>
Cocktail inibitori
Dispositivi di concentrazione di laboratorio
Dispositivi di laboratorio per dialisi e diafiltrazione
Purificazione delle proteine con tag di ricombinazione/fusione
Reagenti per il frazionamento subcellulare
Reagenti e potenziatori per la lisi di cellule intere
Depurazione dell'acqua
Sistemi di purificazione dell'acqua da banco Milli-Q<sup>®</sup>
Sistemi di purificazione dell'acqua Milli-Q<sup>®</sup> ad alto flusso
Sistemi di purificazione dell'acqua per uso clinico Milli-Q<sup>®</sup>
Milli-Q<sup>®</sup> Materiali di consumo
Accessori Milli-Q<sup>®</sup>
Applicazioni
Chimica analitica
Spettroscopia atomica
Calibrazione, qualificazione, convalida
Gascromatografia (GC)
Cromatografia liquida
HPLC per grandi molecole
Cromatografia liquida a bassa pressione
HPLC per piccole molecole
Spettrometria di massa (MS)
Risonanza magnetica nucleare (NMR)
Fotometria e riflettometria
Preparazione del campione
Filtrazione del campione
Purificazione del campione
Preparazione del campione QuEChERS
Estrazione in fase solida
Microestrazione in fase solida
Cromatografia su strato sottile (TLC)
Titolazione e Karl Fischer
Acqua per la chimica analitica
Analisi chimica a umido
Coltura e analisi cellulare
Analisi delle cellule
Saggi basati sulle cellule
Conteggio delle cellule e analisi della salute
Analisi di imaging e imaging di cellule vive
Coltura cellulare per tipo di cellula
Coltura di cellule di mammifero
Coltura cellulare microbica
Coltura di tessuti vegetali
Coltura cellulare primaria
Coltura di cellule staminali
Coltura cellulare per tecnica
Coltura cellulare 3D
Preparazione dei terreni di coltura cellulare
Crescita e mantenimento delle cellule
Trasfezione e modifica genica
Coltura cellulare per la produzione
Risoluzione dei problemi della coltura cellulare
Chimica e sintesi
ADC e bioconiugazione
Scoperta del piombo
Sintesi dei peptidi
Degradazione delle proteine
Progettazione e ottimizzazione delle reazioni
Metodi sintetici
Funzionalizzazione C-H
Accoppiamento trasversale
Fluorurazione
Metatesi
Cassetta degli attrezzi per le reazioni organiche
Fotocatalisi
Clinica e diagnostica
Batteriologia
Tipizzazione del sangue
Test clinici e forensi
Citologia e citodiagnosi
Immunoistochimica diagnostica
Ematologia
Istologia/istopatologia
Produzione di IVD
Acqua per la diagnostica clinica
Test ambientali e sulla cannabis
Campionamento e monitoraggio dell'aria
Test sulla cannabis
Cannabinoidi e potenza
Pesticidi e micotossine
Terpeni
Analisi dell'acqua potabile
Analisi del suolo, dei rifiuti solidi e delle acque sotterranee
Analisi delle acque reflue e di processo
Test e produzione di alimenti e bevande
Analisi chimica
Formulazione di aromi e profumi
Analisi microbiologica
Conformità normativa
Genomica
Editing genico avanzato
Clonazione ed espressione
Purificazione di DNA e RNA
Epigenetica
Screening genomico funzionale
Espressione e silenziamento genico
Sequenziamento Next Gen
Elettroforesi su gel dell'acido nucleico
Etichettatura e rivelazione dell'acido nucleico
PCR
qPCR
Sequenziamento
Scienza e ingegneria dei materiali
Bioprinting 3D
Stampa 3D
Batterie, supercondensatori, celle a combustibile
Bioelettronica
Biosensori e bioimmagini
Deposizione chimica da vapore
Produzione di lenti a contatto e dentali
Consegna di farmaci
Microscopia elettronica
Microelettronica e nanoelettronica
Sintesi di nanoparticelle e microparticelle
Elettronica organica
Fotovoltaico e celle solari
Sintesi dei polimeri
Sintesi allo stato solido
Ingegneria dei tessuti
Test microbiologici
Test di bioburden
Preparazione dei terreni di coltura
Riempimento dei supporti (APS)
Analisi microbica dell'acqua
Test del micoplasma
Test su patogeni e deterioramento
Test dei pirogeni
Test di sterilità
Test sulle superfici e sul personale
Monitoraggio dell'aria vitale
Sviluppo e produzione di mAbs
Scoperta di farmaci anticorpali
Selezione e ottimizzazione dei lead
Sviluppo preclinico
Scoperta dell'obiettivo
Caratterizzazione e controllo qualità
Analisi degli aggregati
Analisi della massa intatta
Mappatura dei peptidi
Modifica post-traduzionale
Determinazione del titolo
Sviluppo del processo, produzione, formulazione e riempimento finale
Elaborazione a valle (DSP)
Formulazione e riempimento finale
Trattamento a monte (USP)
Sviluppo e produzione di mRNA
Controllo analitico e di qualità dell'mRNA
Sviluppo dell'mRNA
Produzione e formulazione di mRNA
Ricerca sull'mRNA
Produzione farmaceutica e biofarmaceutica
Produzione di coniugati anticorpo-droga
Coniugazione
Purificazione
Biofarma 4.0
Software di automazione e controllo dei bioprocessi
Software di analisi dei dati di bioprocesso
Trattamento chiuso per la biolavorazione
Trattamento intensivo e continuo a monte (USP)
Elaborazione a valle (DSP) intensificata e continua
Tecnologia analitica di processo (PAT)
Hub delle risorse biotecnologiche
Scoperta
Pre-clinica
Fase I-II
Fase III e produzione
Regolamentazione
Programmi di avvio
Frazionamento del plasma sanguigno
Produzione di terapie cellulari
Produzione farmaceutica classica
Strategie di riempimento finale
Strategie di formulazione dei liquidi
Strategie di formulazione solida
Strategie di filtrazione sterile
Produzione di terapia genica
Elaborazione a monte del vettore virale
Elaborazione a valle del vettore virale
Formulazione del vettore virale e riempimento finale
Caratterizzazione del vettore virale e test di biosicurezza
Sviluppo e produzione a contratto di vettori virali
Analisi e CQ farmaceutico
Caratterizzazione di biologici e biosimilari
Test compendiosi e orientamenti normativi
Analisi di piccole molecole e controllo di qualità (CQ)
Campionamento sterile e asettico
Produzione di vaccini
Produzione di vaccini a base cellulare
Produzione di vaccini a mRNA
Produzione di vaccini a pDNA
Produzione di vaccini a subunità proteica
Produzione di vaccini con particelle simil-virali
Produzione di vaccini con vettori virali
Biologia delle proteine
ELISA
Saggi di attività enzimatica
Citometria a flusso
Elettroforesi su gel
Immunoistochimica
Interrogazione delle vie proteiche
Lisi ed estrazione delle proteine
Interazioni tra proteine e acidi nucleici
Concentrazione delle proteine e scambio di tamponi
Espressione delle proteine
Etichettatura e modifica delle proteine
Pulldown proteico
Purificazione delle proteine
Quantificazione delle proteine
Analisi strutturale delle proteine
Western Blotting
Spettrometria di massa delle proteine
Aree di ricerca e patologie
Ricerca sul cancro
Ricerca sulla biologia cellulare e dello sviluppo
Segnalazione cellulare
Glicologia
Ricerca metabolica
Ricerca sulle neuroscienze
Ricerca in farmacologia e scoperta di farmaci
Depurazione dell'acqua
Acqua per la chimica analitica
Acqua per la biologia cellulare e molecolare
Acqua per la diagnostica clinica
Capire l'acqua di laboratorio
Servizi
Produzione a contratto
ADC e bioconiugazione
Servizi diagnostici OEM e CMO
mRNA e LNP
Servizi CDMO per i lipidi
Servizio CDMO per nanoparticelle lipidiche
Piccole molecole
Polietilenglicole attivato (PEG)
API
API altamente potenti
Vettore virale
Produzione di AAV
Sviluppo del processo di terapia genica
Vettori lentivirali
Test del contratto
Sviluppo analitico
Caratterizzazione del prodotto ADC
Sviluppo analitico e caratterizzazione del virus adeno-associato (AAV)
Caratterizzazione del prodotto mAb
Sviluppo analitico dell'mRNA
Test di rilascio del raccolto alla rinfusa
Test di rilascio del raccolto sfuso di terapie cellulari e geniche
Test di rilascio del raccolto di mAbs alla rinfusa
Test di rilascio del raccolto del vaccino
Produzione e analisi di banche di cellule e virus
Biorepository e stoccaggio
Produzione di banche di cellule
Caratterizzazione della linea cellulare
Test di stabilità genetica
Produzione di banche di virus
Test di rilascio del prodotto finale
Test di rilascio del prodotto finale per terapie cellulari e geniche
Test di rilascio finale del prodotto mAbs
Rilevamento molecolare rapido
Blazar™ Rapid Molecular Detection
Sequenziamento di nuova generazione
Test sulle materie prime
Servizi di test di stabilità
Test di clearance virale
Servizi di liquidazione Provise<sup>®</sup>
Servizi di sgombero standard e ibridi
Prodotti personalizzati
Sacchetti di trasferimento per polveri sfuse
CADI: Sviluppo e innovazione di test personalizzati
Servizi di analisi e stabilità dei terreni di coltura cellulare
Cell Design Studio™ Servizi di ingegneria cellulare
CHOZN<sup>®</sup> Ingegneria e sviluppo di linee cellulari
Contratto Servizi di sviluppo di anticorpi ZooMAb<sup>®</sup>
Materie prime critiche
Servizi di sviluppo e produzione di anticorpi diagnostici personalizzati
Colonne GC personalizzate
Terreni di coltura cellulare GMP personalizzati
Colonne HPLC personalizzate
Servizi di sviluppo multimediale personalizzati
Acidi nucleici personalizzati
Tubi SPE personalizzati e piastre da 96 pozzetti
Fibre SPME personalizzate
Strisce reattive e documenti personalizzati
Servizi diagnostici OEM e CMO
Servizi di sviluppo di resine di affinità personalizzate Eshmuno<sup>®</sup> Fit
Materiali in scala di produzione e servizi personalizzati
Catena di fornitura di prodotti di grandi dimensioni
Produzione scalabile e confezionamento personalizzato
Materiali di riferimento
Progettazione di librerie di piccole molecole (Aldrich Market Select)
Prodotti personalizzati e GMP per isotopi stabili
Soluzioni digitali per le scienze della vita
AIDDISON™ Software per la scoperta di farmaci alimentato dall'intelligenza artificiale
Software per l'adattamento delle curve di immunodosaggio Belysa<sup>®</sup>
Software di automazione e controllo dei bioprocessi
Software di analisi dei dati di bioprocesso
Piattaforma di screening dei catalizzatori Catalexis
Materiali di riferimento digitali di Chemistwin<sup>®</sup>
Servizio digitale esteso DEL
Strumento DOZN
Configuratore di terreni e prodotti chimici per colture cellulari mConfig™
M-Trace<sup>®</sup> Software di registrazione elettronica dei test
Servizi cloud di Millicell<sup>®</sup>
MQuant<sup>®</sup> StripScan
Servizi digitali MyMilli-Q<sup>™</sup>
SYNTHIA<sup>™</sup> Software di Retrosintesi
Applicazione Val@M™ per le attività di convalida
Sviluppo e produzione di IVD
Servizi di sviluppo e produzione di anticorpi diagnostici personalizzati
Servizi diagnostici OEM e CMO
Servizi di sviluppo del saggio a flusso laterale
Servizi per i prodotti
Servizi di applicazione per formulazioni di dosi solide
Calibrazione e verifica
Calibrazione e verifica di Milli-Q<sup>®</sup>
Sistemi di analisi microbiologica
Programma Elevate
Programma eMERGE
Programma Emprove<sup>®</sup>
Emprove<sup>®</sup> Terreno di coltura cellulare
Portafoglio di prodotti chimici Emprove<sup>®</sup>
Portafoglio di cromatografie Emprove<sup>®</sup>
Portafoglio di filtri e componenti monouso Emprove<sup>®</sup>
Suite Emprove<sup>®</sup>
Piani di manutenzione e assistenza
Sistemi di analisi microbiologica
Piani di manutenzione e assistenza Milli-Q<sup>®</sup>
Servizi per fotometri Spectroquant<sup>®</sup>
Piani di affidamento del servizio di sistema
Servizi e assistenza Milli-Q<sup>®</sup>
Piani di manutenzione e assistenza
Qualificazione e convalida
Calibrazione e verifica
Servizi aggiuntivi
Servizi digitali MyMilli-Q
mPredict™ Servizio di previsione dei co-cristalli
Servizi di convalida di filtri e monouso
Test di ritenzione batterica
Test di compatibilità chimica
Estraibili e lisciviabili
Test di integrità del filtro
Livelli di servizio della convalida
Consulenza sui servizi di convalida
Installazione di sistemi e apparecchiature
Installazione di apparecchiature per sistemi di bioprocesso
Formazione sui sistemi di bioprocesso e servizi specializzati
Sistemi di analisi microbiologica
Qualificazione dei sistemi
Qualificazione dei sistemi di bioprocesso
Qualificazione dei sistemi di controllo qualità per alimenti e bevande
Qualificazione e convalida di Milli-Q<sup>®</sup>
Qualificazione dei sistemi QC farmaceutici
Servizi di convalida
Convalida dei metodi di microbiologia per alimenti e bevande
Sviluppo e convalida di metodi di microbiologia farmaceutica
Applicazione Val@M™ per le attività di convalida
Supporto
Gestione dell'inventario
M Lab™ Centri di collaborazione
Programmi
Riciclaggio
Programma di riciclo biofarmaceutico
Raffreddatore più verde
Riciclaggio dei frigoriferi in polistirolo
Formazione e istruzione
Risorse
Documenti
Certificati di analisi (COA)
Schede di sicurezza (SDS)
Certificati di qualità (COQ)
Certificati di origine (COO)
Centro di apprendimento
Supporto
Assistenza clienti
Contatto
Diventare intelligenti nel sito
FAQ
Qualità e normative
Calcolatori e applicazioni
Webinar