Merck
跳轉至
D2001
脱氧核糖核酸 钠盐 来源于大肠杆菌 菌株 B
Type VIII
同義詞:
DNA
登入 檢視組織與合約價格。
選擇尺寸
變更視圖
給您/庫存單位供貨能力價格
關於此項目
CAS 編號:
UNSPSC Code:
41106305
eCl@ss:
32160414
EC Number:
297-226-7
NACRES:
NA.51
MDL number:
Form:
fibers
Solubility:
water: 0.98-1.02 mg/mL, faintly hazy to hazy, colorless to light yellow
Storage temp.:
2-8°C
暫時無法取得訂價和供貨情況
技術服務
需要援助?我們經驗豐富的科學家團隊隨時樂意為您提供支援。
讓我們為您提供幫助
type
Type VIII
Quality Segment
form
fibers
impurities
<2% protein
color
, white to white with yellow cast
solubility
water: 0.98-1.02 mg/mL, faintly hazy to hazy, colorless to light yellow
λmax
256-264 nm (15mM NaCl+1.5mM Trisodium Citrate PH7)
storage temp.
2-8°C
Application
大肠杆菌DNA在研究中具有多种用途。 大肠杆菌DNA(ecDNA)可用于研究能够调节DNA结构和功能的DNA结合剂。 大肠杆菌DNA可用于溶液中DNA行为的物理化学研究,并评估物种特异性DNA的结构和结合结构域。该DNA对于基因组分析,包括PCR、噬菌体λ中的文库构建以及异源预杂交和杂交实验方案特别有用。
来自大肠杆菌B菌株的脱氧核糖核酸钠盐已被用于测量解链温度(Tm)和差异扫描量热法(DSC)研究中。它也已被用作聚合酶链反应(PCR)中的模板序列。
Preparation Note
按照Marmur, J., J. Mol. Biol., 3, 208 (1961)中的过程制备而得。
比較類似項目
查看完整比較
Show Differences
1 of 1
本產品
D4889D1501D1626
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
form
fibers
form
lyophilized powder
form
fibers
form
solid
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
water: 0.98-1.02 mg/mL, faintly hazy to hazy, colorless to light yellow
solubility
water: ~1 g/L
solubility
-
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear to hazy
color
, white to white with yellow cast
color
-
color
white
color
-
impurities
<2% protein
impurities
-
impurities
-
impurities
-
Still not finding the right product?
存儲類別/等級
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)