交聯劑
我們很榮幸能為您提供各式各樣的連結劑和交聯劑,滿足您所有的生化需求。我們的蛋白質試劑適用於穩定蛋白質-蛋白質、蛋白質-肽和肽/蛋白質-小分子互作中的結構,將蛋白質固定在固體支持物上進行檢測或純化,以及各種肽-核酸和核酸-核酸結合等許多其他應用。 探索我們廣泛的多功能連結劑和交聯劑產品組合,為您的科學突破找到最有效和最佳的試劑。
同官能基和異官能基連結劑
我們的同官能基連結劑和異官能基連結劑含有多種官能基,例如伯胺、巯基、酸、醇和溴化物。我們的許多連結劑都具有馬來酰亞胺 (巯基反應) 和琥珀酰亞胺酯 (NHS) 或異硫氰酸酯 (ITC) 官能基,可與胺反應。
交聯試劑
交聯試劑是含有兩個或兩個以上活性末端的分子,這些末端經由「活化」,可透過共價鍵附著於某些官能基(如胺和巯基)上。交聯化學的效用可在下列應用中實現:
- 蛋白結構和/或功能鑑定
- 蛋白或其他生物分子固定化
- 一般生物分子-生物分子結合
- 蛋白結構和/或功能鑑定
- 蛋白或其他生物分子固定化
- 一般生物分子-生物分子結合抗體與藥物結合
一些最常見的交聯劑含有馬來酰亞胺、巯基反應基團或琥珀酰亞胺酯(通常稱為 NHS 酯),它們會與胺反應。我們的產品組合包含所有官能基團,具有各種不同的連結劑長度和溶解度。磺基琥珀酰亞胺酯可提供水溶性較高的交聯劑,在處理不適合使用有機溶劑的大型生物分子時非常有用。我們的交聯劑含有可裂解的連結劑(例如、二硫化物)的交聯劑最適合用於不需要永久連結的應用。
選擇交聯劑
為您的應用選擇交聯劑時,必須考慮多項因素,例如試劑的化學和物理性質、針對耦合的官能基、長度、分子大小、水溶性和可裂解性:
化學特異性:交聯劑設計最基本的一環是試劑是同官能基還是異官能基。同官能基化合物會在兩端與相同的目標官能基產生反應,因此兩個分子之間會使用相同類型的鍵形成共價交聯。它們可用於同類官能基聚合的單步反應、分子內交聯的生成以及蛋白質相互作用的評估。異種官能試劑有兩個不同的末端基團,允許每個末端與不同的官能基團反應。
針對的官能基:胺、硫醇和羥基是主要的親核基團,在適當的條件下,它們會直接與許多生物接合試劑上的親電反應基團反應。
交聯劑長度:選擇交聯劑時應考慮結合前後目標分子的尺寸或整體線性長度。試劑的間隔臂或交橋主要決定所得化合物的分子長度。
可裂解交聯劑與不可裂解交聯劑:如果經由交聯俘獲的互動生物分子之後需要進行分離和分析,那麼交聯劑的間隔臂必須是可裂解的。此外,可裂解的連結劑也可用作研究互動蛋白質的轉移試劑。我們的二硫化物是一些最常見的可裂解交聯劑。
疏水性與親水性交聯劑:在某些應用中,試劑的疏水性可能是一項優勢,尤其是當應用涉及穿透細胞膜時。沒有強極性基團的疏水性試劑可以快速穿透薄膜,交聯或標示內部的細胞蛋白質。然而,含有一個或多個帶負電荷的磺基-NHS 基團的疏水性化合物,由於帶負電荷,會被限制與細胞外膜表面的蛋白質產生反應。藉由選擇帶電或不帶電的試劑,在細胞表面標記與細胞內部標記之間切換的能力,是使用疏水性交聯劑的好處之一。