質譜儀
質譜法(Mass spectrometry,MS)是一種利用質荷比(m/z)來鑑定樣品中化合物的分析技術。該方法通過確定化合物的分子量和分析其同位素豐度來識別化合物。質譜儀將樣品電離成氣態離子,然後根據離子的質量電荷比和相對豐度來識別離子。
特色類別
如今,質譜法是一種成熟的檢測方法,具有多種優點,例如選擇性、靈敏度和多樣本分析。
它可以與各種色譜技術結合,例如 liquid chromatography、thin layer chromatography、電感耦合等離子體。
質譜法如何運作?
質譜儀的工作原理是將個別分子轉換為離子,然後再分析所產生離子的相對豐度。在質譜儀的離子室中,每個分子都會被離子化以形成分子離子,其電子數比母分子少一個。分子離子或稱為「基礎陽離子」,接著會碎裂成離子,而離子又會進一步碎裂,如此類推。從一個複雜的樣品中,質譜儀會產生許多離子。這些離子會在電磁場中加速,並根據其質量與電荷 (m/z) 的比率進行分離。儀器的檢測器會依據離子的相對豐度比例記錄離子,並產生分子的質譜。
質譜法的應用
由於質譜法的靈敏度高,因此被廣泛用於測量極低濃度(低於納克/毫升 (ng/mL))的極低分子量。質譜法與其他分離技術(如毛細管電泳、氣相色谱和高效液相色譜)的耦合能力使其成為同時分離和鑑定分析物的多功能分析工具。
質譜法的典型應用包括:
- 分析蛋白質和縮氨酸的氨基酸序列
- 評估藥物開發過程中的雜質
- 評估活性藥品成分的純度
- 尿液、血液和頭髮中非法藥物的例行分析
- 氨基酸、脂肪酸和有機物生物合成遺傳性疾病的檢測
相關文章
- 瞭解更多關於質譜或 MS 的資訊,包括它是什麼、用於什麼以及如何運作。
- We present a fast and robust HPLC-MS/MS method that can be used for Remdesivir and three structural antiviral analogues
- One of the most important aspects of our ultra-pure MALDI matrix substances is their ability to dissolve rapidly and completely; a brief vortex mixing is typically sufficient.
- 查看數據了解 Milli-Q® 超純水如何滿足對環境樣品進行可靠的痕量元素分析的嚴格純度要求。
- 藥品中的元素雜質對人體健康構成風險,並受到管制。Milli-Q® 超純水淨化系統符合微量元素分析的要求。
- 查看全部 (81)
相關通訊協定
- 使用過濾器輔助樣品製備 (FASP) 優化 LC-MS/MS 工作流程,以進行單株抗體 adalimumab (Humira) 的低假象胰蛋白酶消化和勝肽圖譜製作。
- 以 UHPLC-FLR-MS 和普羅卡因胺標示為基礎,逐步分析單株抗體 adalimumab 的釋放 N-連接聚糖。
- 以 SEC-MS 為基礎,透過蛋白質-A 親和淨化進行樣品製備,對還原和非還原單株抗體進行完整和中間質量分析的完整工作流程。
- IFRA method introduces new CRMs for allergenic fragrances, analyzed by GC with ionic liquid capillary column for selectivity.
- Alkylphenols are used in various industries like paper manufacturing and pesticide formulations.
- 查看全部 (84)
尋找更多文章和協議
How Can We Help
若有任何問題,請提交客戶支援請求
或與我們的客戶服務團隊討論:
電子郵件custserv@sial.com
或致電 +1 (800) 244-1173
額外支援
- Chromatogram Search
Use the Chromatogram Search to identify unknown compounds in your sample.
- 計算機與應用程式
Web Toolbox - 用於分析化學、生命科學、化學合成和材料科學的科學研究工具和資源。
- Customer Support Request
Customer support including help with orders, products, accounts, and website technical issues.
- FAQ
Explore our Frequently Asked Questions for answers to commonly asked questions about our products and services.