光觸媒
光氧催化是有機化學合成中的一種強大工具,它利用可見光來推動化學反應。可見光光氧催化技術的廣泛應用有賴於光催化劑和可靠光源的取得。
化學家們長期以來都在為光氧化還原化學的可重複性而掙扎。Both varied reaction setups and individual reactions performed with the same setup can be tricky.我們的新型實驗器皿可為反應發展的每個階段提供光反應器,同時確保不同光催化反應和運行之間的高度一致性,從而紓緩這些問題。
Our photoreactors serve as reliable visible light sources for a variety of applications and reaction scales:
- Photo KitAlysis starter kit 非常適合篩選 24 個微小規模的同步光催化反應,以進行反應最佳化。
- SynLED平行光反應器可在2dram小瓶中同時運行16個反應,實現快速生成庫的小規模反應。
- Penn PhD 將 LED 照明、機械攪拌和冷卻結合到一個裝置中,同時接受 1 mL 到 40 mL 的反應瓶,讓化學家能夠簡化合成序列。
- Bio-Photoreactor BPR200 採用 LED 照明和自冷式散熱器,適用於平行光氧化反應、生物分子的共價標記,以及使用活細胞進行的實驗。
- LightOx PhotoReact 365 提供適用於光化學和光生物學高通量篩選反應的紫外光照明。
請參考我們的 光催化技術文章,以確定哪一種光反應器最適合您的需求。
我們擁有持續成長的吖啶鎓、铱和釕催化劑,以及其他不含金屬的有機光催化劑和配體,可為任何反應設計提供廣泛的複合光氧化還原催化劑。我們的 KitAlysis™ 篩選套件可讓化學家快速有效地為各種光過氧化催化反應找到良好的反應條件。
相關產品資源
- 可见光光氧化还原催化
自由基化学在有机合成中的应用已经过充分发展且影响广泛,但常常受制于对有毒自由基引发剂的依赖。
- Photoredox Catalysis Guide
Sign up for your complimentary Photoredox Catalysis Guide featuring key examples of previously inaccessible bond formations, standard reaction setups, and catalysts references and properties.
- Illuminating Research with the LightOx PhotoReact 365 Benchtop Photoreactor
Photochemical and photobiological research is a rapidly growing field with unique experimental requirements, and achieving a reliable and reproducible means of sample irradiation is often just as much a challenge as performing the research itself.