廢水及製程用水測試
為了保護公眾健康和環境,以及維持工業製程效率,必須對廢水和製程用水進行處理。大多數監管機構都要求在各個處理步驟中對廢水污水進行定期分析測試。鍋爐和冷卻器系統使用的製程用水的化學成分通常也會被分析。
相關技術文章
- 我们是生命科学行业的全球领导者,并已生产出可测量多种分析物的测试试剂盒。Water Online与我们交谈了有关化学需氧量测量方面的进展。
- 介孔矽石用於廢水處理、空氣清潔、催化、生物催化和藥物傳輸。
- 这款总氮检测试剂盒比传统方法更加快捷、安全、准确和经济。总氮检测试剂盒专用于通过单次检测测定工艺水和废水中的总氮含量。
- 水和废水中尿素的酶法测定——尿素分解后通过靛酚蓝比色法测定
- 分步操作说明:使用Spectroquant®测试试剂盒和分光光度计通过光度法测定具有高化学需氧量(COD)值的污水中铵含量。
- 查看全部 (43)
相關通訊協定
- The Millipore® Patch Test Kit is a portable kit for the collection and testing of hydraulic fluids, bulk chemicals, boiler water, and lubricating oils. The kit includes consumables for 100 tests.
- Triclosan was detected in waste water plant discharge using HPLC followed by UV and MS/MS detection.
- Rapid and sensitive test for silicate-induced scale deposits ensures industrial plant efficiency and sustainability.
- Method: Photometric determination with 3,3'-Diaminobenzidine
- 查看全部 (12)
尋找更多文章和協議
廢水處理與分析
為了保護環境和社區,幾乎所有政府都要求處理和測試來自家庭的市政廢水,以及來自化學、製藥、食品、飲料和其他生產設施的工業廢水。廢水處理過程中主要有四個處理步驟。初步處理可去除廢水中所有較大和可沉降的固體。二次處理利用加速微生物生長來去除有機污染物。
三次處理利用化學和生物處理的組合來降低廢水中的營養物負荷。四級處理可去除特別難以去除的新興污染物,如製藥化合物或其他複雜分子。每個步驟都需要進行分析測試,以監控氮化合物、磷酸鹽和氯等關鍵化學參數。
製程和冷卻水測試
分析冷卻水和鍋爐水對發電廠和工業生產商(如化學、製藥、技術或食品和飲料公司)來說至關重要。監測矽酸鹽、鈣和鎂的含量是必要的,因為它們會形成水垢沉澱,導致更高的維護成本和停機時間。此外,鐵含量也是監控系統腐蝕的指標。通常,在輸入原水進入給水水箱之前,會先通過澄清池進行除礦物步驟。
Wastewater and Process Water Testing Technologies
監管機構,如 U. S. Environmental Protection Agency(美國環境保護局)(USEPA)、Process Water Testing Technologies(製程水測試技術)、Process Water Test Technologies(製程水測試技術)、Process Water Test Technologies(製程水測試技術)、Process Water Test Technologies(製程水測試技術)等。美國環境保護署 (USEPA) 要求在測試飲用水(安全飲用水法案)和廢水(清潔水法案)時使用官方方法。這些方法要求使用培養或分子技術進行微生物測試,以及使用分光光度法、pH 值、電導率和渾濁度分析進行化學測試。分析水、廢水或酸溶性固體中微量污染物的更高靈敏度方法則依賴 ICP-MS 或 ICP-AES 的低 ppb 級檢測。