自訂 HPLC 色譜柱
我們提供多種 HPLC 色譜柱,適用於小分子和大分子分析,每種色譜柱的設計都能在保留、解析度、選擇性以及方法開發時間方面優化您的 U/HPLC 和 LC-MS 分離。除了廣泛的標準產品外,我們還提供客製化 HPLC 色譜柱,以滿足您特定的分析需求。
我們的產品線包括:Ascentis® Express色譜柱、BIOshell™色譜柱、Discovery®色譜柱<、Purospher®色譜柱、Astec®手性色譜柱等,提供可客製化的色譜柱尺寸,適用於各種可用的化學相及粒徑。
此外,Purospher®與Purospher® STAR色譜柱、LiChrospher®色譜柱、Superspher®色譜柱、LiChrosorb®色譜柱 以及ChiraDex®色譜柱有多種色譜柱硬體配置,包括Hibar® HR 即用型色譜柱和配備 manu-CART® 色譜盒座的 LiChroCART® 色譜盒。請點選此處,進一步瞭解我們提供的色谱柱和硬體選項範圍。
BIOshell™ 膠柱
BIOshell™ HPLC 和 UHPLC 色譜柱針對高效、快速的生物大分子分離進行了優化。這些色譜柱使用孔徑高達 1000 Å 的超微孔顆粒 (SPP),可有效分離單株抗體和複雜蛋白質等大型生物分子。BIOshell™ 色譜柱具有優異的峰形、解析度和靈敏度,是高效能蛋白質組學和生物治療藥物研發的理想選擇。
Purospher® 和 Purospher® STAR 色譜柱
Purospher® STAR HPLC and UHPLC Columns,由 99.999%的超純二氧化矽製成,可在寬廣的 pH 值範圍 (1.5 至 10.5) 內提供最佳性能。這些色譜柱可確保一致的峰對稱性,使其適用於各種化學品的分離,包括基性、中性和金屬螯合物。由於這些色譜柱在 100% 水性流動相中具有極佳的穩定性,因此非常適合進行高通量、可靠且可重複的色譜分離。
Discovery® HPLC 色譜柱
Discovery® HPLC色譜柱 提供多種固定相,可針對高效方法開發提供不同的選擇性。專為藥品分析所設計,也適用於廣泛的反相 HPLC 應用,在複雜的樣品基質中提供優異的效能與再現性。Discovery® 系列包括C18、C8、氰基和五氟苯基丙基(F5)等化學品質 - 專為困難分離而設計,可產生優異的峰形和高靈敏度。
Discovery® BIO 色譜柱
Discovery® BIO色譜柱專為在反相HPLC中有效分離蛋白質、多肽和小分子生物而設計。這些色譜柱具有大孔徑和三種獨特的相化學結構(C18、C8 和 C5),提供無與倫比的選擇性、穩定性和重複性。其低出血、惰性表面化學特性使其成為敏感性 LC-MS 應用的完美選擇,在分析和製備的各個階段都能保持穩定的性能。
Ascentis® HPLC 色譜柱
Ascentis® HPLC色譜柱具有最高的效率、保留率和選擇性,非常適合小分子分離。這些色譜柱使用高純度 B 型矽石,可確保在各種應用中的惰性、重複性和穩定性。With a wide range of bonded phase chemistries, Ascentis® columns produce consistent, high-quality results, even for the most sensitive trace-level tests.
LiChrospher® HPLC 色譜柱
LiChrospher® HPLC色譜柱可在球形A型矽膠顆粒上進行多種結合相化學處理,包括極性和非極性修飾,因此適用於廣泛的應用。這些色譜柱在數以千計的應用和驗證方法中提供了經證明的適用性。
Superspher® HPLC 色譜柱
Superspher® HPLC色譜柱使用4 µm球形矽膠顆粒,每米可獲得約100,000個理論板面,為A型矽膠顆粒提供更高的分離效率。這些色譜柱特別適合需要高峰容量的精密混合物分析。多種可能的改性,包括非極性(RP-8、RP-18)和極性衍生物(Si 60),可確保在各種應用中的適應性和精確分離。
LiChrosorb® HPLC 色譜柱
數十年來,LiChrosorb® HPLC 色譜柱一直是色譜分離的基石。這些色譜柱使用直徑為 5 µm 和 10 µm 的多孔不規則矽膠顆粒 (A型),可針對各種應用達到均勻且重複性高的分離效果。LiChrosorb® 色譜柱有多種變化,包括非極性(RP-8、RP-18)和極性(Si 60、Si 100)相,使其適用於正相和反相色譜。
SUPELCOSIL™ HPLC 色譜柱
SUPELCOSIL™ HPLC 色譜柱包括高品質的矽基固定相(A 型),可適用於各種化學品、粒度和色譜柱配置。這些色譜柱經常被引用於成熟的方法中,因此無論是在常規或特殊的 HPLC 應用中,它們都是可靠的選擇。
Astec® CHIOBIOTIC™ HPLC 色譜柱
CHIROBIOTIC® HPLC色譜柱在高純度矽膠上設計了共價鏈接的大環糖蛋白,為手性分離提供了顯著的穩定性和選擇性。這些色譜柱在使用多種流動相模式(包括反相和正相)分離對映體方面表現優異,是製藥、環境和食品工業中複雜手性分析的多功能解決方案。
Astec® CYCLOBOND™ 和 ChiraDex® HPLC 色譜柱
CYCLOBOND™色譜柱使用環糊精結合相與多種有機化合物產生包合物,專門用於手性分離。CYCLOBOND™ 色譜柱提供高效能、可重複的分離效果,並具備更高的選擇性與穩定性,是製藥與其他手性用途對映体分離的最佳選擇。
Supel™ 碳 LC 色譜柱
由多孔石墨碳 (PGC) 顆粒製成, Supel™ Carbon LC HPLC 色譜柱 在極端 pH 值(1-14)和高達 250 °C 的溫度下具有無與倫比的穩定性。這些色譜柱適用於在反相條件下保存和分離極性化學品,使用新穎的石墨極性保留效應 (PREG) 機制,可有效分離困難的分析物質。
色譜柱硬體-色譜柱、色譜柱支架及即用型色譜柱
為了提供您 HPLC 應用的最大彈性,我們的 Purospher® 和 Purospher® STAR,以及 LiChrospher®、Superspher®、LiChrosorb® 和 ChiraDex® HPLC 色譜柱,可提供多種硬體選項。此外,Purospher® STAR 2 µm 和 3 µm UHPLC 色譜柱配備 Hibar® HR 色譜柱硬體,提供高達 1000 bar 的壓力穩定性。
LiChroCART® HPLC 試劑盒和 manuCART® 試劑盒固定器
LiChroCART® 試劑盒在定制色譜柱尺寸方面具有極大的靈活性,可滿足您的分析需求。其設計與默克可重複使用的 manu-CART® 端接頭相容,可快速、直接地調整色谱柱長度和內徑。
更換 LiChroCART® 血盒毫不費力,因為 manu-CART® 血盒固定器保持在原位,不需要斷開毛細管連接。在 75 mm、125 mm、150 mm 和 250 mm 長度之間的轉換是無縫的。此外,您可以在幾分鐘之內輕鬆修改內徑 (4.6 mm、4 mm、3 mm 或 2 mm),以符合您的應用需求。端部配件的設計可讓 LiChroCART® 濾筒在標準工作壓力 (最高 250 bar) 下,不需要工具就能以手動方式密封;只有在較高的壓力下,才可能需要使用扳手額外鎖緊。manuCART® 支座可直接整合 LiChroCART® 4-4 保護柱,而不需要額外的柱前支座。
Hibar® RT 即用型 HPLC 色譜柱
Hibar® RT 是一種常規、即開即用的 HPLC 色譜柱,其特點是兩端有螺紋,可安裝變徑器用於毛細管連接。
前柱通常使用毛細管與主柱連接。當柱子耗盡時,可以重新填充(只要侵蝕性洗劑沒有導致腐蝕或螺紋損壞)或棄置。但是,在不修改管子的情況下重新填充色譜柱會對良好實驗室規範 (GLP) 帶來挑戰,因為每個色譜柱都有獨特的歷史,每次新的應用都需要不同的預處理。
Purospher® STAR 2 µm 和 3 µm UHPLC 色譜柱可搭配 Hibar® HR 色譜柱硬體,使壓力穩定性高達 1000 bar。
Hibar® HR UHPLC 色譜柱
Purospher® STAR 2 µm 和 3 µm UHPLC 色譜柱可搭配 Hibar® HR 色譜柱硬體,使壓力穩定性高達 1000 bar。
若要繼續閱讀,請登入或建立帳戶。
還沒有帳戶?為便利客戶閱讀,此頁面中文以機器翻譯完成。雖然我們已盡力確保機器翻譯的準確性,但機器翻譯並非完美。如果您對機器翻譯的內容不滿意,請參考英文版本。