定制及预设计DNA寡核苷酸和qPCR探针
从基础的基因组研究到疾病诊断和治疗,寡核苷酸构成了现代生命科学研究的基础。除了在PCR中用作标准或高通量引物外,寡核苷酸还可用作探针、用于微阵列、结合、免疫刺激测定、桑格法测序及NGS(非接头)、反义分析和X射线晶体结构测定。
作为在全球生命科学行业拥有超过35年经验的定制和预设计DNA寡核苷酸产品供应商,我们拥有尖端的技术、具有竞争力的价格并持续投资于全球范围内的运营。基于我们对生物信息学、各种合成化学和专有的内部工程平台的全面理解,我们可通过有保证的质量和性能出色完成具有挑战性的构建。我们通过使用MALDI-TOF和电喷雾离子化(ESI)质谱定期进行质量检查,以及通过紫外光谱法进行OD检测,维持稳健的质量管理体系(QMS)。
定制及预设计DNA寡核苷酸和qPCR探针产品规格
用于高通量(HTP)应用的板装寡核苷酸
无论您的应用仅需要几条寡核苷酸还是超过10万条寡核苷酸,我们都可以提供最适合于您的应用、自动化和LIMS系统的格式。我们的寡核苷酸专家可为您的系统推荐正确的板。
我们专注于液体处理系统,以在较窄的范围内实现寡核苷酸浓度的均一化。无论客户定制产品多么复杂,我们在自动化方面的投资让都能实现快速交付。 我们针对所有的板和密封组合都进行了运输验证研究。
iScale Oligos™ DNA
iScale Oligos完美适用于需要毫克和克级定制DNA寡核苷酸的体内、高通量和诊断项目。这些在最先进的实验室中生产的DNA寡核苷酸具有高纯度和精度,并背靠强大的质量管理系统(QMS)和完整文档的支持。
定制新一代测序寡核苷酸(NGSO)
主要的测序平台都需要定制的通用和索引接头序列。我们定制的新一代测序寡核苷酸(NGSO)在严格的条件下生产,可确保合适的纯度和低交叉污染以满足研究、商业和分子诊断的需要。
预设计的引物和qPCR探针
KiCqStart®引物、基因阵列和探针检测Assay
我们为基因表达分析提供了一系列的预设计引物和探针检测Assay。KiCqStart®引物是专为两步法和一步法RT-qPCR设计的SYBR® Green I引物。为了符合MIQE标准,它们利用复杂的生物信息学工具进行开发,并通过算法验证以避免脱靶扩增。我们提供可用于多种物种和基因家族的定制PCR引物、引物对和检测体系,它们都可轻松在线搜索和订购。
实时定量qPCR探针
我们可为您的RTqPCR需求提供大量的探针试剂选择。我们全面的探针产品组合包括双标记探针、分子信标、LightCycler®探针、Scorpions®探针以及含锁核酸®(LNA®)探针。我们可提供能够简化您实验计划的相应形式探针。
实时定量PCR检测Assay设计
OligoArchitect™引物及探针设计服务
我们很高兴为您提供OligoArchitect™服务,以满足您所有的引物及探针设计需求。OligoArchitect™包括我们免费的在线设计工具和我们独特的咨询服务。
探索我们的定制寡核苷酸及qPCR探针在线工具。