植物培養試劑應用
植物細胞培養,如種子培養、分生组织培養、繭培養、芽培養和其他植物組織培養,需要專門的補充劑和試劑。我們提供膠凝劑、植物生長調節劑、輔助素、細胞素、特殊水和其他營養補充劑,如抗生素和氨基酸,以支援植物細胞在培養過程中的生長和發育。
植物組織培養膠凝劑
植物組織在液體培養基或放置在凝膠基質上進行培養。瓊脂一直被用作植物組織培養的膠凝劑。Phytagel™ 是一種瓊脂替代物,由專為植物培養而優化的細菌基質製成。它能產生透明、無色、高強度的凝膠,有助於檢測微生物污染。Agargel™ 是瓊脂和 Phytagel™ 的混合物,其開發目的是幫助控制植物組織培養物的玻璃化,並產生半透明的凝膠,在檢測污染方面具有優勢。 Gelrite® (Gelzan™)、膠凝劑是另一種可應用於植物組織培養的瓊脂替代物。
部分概述
產品
植物生長調節劑
植物生長調節劑可以在植物細胞和組織培養方案中支持細胞生長和誘導代謝路徑。植物生長調節劑包括輔助素、細胞素和玉米素。我們的植物激素系列包括赤霉酸、茉莉酸和赤霉素。適用於植物細胞培養的除草劑包括麥草畏及草甘膦 (Roundup®)。
Plant Auxins and Cytokinins
輔助素用於植物細胞培養,以促進細胞分裂、細胞伸長及繭的形成。我們的輔助素目錄包括植物細胞培養中最常用的 - 2,4-二氯苯氧乙酸 - 以及 3-吲哚乙酸、1-萘乙酸、苯乙酸、2,3,5-三碘苯甲酸和 2,4,5-三氯苯氧乙酸。
細胞分裂素可促進植物組織培養中的細胞分裂和分化。Kinetin 和 benzyl-aminopurine 是植物細胞培養中最常用的細胞素類。我們的植物培養認可的細胞激素包括激肽、苄基氨基嘌呤、腺嘌呤、玉米素和噻啶脲。
Plant Culture Vitamin Mixes and Other Reagents
植物組織培養需要專門的植物培養基和補充劑。我們提供 Gamborg 的維生素混合物、鹽類、香蕉粉、抗生素 (新霉素、利福平、萬黴素、副黴素)、特殊水 (包括海水和椰子汁),以及其他優化植物細胞和組織培養生長的重要補充劑。
相關產品資源
- 植物組織培養中的抗生素規範
植物組織培養中使用抗生素和抗真菌劑的參考指南和製備指南。
- 經典植物培養基配方
多年前由 Murashige、Skoog、Gamborg 等先驅開發的經典植物組織培養基,至今仍在植物組織培養研究中扮演著重要的角色。
- 外植体灭菌 — 植物组织培养方案
植物材料表面灭菌对于植物组织培养至关重要。包括常用的植物组织培养消毒剂和用于种子消毒的方法。
- 生長調節劑 - 植物組織培養規範
使用本規程中的表格協助製備植物細胞培養基中使用的輔助素、細胞素和其他調節劑。
- 培養基製備 - 植物組織培養規程
從包裝粉末中製備、從基鹽溶液中製備、香蕉粉末的製備和使用、椰子水的製備和使用
- Pathology Media – Plant Tissue Culture Protocol
Fungal and Bacterial Detection Media, Media Preparation and Storage, Media Composition Table.
- 植物組織培養中的植物培養基
植物培養基可由濃縮溶液或粉末鹽混合物製成。濃縮溶液的成分完整,包括維生素,應冷藏儲存。
- Brochure: Plant Tissue Culture Products to Ensure Your Sucess
- 硫代硫酸銀 - 植物組織培養規範
實驗室用 0.1 M 硫代硫酸钠 (STS) 和 0.1 M 硝酸銀儲備溶液的製備說明。
- 維生素混合物 - 植物組織培養規範
使用包裝粉末製備溶液、使用維生素溶液製備媒體、維生素混合物成分表
若要繼續閱讀,請登入或建立帳戶。
還沒有帳戶?為便利客戶閱讀,此頁面中文以機器翻譯完成。雖然我們已盡力確保機器翻譯的準確性,但機器翻譯並非完美。如果您對機器翻譯的內容不滿意,請參考英文版本。