Merck
手性助劑
使用手性輔助劑進行不對映選擇性轉換的不對稱合成
使用手性輔助劑控制各種合成路徑的立體化學結果,能夠以省時高效的方式合成許多對映体純度高的化合物。將這些結構暫時附著在有機化合物上,輔助劑就能影響未來反應的立體選擇性。一旦不再需要立體選擇性保護,手性輔助劑就可以移除並回收以備未來使用。不對稱合成在某些治療和天然產品化合物的對映體形式化學生產中扮演著重要的角色。我們提供一系列領先市場的創新麻黃素衍生物、噁唑烷酮衍生物和硫基手性輔助劑,以滿足您的應用需求。
用於不對稱合成的麻黃素衍生物
麻黃素以及麻黃素異構體和衍生物在製備光學活性分子(如膦-膦酸鹽配體)中發揮重要作用,並允許合成具有穩定構型或獨特確認性的新分子。我們的配體具有穩定的非碳固相中心,可在不對稱有機合成中擔任催化劑、手性輔助劑或感應劑的角色。
用於不對稱合成的噁唑烷酮衍生物
噁唑烷酮衍生物具有完善的結構-活性關係,可在非對映選擇性反應中用於各種不對稱轉換。
硫基手性助劑
我們方便的硫基手性助劑可有效地作為立體基團,並可根據您的應用,優於其他知名的手性助劑。我們的輔助劑對天然產品和具有藥理活性的化合物的合成非常有價值,可用於醋酸酯醛醇反應、外消旋混合物的解析、邁克爾加成和分子內硫-邁克爾/醛醇環化級聯反應。