Merck
流體傳輸與儲存
多種 Mobius® 單次使用液體儲存與輸送系統,包括可輕鬆移動的滾輪式圓柱形容器、可有序儲存液體的多袋隔間架,以及建議在製造作業中採用模組化方式進行液體管理的立方體容器。這些系統都標有 Mobius® 標誌。
請選擇以下連結,以方便瀏覽:
在一次性使用的製造作業中,Mobius® Storage Systems 為您的生產線提供高效率、符合人體工學且可擴充的流體管理解決方案。我們提供一系列產品儲存、轉移、處理和運輸的選項,包括聚乙烯 (PE) 桶、不銹鋼桶、可摺疊桶和集裝箱推車。   
優點包括:
  • 更高的彈性與移動性
  • 支援您的單次使用技術
相關資源
  • Tech Brief: Holistic Buffer Preparation
    Buffer preparation is a critical but often undervalued aspect of biologics production. It involves a significant volume of buffers, with 15 different solutions used on average per process. This document discusses the optimization of in-house buffer preparation and potential considerations for outsourcing, highlighting the potential for a combined approach.
  • Tech Brief: Shipping Qualification of Mobius® Large Liquid Transportation
    Safe and efficient transportation of large bulk liquid substances, including critical items like sterile water, buffers, and drug products, is essential. We completed an extensive ISTA shipping validation to ensure the safest transportation. When considering transportation for these substances, various factors need to be evaluated for peace of mind.
  • Brochure: Single-use Fluid Management: 2D and 3D Assemblies, Filtration, Storage, and Transportation Solutions
    Mobius® offers 2D and 3D assemblies, filtration, storage, and transportation solutions for fluid management. These solutions include various container options and are designed to reduce errors, minimize risks, and improve efficiency. They provide flexibility, mobility, and support for single-use technologies at different certification levels.
  • Tool: mAbsizer™ Calculator
    mAb Expression, Purification, and Formulation
聚乙烯 (PE) 桶和箱
我們的聚乙烯桶專為製程級拋棄式製造應用中的媒質和緩衝溶液而設計。這些可堆疊的圓桶有 50 L、100 L 和 200 L 三種尺寸,可容納具有頂部和底部容器端口排列的一次性使用標準組件,包括那些在無菌應用中將過濾膠囊連接到管組的組件。
Collapsible bins
在製造階段(如緩衝液製備、媒體輸送和最終產品配方)提供方便的儲存,我們的可摺疊式容器可安全地容納 100 L 到 1,000 L 的製程容器。不使用時,它們既可摺疊又可堆疊,可在擠迫的無塵室環境中發揮最佳空間利用率。
不銹鋼-料箱
Mobius® 不銹鋼-料箱為生物製藥中介質、緩衝溶液和其他中間體的使用和儲存提供了先進的解決方案。提供從 200 L 到 1,500 L 的多種標準配置,可容納 Mobius® 及其他製造商的一系列製程容器。
  • 大型單門,方便存取和容器定位
  • 304/304L不銹鋼結構
  • 方便的滑出式托盤
  • 簡易摺疊設計,充填時不需要操作員或機械協助
  • 一次性使用結構中的無動物來源成分材料
  • 可容納客製設計的 2,000 L 至 3,000 L 不鏽鋼桶
容器車
Mobius®集裝箱推車使 2D 袋集裝箱的處理和儲存變得簡單和安全,同時保護集裝箱的完整性和有價值的內容物。它們可移動,佔地面積小,提供最大的製程彈性。每個集裝箱推車最多可支援 6 個 10 L、20 L 和 50 L 尺寸的製程容器。推車包括一個框架和六個容器托架,可向前滑動並鎖定到位,方便裝卸。方便的把手可協助操作員傾斜架子,以獲得更好的排水效果。