安全配件
在日常實驗室工作中,安全處理危險化學品始終是一項挑戰,並且需要最高的健康保護。我們讓這一切變得輕鬆!
在您的日常工作中,首先使用功能強大但簡單的產品,就能立即提升您的個人安全等級,例如
- 瓶子和容器的打開工具
- 無把手瓶子的倒入工具
- 安全運輸的攜帶工具
受益於我們在處理危險化學品方面的長期經驗,您可以享受安全、簡便的流程和高度的便利性。
相關產品文獻
- Brochure: Safety Connects
Different possibilities to connect a drum or a barrel in the right and safe way to withdrawal the solvent. Overview over all standard withdrawal systems. Suitability of the several withdrawal systems to the different kinds of packaging and packaging size. applications.
- Brochure: Inorganics on Tap
Safety accessories enhance user protection, and the document provides recommendations for pack sizes and one-way packaging. Their commitment ensures secure and efficient solvent handling in laboratories.
- Brochure: Safety Inside
Discover daily safety, risk prevention and emergency solutions that match your high standards.
開瓶鑰匙*
- 方便開啟和關閉配備 S40 和 S28 螺旋蓋的瓶子
- 完美適應我們螺旋蓋的形狀
- 使用危險液體時的最大安全性
集裝箱的開關鑰匙*
- 方便打開和關閉 G2 / G3/4 封蓋的集裝箱
- 完美適應特殊形狀
- 使用危險液體時的最大安全性
適用於 1l 和 2.適用於 1l 和 2l 玻璃瓶*
- 輕鬆、安全且方便地倒出 S40 螺紋瓶,無整合把手
- 適用於所有液體,如酸、鹽基和溶劑
- 直接固定在瓶頸上
- 僅供單次使用 - 請與瓶子一起丟棄:最大的安全性 - 避免破損的潛在風險!(某些液體會對助澆材料產生分解作用。
Safety Carrier for glass bottles 1l / 2,5l and 4l*
- 玻璃瓶的安全運輸,超過規定的標準
- 非常有效的PE泡沫鑲嵌,為玻璃瓶提供最佳保護
Label set acc.符合 GHS、DIN EN ISO 和 GLP 標準
- 符合 GHS、DIN EN ISO 和 GLP 標準的全面性標籤
- 完整的安全資訊一目了然,附有黏性象形圖和信號字
- 非永久性黏著劑,可輕鬆、無殘留地移除
- 堅固的塑膠標籤,耐化學品
適用於 2.5L HDPE 瓶的安全底座*
- 適用於輕型 2.5L HDPE 瓶的固定底座
- 額外的安全性,例如在使用抽取系統 1.78178.0001 與 2.5L HDPE 瓶時
- 可防止 2.5L HDPE 瓶翻倒
- 可防止 2.5L HDPE 瓶翻倒例如:當使用抽取系統 1.78178.0001 與 2.5 L HDPE 瓶子搭配使用時
- 防止 2.5 L HDPE 瓶子翻倒
防靜電裝置
- 10 公升以上溶劑的金屬容器可安全且正確接地
- 所有元件可分別接地
*只適用於Merck的瓶子和容器。