Merck
血液學
臨床血液分析和血液學染色
血液學(hematology)是臨床研究血液、造血器官和血液疾病的學科。人體血液由 45% 的細胞成分和 55% 的血漿組成,在輸送氧氣、調節體溫和支援免疫系統方面扮演著重要的角色。 
由紅血球 (RBC、紅細胞)、白血球 (WBC、白細胞) 和血小板組成的三大細胞成分,對於了解、預測、診斷和治療各種血液疾病和失調是不可或缺的。這些疾病包括血液感染、血球癌、遺傳疾病、自體免疫問題,以及與輸血和藥物交互作用(如化療)相關的併發症。
血液學與腫瘤學
血液學家在腫瘤學領域中扮演著極具挑戰性的角色。淋巴瘤、白血病和骨髓瘤等主要血癌約佔所有新診斷癌症的 10%。這些癌症會影響血細胞製造或改變其行為,除了典型的療法(包括放射線、化學療法、免疫療法和幹細胞移植)之外,還可以利用血液學驗證進行治療。
血液學染色與分析
自 19th 世紀末以來,血液和血液相關組織的組織學染色一直是血液學的標準分析方法。根據 Pappenheim 的 Panoptic 染色法1以及根據 Giemsa、Wright 和 Leishman 的染色法1一直是血液學診斷程序中的標準技術,並經過各種化學改良以提高染色的區別性或特異性。今天,大多數樣本都使用半自動或全自動染色系統進行分析,能夠判定診斷所需的所有參數。病理或可疑的血液和骨髓抹片會使用染色法進行經典的差異分析,如果有需要,還會進行抗體或基因分析。
相關技術文章
相關通訊協定
尋找更多文章和協議
參考資料
1.
Begemann H, Rastetter J. 1972. Atlas of Clinical Haematology. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg.