Merck
PAT: 將品質融入生物製藥流程
具備即時監控功能
首頁整合產品生物製藥 4.0生物製藥的即時監測與控制
製程分析技術 (PAT) 透過即時監控製程來確保生物製藥的品質。它利用分析工具來開發製造流程,以適應材料和設備的多變性。一旦找出影響關鍵品質屬性 (CQAs) 的關鍵製程參數 (CPP),就會使用分析方法來監控 CPP,使其維持在所需的設計空間內。此方法將品質設計 (QbD) 原則整合至製程中,而非僅依賴最終的產品測試。
生物製藥的即時監測與控制
生物製藥的即時監測與控制
在實驗室使用製程分析技術工具的科學家。
PAT 實現未來設施
PAT 融入製造流程有助於建立「生物製程 4.0" 和未來設施的基礎,也就是利用即時監控、控制系統和資料分析,對製藥生產進行全面的數位轉換。有了 PAT,實時製程監控得以實現,提供更深入的製程瞭解、靈活性、彈性以及更完善的品質保證。
Analytical Insights 可改善製程瞭解和產品品質
最近,PAT 通常涉及使用色譜、光譜和/或質譜感測器,這些感測器已整合至上游和下游單元作業中。這些技術可線上、線上或線下使用,以實現製程的實時監測和控制。透過提供即時的洞察力,這些感測器能夠及時進行調整、最佳化和干預,最終達到改善製程瞭解和產品品質的目的。
相關類別
兩位科學家在生物反應器右側工作
生物處理細胞培養基
我們的現成與客製化生物製程細胞培養基 (CCM) 產品可提升上游 mAb、疫苗、基因/細胞治療製程的生產力。
Mobius 家族
生物處理 Mobius® 單次使用生物反應器
Mobius®生物反應器系列包括工作臺規模(2 mL 和 3 L)、中試、臨床和...
在實驗室使用細胞保留裝置的操作員。
細胞保留
使用 Cellicon® Cell Retention Solution 使灌注製程達到更高的細胞密度。
相關網路研討會
拉曼光譜監測灌注中的 CCP 和 CQA
利用拉曼光譜監測灌注中的 CPP 和 CQA 的網路研討會。
使用拉曼光譜監測和控制細胞培養基製備的品質
拉曼光譜如何用於細胞培養基製備的品質控制的網路研討會。
自動化無菌採樣的運用
在上游生物製程中,利用自動化無菌取樣加速取得製程與品質資料的網路研討會。
線上 HPLC 作為生物製程中的 PAT 工具
在上游生物製程中,利用自動化無菌取樣加速取得製程與品質資料的網路研討會。
相關資源
第 1 頁,共 2 頁
詢問 PAT 專家
BioContinuum™平台:您未來生物製造設備的推手!
用於生物製程監測和控制 CPP 與 CQAs 的 PAT
製程分析技術 (PAT)