Merck
酶聯免疫吸附分析 (ELISA) 套件
ELISA 套件和試劑
ELISA(酵素聯免疫吸附分析)是一種基於多孔板的免疫分析方法,其中一種分析成分,通常是抗體或樣本,被吸附在固體表面上,在這種情況下,是吸附在板上。ELISA 以相對較低的成本提供快速、定量、靈敏的分析物質檢測,是最簡單的檢測方式之一。此外,ELISA 很容易適應更高通量的篩選方法,讓研究人員能夠在單次運行中測試大量樣本。
閱讀更多
夾心、直接和競爭性 ELISAs
我們的 ELISA 是研究各種基質(包括血清、血漿、細胞培養上清液或裂解液)中可溶性蛋白質生物標誌物的方便易用方法。我們的 ELISA 是研究各種基質(包括血清、血漿、細胞培養上清液或裂解液)中可溶性蛋白質生物標誌物的方便且易用的方法。我們的 ELISA 產品包括 1,000 種僅供研究使用的檢測,針對多種物種,包括人類、小鼠、大鼠,以及其他各種動物模型(農業型和伴侶型)。每項檢測均附有特定的方案和 96 孔板所需的試劑。ELISA 主要以 96 孔格式存在,由供應商提供檢測和量化目標所需的試劑。有多種 ELISA 方法,包括夾雜式、直接式和競爭式。
夾雜式檢驗使用一對針對同一目標不同表位的單株抗體 (mAbs)。結合在平板上的第一種 mAb 將蛋白質從溶液中拉出,而第二種 mAb 則用來完成「夾心」,並提供顯示目標物存在的信號。試劑盒內附有已知數量的重組蛋白,使用者可建立標準曲線,並據此詮釋其中一個樣品的信號。
直接 ELISA 和競爭性檢測較為罕見。直接檢測使用單一的 mAb 來檢測與板結合的樣品。
競爭性檢測是將已知量的生物標記物預先結合到平板上。將標示的抗體與樣品共孵育,抗體會根據樣品中目標物的濃度 「吸附 」樣品。這樣,游離的抗體就能與平板上的抗原結合,並在樣品被洗去後提供信號。在這種情況下,信號與目標生物標記的濃度成反比。
Conferma®ELISAs和 Belysa® Immunoassay Curve Fitting Software
The Conferma®ELISA品牌由三明治式檢驗法組成,旨在將臨界試劑層面上的批次間差異性降至最低,這是檢驗使用者關心的主要問題。使用一系列分析技術評估各批次的關鍵試劑,並配合詳細的品質控制 (QC) 協議,可讓我們控制並限制長時間的變異性。
為了讓科學家能夠評估其方法的可重複性,我們進一步設計了Belysa® Immunoassay Curve Fitting Software。有了這個工具,用戶可以檢查他們的夾心免疫分析,確保%CV (變異系數) 和 回收率%等參數符合預期。然後,他們可以繼續比較多個平板的標準曲線,以確認他們的方法是一致的。
相關產品資源
  • Article: ELISA Protocols
    本文提供 4 種常用的 ELISA 協定:三明治式 ELISA 協定、磷酸化分析步驟、EIA 分析步驟及細胞式分析步驟。
  • Article: ELISA Troubleshooting Guide
    使用本指南排除故障和優化 ELISA,本指南包括化驗開發中一些最常見問題來源的解決方案。
  • Brochure: ELISA Kits
    There are several ELISA configurations, with the most common formats being sandwich, competitive and signaling assays.
  • Article: Conferma® ELISAs
    瞭解 Conferma® ELISA 開發和製造方法,可提供強大的樣品檢測能力和長期的檢測與批次一致性,讓您對研究充滿信心。
  • Article: Belysa® Software
    Explore how to effortlessly monitor immunoassay method reproducibility using Belysa® analysis software.
subscribing to our Analyte Update newsletter or explore our current immunoassay offerings in the 分析季刊.