Merck
固相微萃取 (SPME)
圖片看起來像是金屬彩色按銷和彈簧的集合。針頭為塑膠材質,包含粉紅、綠、黃等顏色。
固相微萃取 (SPME) 是一種多功能、無溶劑的樣品製備技術。它的工作原理是吸附/吸收和解吸,使用塗有萃取相的纖維來濃縮樣品中的分析物質。它成功地將分析物的取樣、分離和濃縮結合為一個步驟。SPME 廣泛應用於環境揮發性物質、食品與飲料、香精與香料、鑑證與毒物學,以及藥品樣品的取樣。
相關產品資源
第 1 頁,共 2 頁
智慧型 SPME 纖維
  • 可追溯性,可檢查使用情況、行程計數、操作日期和溫度暴露情況
  • 高通量樣品製備
  • 自動為每種纖維塗層應用正確的參數
更多資訊請參閱 Smart SPME Fibers for Automated Sampling。
.nitinol-core SPME 纖維
SPME纖維的 nitinol-core可增強纖維的性能和色譜結果的精確度。具有 Carboxen®/Polydimethylsiloxane (CAR/PDMS) 或 Polydimethylsiloxane/ Divinylbenzene (PDMS/DVB) 塗層的纖維均可使用腈綸芯。腈綸纖維的其他優點包括
  • 增強批次與批次之間以及纖維與纖維之間的再現性
  • 更高的纖維耐用性
  • 與熔融石英核心纖維相比,具有相似的選擇性和惰性