Merck
首頁產品分析化學參考資料氨基酸、多肽和蛋白質標準
氨基酸、多肽和蛋白質標準
一個 3D 分子模型,顯示以不同顏色代表不同元素的原子排列:白色代表氫、黑色代表碳、紅色代表氧、藍色代表氮。此模型常用於化學中描繪分子的結構,說明原子如何結合在一起。
胺基酸、勝肽和蛋白質參考材料對於不同的分析,包括蛋白質組學和食品測試,都至關重要。我們提供各種重肽、輕肽、酵素、完整蛋白質、胺基酸及穩定同位素標示類似物經特別設計的標準品及認證參考材料。我們的標準品能與生物標誌物發現、藥物研究、臨床和診斷檢測、自上而下和自下而上的蛋白質組學以及食品鑑定等領域的質譜測試應用相容。
部分概述
相關資源
  • Flyer: Stable Isotope Labeled Amino Acid Mixes
    Amino acids play a central role in biochemistry. They are the building blocks of proteins and precursors to the biosynthesis of various secondary metabolites. From being used as food additives (as artificial sweeteners and flavor enhancers) to the synthesis of drugs, biodegradable plastics, and chiral catalysts— amino acids have a wide range of uses.
  • Flyer: Food Allergen Protein Standards
    We are proud to introduce a new comprehensive range of purified food allergen protein standards manufactured by Indoor Biotechnologies. Indoor Biotechnologies’ allergens are purified by affinity chromatography and/or HPLC. Protein identity and amino acid composition are verified by InBio® using MS (mass spectrometry) and amino acid analysis. Immune reactivity is validated by monoclonal antibody binding.
氨基酸
我們的氨基酸產品組合包括整齊的TraceCERT®認證參考物質 (CRMs)。我們的 CRM 依循 ISO/IEC 17025 和 ISO 17034 準則,經由定量核磁共振 (qNMR) 進行認證。
我們的肽標準品範圍包括 HPLC 相容的分析標準品及 MS PhosphoMix 磷酸肽標準品。磷酸肽標準品用於以質譜分析檢測磷酸肽樣品的優缺點。它們包含合成的磷酸肽,其序列來自於天然存在的肽。MS PhosphoMix 標準品分為三種,每種都有相同的氨基酸序列,但磷酸化位點不同。所有 MS PhosphoMix 標準物均有天然同位素豐度(輕)版本或穩定同位素豐度(重)版本。
蛋白質
我們提供廣泛的蛋白質參考材料。其中,我們完全完整的Cerilliant®蛋白質認證參考材料可作為診斷測試、藥物釋放測試和食品安全測試的定性和定量 LC-MS/MS 應用的參考標準。產品組合還包括來自USP和NIST的單克隆抗體,用於生物製藥方法開發和系統適用性。我們提供超過 50 種Cerilliant的認證參考材料。同時,我們從 InBio 提供一套 SARS-CoV-2 相關的 蛋白質。此外,我們還提供用於尺寸排阻色譜法的蛋白質標準.