Merck
成像分析與活細胞成像
顯微鏡下的影像顯示多個細胞有明顯的藍色細胞核,周圍是粉紅色的結構網路,以深色背景為背景,突顯出細胞成分的複雜細節。
活細胞成像與分析可讓科學家即時研究動態細胞事件,從而獲得對生物學的獨特見解。這些技術與 PCR、流式細胞計學、免疫細胞化學和組織抗體染色形成對比,前者是以快照的方式分析細胞事件。今天,攝影機、活細胞螢光染料、螢光蛋白、視訊壓縮和延時顯微鏡的改進,提升了我們的能力,讓我們能以非凡的細節和保真度來觀察和分析活細胞、細胞間互動和亞細胞過程。
特色類別
Duolink® Proximity Ligation Assay (PLA) 技術。左邊的圖表描述了紅色和藍色互動的蛋白質結構。右邊的螢光顯微鏡圖片顯示了藍色染色的細胞核和綠色的細胞質結構,突出了紅色箭頭指示的蛋白質與蛋白質之間的相互作用。
Duolink® 近接分析法
Duolink® Proximity Ligation Assay (PLA) 技術用於檢測和量化...
...
選購產品
細胞遷移的「細胞梳划痕試驗」顯微鏡圖像
細胞遷移與入侵測試
探索我們模擬細胞在體內行為的實驗。遷移、侵襲、Boyden 室和...
...
選購產品
一隻戴著乳膠手套的手的特寫,這隻手拿著一個有彩色指示器的透明塑膠裝置,裝置置於電腦螢幕前方,螢幕上顯示一張活潑、放大的細胞結構影像,背景為藍色和粉紅色,背景為綠松石色。
CellASIC® ONIX2 微流控芯片
CellASIC® ONIX2 微流控系統是一個功能強大的自動化平台,可精確操控細胞培養環境,使用哺乳動物、酵母和細菌細胞進行活細胞成像和分析。
選購產品
此圖顯示 MLab 中的兩位科學家,背景為生物反應器。
細胞培養基及緩衝液
適用於各種細胞系和應用的標準、複合和特殊細胞培養基。我們也提供用於客製化培養基開發的起始緩衝液和補充劑。
選購產品
活細胞成像系統
有多種技術可用來觀察細胞的複雜結構和行為。在靜態分析中,細胞會被固定並染色,這需要殺死細胞,因此只能捕捉細胞時間中的單一瞬間。雖然靜態技術適用於某些應用,但無法深入了解細胞活動。動態、活細胞方法可讓活細胞的結構、行為或組成可視化,而無需傳統染色。
活細胞成像系統使用先進的光學、環境控制和試劑,可以對哺乳動物、細菌和酵母細胞進行長期研究。同時採用微流控技術的培養和成像系統可精確控制培養的微環境,如流量、氣體混合物和溫度,同時限制細胞所受的物理壓力。活細胞成像和分析適用於各種應用,包括缺氧、細胞遷移、3D 細胞培養、細胞骨架動態和蛋白質運輸。先進的系統可自動處理培養條件、給藥和撤藥,以及成像間隔,以建立可呈現為靜態影像或視訊資料的影像。
活細胞成像試劑
活細胞成像培養基和補充劑專為保護細胞而設計,使其在延時實驗中不受光線引起的細胞損傷。這些試劑的配方也具有低自發光和光漂白的特性,可大幅提升螢光活細胞影像的品質。
有多種活細胞染色染料可用來研究活細胞的動態過程。活細胞螢光細胞器染料允許對特定細胞器進行選擇性染色,例如細胞膜、核、細胞質、線粒體、溶酶體、內質網 (ER)、高爾基體和細胞骨架蛋白,而且不會增加細胞毒性。
使用 GFP 和 RFP 的生物傳感器可透過螢光顯微鏡或延時視訊擷取偵測特定蛋白質以及該蛋白質在活細胞內的亞細胞位置。慢病毒載體系統是將基因和基因產品導入細胞的常用工具,與化學轉染相比有許多優點。除了細胞器檢測之外,細胞滲透性活細胞染料還可應用於細胞凋亡檢測、細胞存活率、細胞健康、缺氧、活性氧研究、鈣指示劑成像、神經或幹細胞實驗等。
插圖中的電腦螢幕上顯示著一份文件,文件上有藍色的文字,左邊是實驗室的玻璃器皿,右邊是一棵綠色的小植物,背景是綠松石色。
尋找更多特定資訊?
請參閱我們的文件庫,以取得資料表、證書和技術文件。
尋找文件