吸收劑與吸附劑
吸附劑和吸收劑對於管理液體和氣體中的物質非常重要。吸附劑(如用於空氣和水淨化的活性碳)會吸引分子並將其固定在表面,而吸收劑(如蘇打石灰)則會將物質吸入其內部結構,以吸收氣體或液體。這兩種類型在各種製程中都非常重要。它們可以確保實驗結果的純度和完整性、淨化物質、去除雜質、保持溶劑和試劑的品質,最終提高分析結果的準確性和可靠性。
活性炭吸附劑
活性炭作為一種吸附劑,因其具有較大的內表面面積,被廣泛用於氣體和液體的吸附、脫色和淨化,以及作為催化劑載體。粉狀活性碳 (PAC) 較易負載,而顆粒狀活性碳 (GAC) 則適用於涉及氣體的低阻力製程。這種多用途的物質具有多孔海綿狀結構,吸附能力極佳,是化學、食品飲料和環保產業中不可或缺的材料。活性碳取自松木或礦物煤等天然材料,是各種應用的永續選擇。
蘇打石灰 CO2 吸收劑:
蘇打石灰可有效吸收空氣和氣體中的 CO2,具有較大的內部吸收表面面積,吸收能力至少達 25%。它適用於實驗室和技術設施中的小型和大型吸收系統。此外,有些產品含有蘇打石灰,在吸收 CO2 時會變色的指示劑,可確保有效監測,而不會將 CO2 釋放回環境中。
吸水管:
吸水管可用於保持試劑或溶劑乾燥,尤其是在卡爾費雪滴定等製程中或使用抽離系統的溶劑時。這些吸水管在充填時也會有指示器顯示耗損程度。
相關產品資源
- Brochure: Purification Perfection
Quality materials for absorption, adsorption & filtration
若要繼續閱讀,請登入或建立帳戶。
還沒有帳戶?為便利客戶閱讀,此頁面中文以機器翻譯完成。雖然我們已盡力確保機器翻譯的準確性,但機器翻譯並非完美。如果您對機器翻譯的內容不滿意,請參考英文版本。