環境監控與無菌製程模擬
患者的安全至關重要,因此製藥產品的生產過程都受到嚴格的控制。微生物監測在符合 GMP 法規方面扮演著重要的角色,可證明製造過程,尤其是無菌生產過程,受到良好的管理。
探索我們在無菌製藥過程中微生物監測的全方位 GMP 符合性解決方案,其中包括表面、人員和空氣的監測。
此外,我們還為培養基填充和無菌製程模擬提供粒狀和即用型培養基,支援經典的環境監測。
部門概觀
微生物空氣採樣器
我們的空氣採樣器基於不同的原理,可根據您的需求進行技術選擇。我們提供專為爆炸危險區域、無塵室和隔離器以及壓縮氣體監測所設計的產品。我們易於使用的監測系統可滿足許多環境監測需求。
- 該MAS-100 NT®和 MAS-100 NT Ex® 便攜式 空氣採樣器無論是否配備 HEPA 排氣過濾器,都能提供絕佳的精確度、準確性和採樣效率。它們專為高度關鍵的區域而設計,例如 A 級無塵室
- href="/product/mm/117103">MAS-100 VAC 採樣器是專為高度關鍵的區域而設計。>MAS-100 VF® 主動式空氣採樣器專為受控環境所設計。它體積小巧、容易操作,是監控環境品質的最佳選擇。
- 使用 MAS-100 Atmos® 壓縮氣體取樣器,簡單、安全且符合 21 CFR Part 11。
- href="/product/mm/144194">RCS®高流量觸控手持式空氣採樣器 的特色在於重量輕,是環境空氣監測的解決方案。RCS®壓縮氣體適配器增加了在壓縮氣體中進行微生物監測的能力,實現了可行空氣和壓縮氣體測試之間的無縫切換。
接觸板、固定板、滑軌和擋板
我們提供多種量身打造的接觸板、固定板、滑軌和擋板。我們提供多種專為隔離器和關鍵無塵室環境監控量身打造的板材,包括不可上鎖的 ICR 和帶有 TSA + LTHTh 的可上鎖 ICRplus 接觸板和沉降板。
- ICR 拭抹棒專為隔離器和潔淨室的乾燥表面進行缺席存在性測試而設計,這些表面和人員監測難度較高。
- ICR接觸板 在無塵室生產,可將污染風險降至最低。可鎖定的 ICRplus/RTplus 版本可以安全運輸,以便在有氧、微嗜氧或厭氧條件下進行培養。
- Hycon® Contact Slides 用於監測平面和曲面以及人員。它們有標準單一包裝或雙重包裝、經伽馬輻照的形式。
- ICR 和 ICRplus 沉降板在 90 mm 板中具有 30 mL 的高填充量,可減少空氣監測過程中的水分流失。它們提供不含動物的配方,可將 BSE/TSE 污染的風險降至最低。
隔離器和 RABS 解決方案
隔離器和 RABS 旨在於受控製造過程中消除人類接觸。MAS-100 Iso NT® & IsoBag® 快速轉移袋,可安全地進行遠端微生物空氣採樣,並快速將培養基轉移至隔離器中。
IsoBag®透過提供可立即使用的伽馬輻照接觸板或沉降板,加快了無菌生產隔離器中的環境監控。這樣就不需要在引入沉降板或接觸板之前進行淨化週期,為生產製程騰出時間,從而節省成本。
粒化培養基或即用型培養基 減輕了在培養基填充試驗過程中對已驗證製程的影響。
- 經精心配製的粒化培養基可讓製藥商以最低的風險進行高效的培養基填充試驗。
- 即用型培養基,例如胰酪大豆肉湯 (TSB) 和植物胨肉湯 (VPB),都經過高壓滅菌和兩步預過濾製程,以確保其品質。
相關資源
- Brochure: Environmental Monitoring Solutions for Pharmaceutical Industry
GMP compliant solutions for process monitoring in pharmaceutical manufacturing
- Brochure: MAS-100® Air Samplers
With its various operation modes, the MAS-100 Atmos® instrument can adapt to different workflows. These modes include a freely accessible configuration, software-supported individual user management acc. to 21 CFR Part 11, and wireless options for embedding sample data into fully computerized workflows and software programs for compliant environmental monitoring.
- Data Sheet: Our Services Portfolio Supporting the MAS-100® Family
Discover our services portfolio supporting the MAS-100® family for active air monitoring
- Data Sheet: ICR/ICRplus Contact and Settle Plates
Designed to meet the highest requirements of microbial monitoring in sterile production environments
- Data Sheet: Media Fill Trials in Pharma
Granulated and Ready-to-Use Culture Media for Secure Aseptic Process Simulation (APS)
若要繼續閱讀,請登入或建立帳戶。
還沒有帳戶?為便利客戶閱讀,此頁面中文以機器翻譯完成。雖然我們已盡力確保機器翻譯的準確性,但機器翻譯並非完美。如果您對機器翻譯的內容不滿意,請參考英文版本。