蛋白質結構分析
蛋白質的功能直接取決於其結構、與其他蛋白質的相互作用,以及在細胞、組織和器官中的位置。蛋白質組學對蛋白質的結構和功能進行了大規模的研究,從而能夠鑒定與特定疾病狀態相關的蛋白質生物標記,並為治療提供潛在的靶點。對蛋白質結構的瞭解以及蛋白質位置、表現水平和相互作用的繪圖,可以產生寶貴的資訊,用於推斷蛋白質的功能。
相關技術文章
- 氨基酸參考圖表及產品可滿足各種真核生物的需求。
- 人類蛋白質地圖集的目標是描繪細胞、組織和器官內的所有人類蛋白質,並提供開放存取的資訊,以促進對人類生物學和疾病的了解。
- Information on Isoelectric Focusing including what it is and how it is used. In order to ensure the high performance of analysis, isoelectric point (pI) standards are needed.
- We presents an informational article concerning biomolecular NMR and the use of Isotope Labeling Methods for Protein Dynamics Studies.
- GPI 錨定蛋白存在於各種生物中,透過磷酸二酯連結與膜連結,對細胞功能至關重要。
- Glycan Sequencing Using Exoglycosidases
- Sigma-Aldrich presents a Biofiles on Detect, Visualize and Quantify Single Post-Translational Modifications
- 查看全部 (13)
相關通訊協定
- This page covers the principles and methods of chromatofocusing, a chromatography technique that separates proteins according to differences in their isoelectric point (pI).
- Protein Structural Analysis
- 本协议描述了一种使用甲醛完成化学交联蛋白质的方法。除零长交联剂外,甲醛是交联跨度最短(~2-3 Å)的交联剂,因此使其成为非常可靠地检测特定蛋白质-蛋白质相互作用的理想工具。
- 查看全部 (3)
尋找更多文章和協議
蛋白質結構鑑定
以原子解析度鑑定三維蛋白質結構,對於闡明蛋白質功能、基於結構的藥物設計和分子對接非常有用。
- 核磁共振:核磁共振 (NMR) 光譜可用於獲取蛋白質的結構和動態資訊。在 NMR 中,原子的空間位置由其化學移位決定。對於蛋白質 NMR,蛋白質通常會被標上穩定的同位素 (15N, 13C, 2H),以提高靈敏度並方便結構解旋。同位素標記通常是在蛋白質表達過程中,透過在生長培養基中提供同位素標記的營養物而引入的。
- X-光晶體攝影:蛋白質 X 射線晶體學可用於透過結晶蛋白質的 X 射線衍射來獲得蛋白質的三維結構。在促進沉澱的溶液中種入高濃度蛋白質,在適當的條件下形成有序的蛋白質晶體,從而培植出晶體。X 射線對準蛋白質晶體,晶體將 X 射線散射到電子探測器或膠片上。轉動晶體以捕捉三維衍射,藉由傅立葉轉換計算結晶分子中每個原子的位置。
蛋白質圖像
對特定細胞、組織和器官中蛋白質的位置和表達水平進行圖像分析,有助於蛋白質組的功能研究。蛋白質的空間分佈是蛋白質功能的關鍵,不當的定位或表達會引發各種疾病狀態。人類蛋白質圖集等製圖計畫為生物標誌物的發現提供了蛋白質體資源,並有助於瞭解疾病病理。相互作用組的繪圖有助於定義細胞層面發生的分子相互作用,協助瞭解蛋白質功能,並提供寶貴的潛在疾病藥物靶點。
相關產品資源
- Bulletin: ISOGRO Media
This technical bulletin is from ISOGRO Media, providing information on stable isotope enrichment of proteins for NMR spectroscopy.