Merck
質粒 DNA 疫苗製造
質粒 DNA 疫苗製程圖示
質粒 DNA 疫苗製程
Plasmid DNA (pDNA) 是病毒載體療法的重要組成部分。這些圓形 DNA 分子可用作治療性轉基因、為病毒殼編碼或作為疫苗本身。DNA 疫苗已獲准在動物身上使用,並已針對 SARS-CoV-2 病毒開發出來。
pDNA製造面臨多項挑戰。微生物發酵的生產率很低。此外,由於細菌裂解液黏度高,且含有與 pDNA 性質相似的污染物,導致分離解析度低,純化過程變得複雜。使用由先進一次性使用技術組成的端對端平台,可以克服這些挑戰。
特色類別
Emprove® 計劃:掌握合規性和控制的智慧方法。
Emprove® 計劃
Emprove® Program:掌握合規性和控制的智慧方法。作為產品組合的補充,Emprove® Program 可讓您方便地存取 Emprove® 檔案中的可靠技術、法規和供應資訊,以支援您的風險評估持續性。
選購產品
圖示代表用於降低病毒風險的葡萄糖高溫短時間 (HTST) 巴氏消毒法
病毒失活
使用我們的病毒滅活解決方案,包括巴氏殺菌和低 pH 值處理,增強生物製藥的安全性和合規性。
選購產品
Mobius® 單次使用生物反應器系列產品
生物處理 Mobius® 單次使用生物反應器
Mobius® 生物反應器系列包括工作台規模 (2 mL 和 3 L)、中試、臨床和商業生產 (50 - 2,000 L) 單次使用生物反應器,可實現從早期製程開發到商業批量生產的細胞培養能力。
選購產品
薄層色譜法 (TLC)
一次性使用攪拌機
探索 Mobius® 用於藥品成分混合和製程溶液製備的一次性混合解決方案。
選購產品
Accelerate Time to Clinical-while-increasing Upstream Productivity
pDNA 提出了幾項挑戰,而這些挑戰可以用先進的、用於細胞採集和澄清的一次性使用技術來克服。離心或微過濾 TFF (MF-TFF) 用於去除廢的發酵液,而深度過濾器在澄清的各種條件下都表現出優異的性能。
Achieve Yield and Efficiency Goals with Robust Impurity Removal
負離子交換 (AEX) 已證實能有效清除蛋白質、RNA、gDNA 和內毒素。另一方面,用離子交換法分離質體異構體非常具有挑戰性。
Maximize Downstream Recovery
pDNA的純化非常複雜,需要結合TFF和層析技術。TFF 可置於澄清與層析步驟之間,殘留的雜質可透過重過濾洗淨,pDNA 則可濃縮以進行層析。樹脂和膜都可用於層析純化。樹脂可提供彈性的裝置和良好的選擇性,而膜則可提供高結合能力和流速。
Ensure Patient Safety
一旦純化和配制,pDNA 必須經過無菌過濾,以確保病患的安全。雖然這個步驟看似是相對簡單的操作,但由於質粒尺寸大、溶液黏度高,以及佐劑配方的細菌殘留,pDNA 過濾可能是一項挑戰。要優化殺菌級過濾,必須考慮許多製程參數,包括鹽濃度、質粒大小、純度和質粒濃度。
尋找更多特定資訊?
瀏覽我們的文件庫,以取得資料表、證書和技術文件。
一次性使用混合器的圖形
HC Pod 深度濾波器的圖形
下游切向流過濾圖形
塑膠瓶的圖形
我們提供業界最高品質的無菌過濾液能力,從全球的 GMP 設施提供即用型細胞培養基、緩衝液、CIP 和 SIP 產品,以優化您的生物製藥生產。
下游層析圖形
分子圖形
分析軟體和電腦監視器的圖形
製程分析技術 (PAT) 和分析軟體可透過即時線上監控製程,將品質納入蛋白質亞單位疫苗製程。
濾波器和剪貼板的圖形
我們提供各種產品服務,從系統和設備安裝、系統驗證、驗證服務、維護和服務計劃、培訓和專業服務,滿足您工作所需的要求。