蛋白質電泳膠與緩衝液
聚丙烯酰胺凝膠電泳 (PAGE) 和 SDS-PAGE 是常用於蛋白質分離的技術。蛋白質凝膠可以手工製作或購買預製凝膠,以方便使用。凝膠中丙烯酰胺的百分比會影響蛋白質條帶的解析度,較高百分比的丙烯酰胺有助於解析低分子量蛋白質,而較低百分比的丙烯酰胺則有助於解析高分子量蛋白質條帶。梯度預製凝膠可涵蓋更廣泛的分子量大小範圍。我們提供手動澆鑄凝膠試劑、預澆鑄凝膠和運行緩衝液粉末,以滿足您的實驗室需求。
部分概述
mPAGE®Bis-Tris 預製凝膠
mPAGE® Bis-Tris 預製凝膠以經濟實惠的價格提供優異的蛋白質解析度。mPAGE® 預製凝膠提供蛋白質條帶的高解析度,所需的運行時間較短,且可相容於大容量的樣品,使 mPAGE® 預製凝膠成為蛋白質研究的重要工具。
特點:
- 以極低的成本達到可出版的解析度
- 與常用的電泳槽相容 每孔最多 80 μL 樣品
- 高效的濕式和半乾式 Western 印迹轉移
- 最短 15 分鐘的運行時間
- Neutral pH prevents protein modification
- Durable to prevent tearing during post-electrophoresis processing
- Excellent compatibility with the popular gel running equipment and tanks including Thermo/Invitrogen, Bio-Rad®, and others
MPAGE® TurboMix Bis-Tris 凝膠澆鑄溶液
使用 mPAGE® TurboMix Bis-Tris 套件和溶液澆鑄您自己的聚丙烯酰胺凝膠。 mPAGE® TurboMix Bis-Tris 凝膠澆鑄套件提供預先混合的緩衝液和丙烯酰胺溶液,消除了手工澆鑄凝膠的多變性和耗時特性。
特點:
- 預先混合且隨時可倒出的丙烯酰胺緩衝溶液減少了手動準備時間
- 快速澆注協議允許解析凝膠和堆疊凝膠同時聚合
- 中性 pH 值運行條件減少了蛋白質修飾,與標準 Tris-glycine 凝膠相比,條帶更清晰可輕鬆稀釋至任何所需的丙烯酰胺凝膠百分比(8% 至 15%),以分離大小為 6 kDa - 400 kDa 的蛋白質
- 可在短短 20 分鐘內完成電泳
- 更長的澆鑄凝膠保質期(3-4 週,在適當儲存的情況下)
用於 Bis-Tris 凝膠的運行緩衝液
兩種緩衝液可用作 SDS-PAGE 凝膠的運行緩衝液:MES 和 MOPS。MES 的 pKa 值比 MOPS 低,因此可以加快運行時間。MES 緩衝液能更好地分離分子量較低的蛋白質,而 MOPS 緩衝液能更好地分離分子量較高的蛋白質。MES 和 MOPS SDS 緩衝粉末可用於快速、簡易地製備蛋白質凝膠電泳的運行緩衝液。
手壓凝膠的其他試劑
PAGE 和 SDS-PAGE 凝膠可以使用丙烯酰胺/雙丙烯酰胺與 TEMED 和過硫酸銨聚合凝膠進行手壓。先將試劑準備好,混合在一起,然後倒在兩塊玻璃板之間進行聚合。丙烯酰胺和雙丙烯酰胺在溶液中是神經毒素,因此應小心避免直接接觸。高純度的 TEMED、過硫酸銨以及粉末或溶液狀的雙丙醯胺和丙烯醯胺都可用於手澆凝膠。
相關資源
- Article: How to Run an mPAGE® Protein Gel Using a Bio-Rad Electrophoresis System
Instructions for setting up an mPAGE SDS-PAGE precast protein gel for gel electrophoresis using a Bio-Rad Mini-PROTEAN® electrophoresis system.
- Article: How to Run an mPAGE® Protein Gel Using an Invitrogen XCell Surelock® Mini-Cell Electrophoresis System
Instructions for setting up an mPAGE™ SDS-PAGE precast protein gel for gel electrophoresis using an Invitrogen XCell Surelock® mini-cell.
- Handbook: Protein Blotting Tips and Tricks
This handbook represents the collective experience of our application scientists, who are actively engaged in advancing the science of protein blotting and detection.
- Brochure: Western Blotting Workflow
Explore our products designed to improve each step of the Western blotting workflow.
- Article: Western Blotting Protocol (Immunoblotting Protocol)
Western blot 協議詳述蛋白質從凝膠轉移到硝酸纖維紙的過程,對研究中的免疫印跡程序至關重要。