電子化學品與蝕刻劑
專業化學品可用於提升電子元件與裝置的技術效能與成本效益,以跟上電子產業蓬勃發展的腳步。半導體元件製造需要以高度受控的方式執行一系列複雜的步驟,從清洗、蝕刻、光刻,到化學機械平面化和濕式處理。製程步驟和材料層數 隨著半導體工程的複雜性而增加。
我們提供廣泛的高品質電子化學品,其電子級純度 (純度高達 99.999%,以微量金屬為基準),適用於電子產品生產的每個步驟,例如積體電路、印刷電路板、矽晶圓、封裝和平面顯示器。無論您處於哪個階段,我們都能準確滿足您的需求。
- 電鍍及;無電解電鍍解決方案
- 配方蝕刻液
我們的即用型無電解鍍金、鎳、銀和鋅溶液,以及低應力、無針孔鎳、Invar (鎳鐵合金) 和高速銅的電鍍溶液,讓您的工作流暢無阻。
我們的蝕刻液配方可在不破壞底層的情況下去除基材,並獲得鋁、銅、金、鉻、鎢、鉭和陶瓷薄膜的選擇性蝕刻及特徵:
- 可控制、穩定的蝕刻速率
- 與各種光阻相容
- 最小的底切
- 最小的殘留
發掘我們固態、液態和氣態的電子化學品和材料的強大組合,滿足您所有高效能、高純度的電子應用。