Merck
葉酸 維生素 B9
圖片描繪了一個透明玻璃杯,裡面有一大片綠葉,綠葉周圍是散落的藥丸和膠囊,背景為茶色。其中一個膠囊打開,露出粉末狀的內容物。
NEXT LEVEL FOLATE WITH INNOVATIVE MONOSODIUM SALT AS COUNTER-ION
葉酸又稱維生素 B9,在細胞分裂、DNA 健康和基因表達等許多生理功能中扮演重要角色。葉酸天然存在於某些食物中,含量有限,也會添加到其他食物中,並可作為食物補充劑。由於人體無法製造葉酸,因此必須從食物中攝取。
身為還原型葉酸鹽商業生產的業界領導者,我們的葉酸鹽同時服務於營養保健產業和製藥產業。
部門概觀
產品
Loading
相關產品資源
A Comparison of Folate vs. Folic Acid
葉酸是一種不存在於大自然中的合成化合物,常用於營養強化和膳食補充方案中。葉酸要被人體使用,必須經過一連串的轉換過程,代謝成為 5-甲基四氫葉酸 (5-MTHF),也就是血液中的生物可用型葉酸。攝取葉酸後,仍有一些未代謝的葉酸 (UMFA) 會留在血液循環中。5-MTHF 不會導致血漿中的未代謝葉酸 (UMFA) 升高,而未代謝葉酸 (UMFA) 與罹患癌症1,2和自閉症譜系障礙3的風險有關。
Methylfolate is a Central Alternative to Folic Acid
5-Methylfolate (5-MTHF) 是 B9 維生素葉酸的生物活性形式。5-Methylfolate 具有直接生物可利用性,因此容易被人體使用。
合成葉酸要被人體使用,必須經過一連串的轉換過程,才能代謝成 5-MTHF,也就是將氨基酸同型半胱氨酸轉換成必需的蛋氨酸所需的生物活性形式。
甲基葉酸是人體首選的葉酸形式,也是人體達到均衡葉酸攝取量的最簡單方法。畢竟,高達 25%5 的人口可能攜帶 MTHFR 多態性,使他們無法將食物補充品提供的葉酸加工成生物可利用的形式。MTHFR 多態性也與幾種疾病的風險增加有關,包括癌症6。對於有這種多態性的人來說,從飲食中補充葉酸是沒有效果的,最終會導致體內循環的未代謝葉酸達到臨界水平。對於這些人和其他人來說,甲基葉酸是達到均衡的生物活性葉酸攝取量的第一選擇和最簡單的方法。
Expertise in Folates Production
我們在高純度葉酸生產領域擁有超過 70 年的專業經驗,可為製藥和營養應用提供完整的還原葉酸產品組合。請在下方探索我們的葉酸生產能力,並與我們聯絡,尋找適合您的葉酸產品。
葉酸的好處
充足的葉酸水平是從孕前到成年的整個生命過程中不可或缺的,它可以降低懷孕期間生長和出生畸形的風險,並促進神經系統、心血管、腸胃或骨骼的健康。
葉酸不足與多種疾病有因果關係,其中最知名的就是貧血。低葉酸也與妊娠併發症和不良結果有關,例如神經管缺陷。葉酸缺乏可能會影響嬰兒和兒童的生長和發育,可能會導致男性和女性不孕,並且與中風、癡呆癥、憂鬱症、老年人骨折以及心血管疾病和脂肪肝的風險有關。
FOLATE PORTFOLIO
Arcofolin®
Arcofolin® 是最新的葉酸補充劑創新標準。作為 L-5-methyltetrahydrofolate (L-5-MTHF) 酸的單鈉鹽,Arcofolin® 是天然存在的主要葉酸的純淨結晶形式。
要達到足夠的葉酸攝取量相當困難。由於大量的原生葉酸會在加工和烹調過程中流失,因此人類會從葉酸補充劑中獲益。補充 Arcofolin® 對於達到均衡的葉酸攝取量和避免因低葉酸水平而導致的健康風險是非常重要的。
Arcofolin® L-5-甲基四氫葉酸的好處包括:
Metafolin®
Metafolin是我們的甲基葉酸產品組合之一。® 是我們甲基葉酸產品組合的一部分,以我們傳統製造的 L-5-methyltetrahydrofolic acid 鈣鹽的形式,提供生物利用率更高的葉酸替代品。Metafolin® 在 cGMP 條件下以高品質標準製造,自 2001 年推出以來,已有廣泛的法規記錄,並獲得業界的廣泛使用。它符合美國藥典 (USP) 的規範。
請與我們聯絡,進一步瞭解生物可利用的甲基葉酸鹽如何為您的營養補充品工作帶來裨益。
亞太葉酸鹽
亞葉酸鈣/亮菌甲素鈣
我們的亞葉酸鈣產品是在 cGMP 條件下生產,並受到嚴格的監管。我們提供兩種形式的亞葉酸鈣:
亞葉酸鈣主要有三種臨床應用:
  1. 結腸直腸癌的第一線治療:與抗癌藥物5-氟尿嘧啶(5-FU)、伊立替康、順鉑或氧鉑及其衍生物聯合使用。亞葉酸鈣是 5-FU 的調節劑,可增強其在癌症化療中的療效;
  2. 治療某些腫瘤性疾病、嚴重的牛皮癬和成人類風濕性關節炎,作為減輕中劑量或高劑量甲氨蝶呤毒副作用的救援療法;
  3. 治療因缺乏葉酸所引起的貧血
我們的亞葉酸鈣是在 cGMP 條件下生產,具有高品質標準,並符合比歐洲或美國藥典要求更嚴格的規格。美國藥典的要求。此外,我們還擁有美國藥物主檔案 (DMF)、適用性證明書 (CEP) 以及日本通用技術文件 (CTD)。我們也提供其他文件,例如 Kosher、非基因改造或 TSE 證書等。
五水左旋枸椽酸鈣
作為全球首家生產五水左旋枸椽酸鈣(Levoleucovolinate Calcium Pentahydrate)的公司。五水左旋枸櫞酸鈣 (Levoleucovorin Calcium Pentahydrate), (6S)-5-Formytetrahydrofolic acid, Calcium Salt 的商業數量,我們致力於提供最高的產品品質。在 cGMP 條件下以高品質標準生產。此外,我們還擁有美國藥物主檔案 (DMF)、適用性證明書 (CEP) 以及日本通用技術文件 (CTD)。我們也提供其他文件,例如 Kosher、非基因改造或 TSE-證書。
Folate Research Partnerships
身為還原型葉酸鹽商業化生產的業界領導者,我們持續發展與創新。我們與頂尖的研究機構和大學合作,以高品質的葉酸來支援研究。請與我們聯絡,討論研究合作機會。
Get In Touch For More Information 
為您的 webform 頁面提供介紹性文字
讓我們來交流一下我們的葉酸鹽如何有益於您的營養品或醫藥工作。
帶 * 的欄位為必填欄位。
參考資料
1.
Troen AM et al. J Nutr. 2006; 136(1): 189–94;. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16365081/
2.
Paniz C et al. J Nutr. 2017; 147(9): 1677–1685;. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28724658/
3.
Raghavan R et al. Am J Clin Nutr. 2020; 112(5):1304–1317;. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32844208/
5.
Hickey SE et al. Genet Med. 2013 Feb;15(2):153. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23288205/
6.
Petrone I et al. MTHFR C677T and A1298C Polymorphisms in Breast Cancer, Gliomas and Gastric Cancer: A Review. Genes (Basel). 2021;12(4):587. Published 2021 Apr 17. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33920562/