Merck
跳轉至
L1908
γ-O-Octadecyl-L-α-lysophosphatidylcholine
同義詞:
1-O-Octadecyl-sn-glycero-3-phosphocholine, Lyso-C18-platelet activating factor, Lyso-PAF-C18
登入 檢視組織與合約價格。
選擇尺寸
變更視圖
包裝尺寸庫存單位供貨能力價格
關於此項目
經驗公式(希爾表示法):
C26H56NO6P
CAS 編號:
分子量::
509.70
UNSPSC Code:
12352200
暫時無法取得訂價和供貨情況
技術服務
需要援助?我們經驗豐富的科學家團隊隨時樂意為您提供支援。
讓我們為您提供幫助
storage temp.
−20°C
存儲類別/等級
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
O Colard et al.
European journal of biochemistry, 216(3), 835-840 (1993-09-15)
We have recently demonstrated that arachidonate [20:4(5,8,11,14)] was primarily linked to the hexadecyl (16:0) and octadecenyl (18:1) species of alkylacyl derivatives of glycerolphosphocholine (GroPCho). Consistent with the involvement of arachidonate-specific CoA-independent transacylase in the synthesis of platelet-activating factor (PAF; 1-O-alkyl-2-acetyl-GroPCho)
Estrogen receptor assay in human mammary carcinoma with the synthetic estrogen 11beta-methoxy-17alpha-ethinyl-1,3,5(10)-estratriene-3,17beta-diol (R 2858).
S Okret et al.
Cancer research, 38(11 Pt 1), 3904-3909 (1978-11-01)